我们为最常用的上样和表达对照蛋白提供相应的内参抗体,包括微管蛋白、Actin、GAPDH等WB内参抗体。内参抗体可用于评价蛋白质免疫印迹法的效率和比较凝胶中每孔的蛋白上样量。此类对照可帮助确定样品间表达水平的差异是由细胞裂解物的实际蛋白水平导致,或是由上样量的差异导致。在目标蛋白的免疫荧光研究中,内参抗体也可以作为共染的阳性对照。内参抗体分为未标记型和标记型,标记物包括生物素、HRP、DyLight™染料和Alexa Fluor™染料。
如何选择合适的内参抗体?点击下方下载挑选指南:
畅销内参抗体的快速链接
抗体 | 未标记 | 生物素 | HRP | DyLight™ | Alexa Fluor™ |
---|---|---|---|---|---|
GAPDH内参抗体 (GA1R) | MA5-15738 | MA5-15738-BTIN | MA5-15738-HRP | MA5-15738-D488 MA5-15738-D550 MA5-15738-D650 MA5-15738-D680 | MA5-15738-A488MA5-15738-A555MA5-15738-A647 |
Beta-actin内参抗体(BA3R) | MA5-15739 | MA5-15739-BTIN | MA5-15739-HRP | MA5-15739-D488 MA5-15739-D550 MA5-15739-D650 MA5-15739-D680 | |
Beta-actin内参抗体 (15G5A11/E2) | MA1-140 | MA1-140-A488MA1-140-A555MA1-140-A647 | |||
β-微管蛋白内参抗体 (BT7R) | MA5-16308 | MA5-16308-BTIN | MA5-16308-HRP | MA5-16308-D488 MA5-16308-D550 MA5-16308-D650 MA5-16308-D680 | MA5-16308-A488MA5-16308-A555MA5-16308-A647 |
其它畅销的微管蛋白和内参抗体
查看下列常用抗体靶点的完整搜索结果
搜索靶点特异性内参抗体
请使用顶部的搜索工具查找目标抗体,再根据靶点或宿主物种、单克隆抗体或多克隆抗体类型以及其它条件来筛选结果。