Invitrogen QuantiGene Plex 为多重基因表达定量提供了快速、高通量的解决方案,可使用任何用于数据采集的 Luminex 仪器在96孔板或384孔板的单个孔中同时测量多达80个目的基因。
QuantiGene Plex 利用了分支 DNA (bDNA) 技术,该技术使用信号扩增而不是靶标扩增来直接测量 RNA 转录物。该方法简单易用,具有类似 ELISA 的简单工作流程,并且无需 RNA 纯化和逆转录。
可处理棘手的样品类型
除了纯的 RNA、裂解物和匀浆外,该测定还可处理 FFPE 组织中降解和交联的 RNA 以及处理全血;不需要进行 RNA 纯化
真正的多重测定
可在无交叉反应性的情况下,在同一孔中利用少量样本测量包括管家基因在内的多达80个目的基因
标准化平台
兼容 96孔板的Luminex 200 和 FLEXMAP 3D 系统的规格,也兼容384孔板 FLEXMAP 3D 和 xMAP INTELLIFLEX 系统
简单的工作流程
类似 ELISA 的靶标杂交和信号扩增工作流程,无需进行 RNA 纯化或逆转录
大量已验证的基因库
超过22,000种基因可供选择,可进行混合定制通路和疾病相关的探针组 针组
定制
可在3周内创建定制探针组
了解有关 QuantiGene Plex 检测工作流程的信息,浏览各种资源,查看样品数据,以及更多其他资源!
仅供科研使用。不可用于诊断程序。