浏览与 Luminex 系统相关的样本数据和有用的资源。查找视频库、每个系统的资源、系统组件资源、教育和培训工具以及支持中心。
用36重 QuantiGene Plex 检测panel以96孔和384孔两种规格检测人类通用参考 RNA(hURR,250 ng/孔,1:4 稀释)的基因表达。人类 ACTB (A)、PPIB (B)、LDHA (C) 和 RPL13A (D) 基因表达数据在 INTELLIFLEX 上采集时与在其他 Luminex 仪器上采集时的结果相似。将在 INTELLIFLEX 上测量的原始 MFI 数据(x 轴)与在 Luminex 200 和 FLEXMAP 3D 上测量的原始 MFI 数据(y 轴)进行了比较。R^2 值表示显示的所有标靶都具有出色的检测线性度。
(A) 人类 IL-8 标准曲线数据显示 INTELLIFLEX 与其他 Luminex 仪器结果类似。 INTELLIFLEX 上的采集是在低 PMT 模式 (LPMTLX) 下进行是为了与 LX200 进行比较;在高 PMT 模式 (HPMTFM) 下进行是为了与 FLEXMAP 3D 进行比较。(B) 对于从各种样本(未刺激和已刺激 PBMC)中获得的人类 IL-8 总蛋白测量结果,当数据是在 INTELLIFLEX 上采集时,与在 Luminex 200 和 FLEXMAP 3D 上采集相比,具有出色的相关性和一致性。
(A) Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE 仪器具有额外的紫色报告激光,可以在每个微球(微珠)上实现双读数。新的紫色激光在 405 nm 下激发结合在微球表面的报告荧光,并在 421-441 nm 下测量蓝色的发射荧光。绿色激光在 532 nm 下激发结合在微球表面的报告荧光,并在 565-585 nm 下测量橙色的发射荧光。(B)双报告血清学分析潜在应用的概念如下:抗原与微球偶联。将微球与样本一起孵育,使样本中的抗体可以识别与微球结合的抗原。加入 PE 标记抗 IgG 检测抗体和 SB436 或 Brilliant Violet 标记抗 IgA 检测抗体,抗体会检测与微珠结合的抗原特异性 IgG 和抗原特异性 IgA。使用第二个报告基团将可以使用同一微球(微珠)在同一个孔进行分型。(C) 显示新的 Luminex xMAP INTELLIFLEX 仪器的光学原件。
浏览支持中心的“指南和工具”部分,访问与产品相关的全面支持资源。浏览“入门指南”和“故障排除”部分,了解有关最常见问题和常见问题的解决方案。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。