QuantiGene RNA检测是基于杂交的检测,其利用分支DNA技术进行信号扩增实现基因表达转录物质的直接定量,可用于基因表达谱分析。与其他基因表达谱定量分析方法相比,该方法可提供更加可靠和准确的测量。QuantiGene Plex和 QuantiGene Singleplex RNA检测设计用于从细胞或组织匀浆中甚至直接从血液中直接定量测量RNA,而不经过RNA纯化或酶处理,因此避免了由于人为误差或者由这些过程本身误差造成的效率低下和变异。
QuantiGene Plex检测
QuantiGene Plex检测利用xMAP Luminex微珠进行3到80种RNA靶标的多重检测,随后进行基于分支DNA的信号扩增。从各种预装配的检测板中进行选择,或者使用我们的设计工具定制设计您自己的plex。该检测在96孔板中进行,使用Luminex仪器检测信号。
视频: QuantiGene Plex检测的工作原理
QuantiGene RNA单重检测和QuantiGene RNA单重HT检测
需要从裂解细胞、组织匀浆、制备的血液或FFPE样品中准确测量单个转录本时,请使用QuantiGene RNA单重和单重 HT检测。单重检测在96孔板中进行,使用化学发光酶标仪/读数仪检测信号。单重HT检测在更高通量的384孔板中进行。
视频: QuantiGene RNA单重检测工作原理
QuantiGene RNA检测与qPCR的比较
QuantiGene Singleplex和QuantiGene Plex检测需要的各项准备与设置
如何在Invitrogen QuantiGene RNA检测中制备细胞裂解样品并确定最佳样品上样量
如何在Invitrogen QuantiGene Singleplex检测和QuantiGene Plex检测中使用温度验证工具
如何使用手持式磁力架进行Invitrogen ProcartaPlex多重免疫检测或Invitrogen QuantiGene Plex检测中的洗涤步骤
Invitrogen QuantiGene Plex实验操作演示
Invitrogen QuantiGene Singleplex实验操作演示
如何在Luminex xPONENT软件中设置Invitrogen QuantiGene Plex检测的相关参数
如何使用Thermo Fisher Connect平台上的QuantiGene Plex数据分析应用程序