Luminex 系列具有多重检测能力、通量和读取时间。下面是简要比较表,您可以挑选最适合的 Luminex 仪器。
光学系统 | |||
激光器、APD、PMT | |||
硬件 | |||
基于流式细胞术的激光器、APD、PMT | |||
包括 PC 的占地面积(线性工作台空间) | |||
58.4 cm x 61 cm x 76 cm | 58.4 cm x 61 cm x 76 cm | 110 cm x 62 cm x 63 cm | 115 cm x 60 cm x 50 cm |
重量(检测仪器) | |||
54.5 kg (120 lb) | 54.5 kg (120 lb) | 77.1 kg (170 lb) | 49 kg (113 lb) |
多重检测能力 | |||
最多500个 | 最多500个 | 最多500个 | 最多100个 (在 MagPlex 上为80个) |
最大可用商业试剂盒检测重数 | |||
80 | 80 | 80 | 80 |
应用 | |||
蛋白质/核酸 | |||
样品体积 | |||
6.3–80 µL(取决于板规格) | 25–80 µL(取决于板规格) | ||
孔板规格 | |||
96孔或384孔 | 96孔或384孔 | 96孔或384孔 | 96孔 |
读取时间 | |||
96孔需要大约20分钟 384孔需要大约75分钟 | 96孔需要大约20分钟 384孔需要大约75分钟 | 96孔需要大约20分钟 384孔需要大约75分钟 | 45分钟(96孔) |
灵敏度(取决于检测方式) | |||
0.06–1 pg/mL(免疫检测) | |||
报告激光器/光学元件 | |||
532 nm(绿色)和 405 nm(紫色) | 532 nm(绿色) | 532 nm(绿色) | 532 nm(绿色) |
动态范围 | |||
≥ 5.5 logs (RP1) ≥ 4.5 logs (RP2) | ≥ 5.5 logs (RP1) | ≥ 4.5 logs (RP1) | ≥ 3.5 logs (RP1) |
操作验证 | |||
校准、验证和流控技术 | |||
21 CFR 合规性 | |||
2022年推出 | 2022年推出 | 是 | 是 |
自动化 | |||
2022年推出 | 2022年推出 | 集成软件 | 集成软件 |
分析(软件) | |||
适用于以下平台上的 Luminex 数据分析应用: | xPONENT basic 外加 Thermo Fisher Connect 平台 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。