Luminex FLEXMAP 3D 仪器系统是一种先进且用途广泛的多通路平台。快速读取,兼容96孔板和384孔板,容易与前端自动化系统集成,这些优势令 Luminex FLEXMAP 3D 系统非常适合高通量应用。Luminex FLEXMAP 3D 系统自带自动开机、关机和维护程序,易于使用和维护。该系统兼容 Invitrogen ProcartaPlex 多重免疫测定和 Invitrogen QuantiGene Plex 多重基因表达测定,以及96孔和384孔规格。
Luminex FLEXMAP 3D 仪器系统的主要特性:
多通路
单一样品中的多达 500 种分析物
读取时间
96孔板约为20分钟(多达144,000次检测/小时);384孔板约为75分钟(多达153,600次检测/小时)
动态范围(典型值)
≥4.5个对数
每日启动/关机
≤30 分钟
| |
光学系统 | 激光器、APD、PMT |
硬件 | 基于流式细胞术的激光器、APD、PMT |
包括 PC 的占地面积(线性工作台空间) | 110 cm x 62 cm x 63 cm |
重量(分析仪) | 77.1 kg (170 lb) |
多重测定能力 | 最多500个 |
最大可用商业测定重数 | 80 |
应用 | 蛋白质/核酸 |
样品体积 | 6.3–80 µL(取决于测定) |
孔板规格 | 96孔或384孔 |
读取时间 | 96孔需要大约20分钟 384孔需要大约75分钟 |
灵敏度(取决于测定) | 0.06–1 pg/mL(免疫测定) |
报告激光器/光学元件 | 532 nm(绿色) |
动态范围 | ≥ 4.5个对数 (RP1) |
操作验证 | 校准、验证和流控技术 |
21 CFR 合规性 | 是 |
自动化 | 集成软件 |
分析(软件) | xPONENT basic 外加 Thermo Fisher Connect 平台 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。