TEOM™ 1405-DF | TEOM™ 1405-D | TEOM™ 1405-F | TEOM™ 1405 | ||||
测量方法 | |||||||
TEOM(锥形元件振荡微天平) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
β 衰减 | |||||||
组合型(β 衰减 + 光散射) | |||||||
重力过滤收集 | |||||||
操作模式 | |||||||
连续测量 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
手动采样器 | |||||||
单通道 | ✓ | ✓ | |||||
双通道 | ✓ | ✓ | |||||
监管审批 | |||||||
FRM US EPA PM-2.5 |
|
| |||||
FRM US EPA PM-10 |
|
| |||||
FEM US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | |||||
FEM US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
FEM US EPA PM-COARSE | ✓ | ||||||
TUV PM-2.5 | ✓ | ✓ | |||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
中国 CCEP PM10 | ✓ | ||||||
中国 CCEP PM2.5 | ✓ |
Partisol™ 2025i | Partisol™ 2025i-D | Partisol™ 2000i | Partisol™ 2000i-D | ||||
测量方法 | |||||||
TEOM(锥形元件振荡微天平) | |||||||
β 衰减 | |||||||
组合型(β 衰减 + 光散射) | |||||||
重力过滤收集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
操作模式 | |||||||
连续测量 | |||||||
手动采样器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
单通道 | ✓ | ✓ | |||||
双通道 | ✓ | ✓ | |||||
监管审批 | |||||||
US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FEM US EPA PM-2.5 | |||||||
FEM US EPA PM-10 | |||||||
FEM US EPA PM-COARSE | ✓ | ✓ | |||||
TUV PM-2.5 | |||||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
中国 CCEP PM10 | |||||||
中国 CCEP PM2.5 | ✓ | ✓ |
5014i Beta | 5028i | 5030i SHARP | ||||
测量方法 | ||||||
TEOM(锥形元件振荡微天平) | ||||||
β 衰减 | ✓ | ✓ | ||||
组合型(β 衰减 + 光散射) | ✓ | |||||
重力过滤收集 | ||||||
操作模式 | ||||||
连续测量 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
手动采样器 | ||||||
单通道 | ✓ | ✓ | ||||
双通道 | ✓ | |||||
监管审批 | ||||||
US EPA PM-2.5 |
|
|
| |||
US EPA PM-10 |
|
| ||||
FEM US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FEM US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | ||||
FEM US EPA PM-COARSE | ||||||
TUV PM-2.5 | ✓ | ✓ | ||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | ||||
中国 CCEP PM10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中国 CCEP PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
TEOM™ 1405-DF | TEOM™ 1405-D | TEOM™ 1405-F | TEOM™ 1405 | ||||
测量方法 | |||||||
TEOM(锥形元件振荡微天平) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
β 衰减 | |||||||
组合型(β 衰减 + 光散射) | |||||||
重力过滤收集 | |||||||
操作模式 | |||||||
连续测量 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
手动采样器 | |||||||
单通道 | ✓ | ✓ | |||||
双通道 | ✓ | ✓ | |||||
监管审批 | |||||||
FRM US EPA PM-2.5 |
|
| |||||
FRM US EPA PM-10 |
|
| |||||
FEM US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | |||||
FEM US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
FEM US EPA PM-COARSE | ✓ | ||||||
TUV PM-2.5 | ✓ | ✓ | |||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
中国 CCEP PM10 | ✓ | ||||||
中国 CCEP PM2.5 | ✓ |
Partisol™ 2025i | Partisol™ 2025i-D | Partisol™ 2000i | Partisol™ 2000i-D | ||||
测量方法 | |||||||
TEOM(锥形元件振荡微天平) | |||||||
β 衰减 | |||||||
组合型(β 衰减 + 光散射) | |||||||
重力过滤收集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
操作模式 | |||||||
连续测量 | |||||||
手动采样器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
单通道 | ✓ | ✓ | |||||
双通道 | ✓ | ✓ | |||||
监管审批 | |||||||
US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FEM US EPA PM-2.5 | |||||||
FEM US EPA PM-10 | |||||||
FEM US EPA PM-COARSE | ✓ | ✓ | |||||
TUV PM-2.5 | |||||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
中国 CCEP PM10 | |||||||
中国 CCEP PM2.5 | ✓ | ✓ |
5014i Beta | 5028i | 5030i SHARP | ||||
测量方法 | ||||||
TEOM(锥形元件振荡微天平) | ||||||
β 衰减 | ✓ | ✓ | ||||
组合型(β 衰减 + 光散射) | ✓ | |||||
重力过滤收集 | ||||||
操作模式 | ||||||
连续测量 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
手动采样器 | ||||||
单通道 | ✓ | ✓ | ||||
双通道 | ✓ | |||||
监管审批 | ||||||
US EPA PM-2.5 |
|
|
| |||
US EPA PM-10 |
|
| ||||
FEM US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FEM US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | ||||
FEM US EPA PM-COARSE | ||||||
TUV PM-2.5 | ✓ | ✓ | ||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | ||||
中国 CCEP PM10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
中国 CCEP PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ |