测量常见空气污染物的实时浓度
Thermo Scientific GM-5000 是一款实时空气质量监测仪,可帮助需要高性价比监测网络的政府和行业进行污染物水平测量。它是一款基于传感器的工业设计仪器,可以实现出色校准、单独用户界面和温度控制,确保数据的质量和可追溯性。
在智慧城市、交通污染、公众健康保护、工业警戒线监测、石油化工位置等常见应用中,可有效监测 PM2.5、PM10、O3、NO、NO2、SO2、CO 和 t-VOC。
GM-5000 空气质量监测仪的特点
GM-5000 空气质量监测仪可通过 WiFi 或蜂窝网络连接设备。可在搭载标准浏览器的计算机、平板电脑或手机上查看数据。这些数据可存储在本地的微型 SD 卡上,可通过浏览器进行检索。
当通过以太网或蜂窝网络连接时,仪器将以用户定义的速率自动生成报告,速率可达每分钟生成一份报告。
当通过 WiFi 连接时,用户可随时下载或导出报告。用户还可以使用 WiFi 连接与命令行界面 (CLI) 进行交互。可以建立一个程序,通过 WiFi 连接,然后以每10秒1个请求的最大速率进行仪器数据轮询。
GM-5000 空气质量监测仪可通过 WiFi 或蜂窝网络连接设备。可在搭载标准浏览器的计算机、平板电脑或手机上查看数据。这些数据可存储在本地的微型 SD 卡上,可通过浏览器进行检索。
当通过以太网或蜂窝网络连接时,仪器将以用户定义的速率自动生成报告,速率可达每分钟生成一份报告。
当通过 WiFi 连接时,用户可随时下载或导出报告。用户还可以使用 WiFi 连接与命令行界面 (CLI) 进行交互。可以建立一个程序,通过 WiFi 连接,然后以每10秒1个请求的最大速率进行仪器数据轮询。
使用新型 Thermo Scientific GM-5000 空气质量监测仪获取空气传播重点污染物的实时浓度。本设备集成了用于颗粒物测量的激光颗粒物计数,以及用于气体测量的电化学传感技术和离子化检测器,提供无人值守监测,并持续将实时数据传输至中心数据平台和/或内部存储器。
更多信息请见信息参考图,GM-5000 空气质量监测仪:监测和检测