突變、選擇、繁殖—幾百萬子代重複著這個過程—每一名生物學家都熟悉生命如何演化,而帶來自然界中令人驚奇的多樣性和適應性。定向進化(Directed Evolution)採用類似的策略來創造生物分子,透過人為製造突變與重組,篩選出具有特定特性的蛋白質,是改善蛋白質性能的重要策略,可應用於工業生產、醫學科學及基礎研究等不同領域。關鍵的區別在於,透過定向進化可以更快速地獲取結果,許多情況下僅需幾次的誘變和篩選。
應用領域
- 穩定性
Stability
Raise the serum stability of protein drugs
- 熱穩定性
Thermostability
Make laundry enzymes work at 60°C
- 專一性
Specific activity
Raise the activity of an industrial enzyme to help generate more product faster
- 親和性
Affinity
Affinity maturation of therapeutic antibodies
- 可溶性
Solubility
Create soluble forms of rather insoluble proteins
- 介面活性劑耐受性
Detergent resistancy
Create detergent-resistant laundry enzymes
- 其他
Others
...
- 對映體選擇性
Enantioselectivity
Create enzymes that only catalyze the production of one stereoisomer
Invitrogen GeneArt定向進化服務涵蓋了一系列不同方法,可以最高的控制力和高效創造基因變異。從單鹼基對互換到全合成文庫,我們提供各種定製解決方案,來創建具備您所需特徵的遺傳多樣性和蛋白質。
- 無需物理性模板
- 可製備出傳統方法無法創建的基因變異
- 在您所需的區域實現基因變異最大化,並在未突變區域實現最大限度的序列完整性
- 有助於提高獲取有益基因變異的機率
- 相較於傳統誘導突變方法,有助於大幅縮減篩選工作
- 為您的文庫提供次世代定序的品質管控(可選)
(遺傳多樣性,亦稱基因多樣性(genetic diversity),是由於同種個體間生活環境的不同,經過長時間的自然選擇與突變產生的基因差異。這種差異能提升一族群面對多變環境的適應能力,有利於族群的生存及演化。)
GeneArt定向進化的服務特色
GeneArt組合文庫
採用完全客製化的胺基酸組合,運用TRIM技術(可選)在多個密碼子中引入隨機基因變異(最多1012種變異)的完整合成製程。
GeneArt誘導突變服務
GeneArt定向進化服務採用PCR方法對現有的DNA模板進行快速、經濟實惠的定點誘變。
GeneArt Strings文庫
提供快速、經濟的服務,可用於合成200至2,000 bp的GeneArt Strings DNA片段,包含最多3個區塊,每個區塊最多由30個退化性核苷酸組成,且各自隨機分布(完整IUPAC編碼)。
GeneArt位點飽和誘變
透過系統誘變,採用至多19個非原生型胺基酸密碼子取代某特定位置的原生型密碼子。提供多種選項,以滿足您的具體需求。
GeneArt受控隨機化服務
GeneArt定向進化服務採用先進技術,可依照您要求的頻率在您指定的基因區域,引入無偏差隨機突變。可誘變整個ORF,或將基因變異侷限於所選區域(至多1011種變異體)。
合成基因變異體文庫,幫助您更快找到所需蛋白質
Co傳統的誘發突變方案幾乎全仰賴於隨機突變。例如,採用易出錯的PCR方法,無法控制突變的位置和性質。因此,基因變異體文庫含有許多沉默突變和位置不當的終止密碼子。但更令人擔憂的是,只有極小一部分的基因序列變異會發生,因此查找到最佳變異體的可能性極小。
DNA改組是創造遺傳多樣性的一種有效方法,但仍存在諸多缺點,包括需要一段同源序列作為合理的高效重組位點,以及需要DNA作為起始材料。此外,傳統的DNA改組方法通常並不分離,以及重組相鄰的單核苷酸多態性—然而這些變化通常可能形成有用的蛋白質變異體。
GeneArt蛋白質工程定向進化,克服了傳統基因變異體文庫構建技術存在的諸多限制。利用從頭基因合成 (De novo gene synthesis)可構建幾乎任何基因變異體,從而使您的文庫編碼獲得最大程度的變異性。合成文庫在GeneArt GeneOptimizer序列設計演算法的輔助下,可以在部分變性或完全隨機化目標區域中,以指定的核苷酸分布全面取代成所需的基因變異體。GeneArt基因合成過程可同時最大程度地減少不必要突變體的引入,以及可修改構建體中未突變部分的錯誤。這種方法大幅減少了變異數量—節省了篩選時間、試劑和精力,同時有助於提升成功率。由於文庫合成的自動化程度很高,因此我們提供了快速生產時間,幫助您迅速上手。我們嚴格的品質管控系統,包括測序(可選擇次世代定序)、序列統計分析和即時PCR多樣性分析(管控程序根據各個產品線系列量身定製)。
請向我們介紹您的項目以獲取更多資訊,並了解關於價格和生產時間。
相關資源
相關影片
僅供研究用途,不得用於診斷程序。