物种 | rRNA | 大小 (kb) |
---|---|---|
人 | 18S | 1.9 |
28S | 5.0 | |
小鼠 | 18S | 1.9 |
28S | 4.7 | |
果蝇 | 18S | 2.0 |
28S | 4.1* | |
烟草叶 | 16S | 1.5 |
18S | 1.9 | |
23S | 2.9 | |
25S | 3.7 | |
酵母 | 18S | 2.0 |
26S | 3.8 | |
E. coli | 16S | 1.5 |
23S | 2.9 | |
非洲爪蟾 | 28S | 4.0 |
18S | 1.8 |
*果蝇28S rRNA加工成2个片段,其迁移方式与18S rRNA类似。
物种 | rRNA | 大小 (kb) |
---|---|---|
人 | 18S | 1.9 |
28S | 5.0 | |
小鼠 | 18S | 1.9 |
28S | 4.7 | |
果蝇 | 18S | 2.0 |
28S | 4.1* | |
烟草叶 | 16S | 1.5 |
18S | 1.9 | |
23S | 2.9 | |
25S | 3.7 | |
酵母 | 18S | 2.0 |
26S | 3.8 | |
E. coli | 16S | 1.5 |
23S | 2.9 | |
非洲爪蟾 | 28S | 4.0 |
18S | 1.8 |