从体细胞生成诱导多能干细胞 (iPSC) 不再是一项艺术;在 CytoTune-iPS 仙台病毒iPSC重编程试剂盒的帮助下它已然成为一门可以被预测的科学。直接从具有不同遗传背景的多种细胞类型(包括 PBMS 和 T 细胞)衍生细胞系我们的 CytoTune-iPS 2.0 仙台病毒重编程试剂盒可支持最为领先的基础研究,而我们的 CTS CytoTune 2.1 仙台病毒重编程试剂盒则有助于临床及转化研究。无论您处在过程中的哪一步,我们都可提供能支持您从研究直至商品化的重编程工具。
CytoTune-iPS 2.0 仙台病毒重编程试剂盒,作为iPSC重编程试剂盒领域的佼佼者——在所有非整合重编程技术中具有最高的成功率
- 对于成纤维细胞和血液细胞重编程都具有最高的成功率
- 用最少的手动操作时间完成可扩展的细胞系生成
- RNA 载体的快速清除
CTS CytoTune-iPS 2.1 仙台病毒iPSC重编程试剂盒——无缝转移至临床
- 根据 GMP 的规定进行制造
- 无动物来源成分
- 随附文件(包括 FDA 药物主文件)以支持您的监管申报
使用以下链接了解 Invitrogen CytoTune-iPS 2.0 仙台病毒重编程试剂盒将如何为您的细胞重编程带来革命。