全局基因表达谱分析
多能干细胞通常通过评估多能标志物表达和三谱系分化潜能来表征。与 PluriTest 兼容的 PrimeView 全局基因表达谱分析可实现快速且经济高效的多能性验证。该技术利用 PrimeView 基因表达数据,并结合 PluriTest 分析工具,这是一种用于验证多能性的成熟方法,已成功分析了超过 16,000 份的样品。针对每一份样品,将超过 36,000 个转录本和变体与 450 多份样本的广泛参考集进行比较,从而将您提交的样本数据与数百个先前已表征的多能和非多能数据集进行直接和详细的比对。
PrimeView 分析具有下列优点:
- 与 PluriTest 分析工具兼容,这是一种获得广泛认可的多能性确认方法
- 以高性价比确认多能性
- 免费且简单易用的云端分析工具
运用 PluriTest 生物信息学分析工具确认多能性
PluriTest 分析可将样品的转录谱与 >450种细胞及组织类型的广泛参考集(包括 223 种 hESC 细胞系、41 种诱导型多能干细胞细胞系、体细胞和组织)进行比较。此在线分析工具通过两个单独的评分确认多能性:多能性和新颖性。多能性评分表明了基于模型的多能性特征在所分析的样本中的表达强度。新颖性评分表示适合给定样品的一般模型。有关详细信息,请参见 Nat Methods 8:315 (2011)。
仪器要求
兼容 PluriTest 的 PrimeView 全局基因表达谱分析可与 GeneChip 扫描仪 3000 兼容。
PrimeView 16 全局基因表达谱分析可兼容 GeneTitan 仪器(110V 型号 00-0373 和 220V 型号 00-0372)。
PluriTest 数据分析
PrimeView 分析包括免费且简单易用的云端分析工具的访问权限,该工具可通过两个单独的评分来确认多能性:多能性和新颖性。多能(红色)样本聚集在图的左上部分。