Applied Biosystems系列基因分析仪基于毛细管电泳技术,进行Sanger测序和片段分析的可靠平台。基因分析仪为您的工作流程提供易用性、可扩展性和速度保障,使您能够准确地分析和处理最棘手的样本。基因分析仪兼具多功能与创新性,一直以客户需求为设计理念,无论样本通量大小,均可满足您的基因分析需求。
支持各种样本通量,总有一款适合您
 SeqStudio基因分析仪SeqStudio Flex系列基因分析仪3500系列基因分析仪3730系列基因分析仪
 询价询价询价询价
 入门级,方便操作,系统灵活中通量,方便使用,操作灵活,互联系统中通量,自动化操作系统高通量,灵活可扩展
毛细管数量4道8或24道8或24道48或96道
毛细管阵列长度(cm)2836、5036、5036、50
样本容量1块平板;
96孔板;
8联管(兼容)
4块平板;
96孔板或384孔板;
8联管(兼容)
2块平板;
96孔板或384孔板;
8联管(兼容)
16块平板;
96孔板或384孔板
聚合物类型POP-1、一体式卡夹POP-6、POP-7、POP-4POP-6、POP-7、POP-4POP-7聚合物
连续装板不适用
样本重新排序
射频识别
配置带触摸屏的集成计算机;可选台式计算机带触摸屏的集成计算机;可选台式计算机需要外置台式计算机需要外置台式计算机
语音命令功能
远程监控和数据共享
集成远程故障排除工具
连接性能USB、以太网端口、无线网卡USB、以太网端口、无线网卡以太网端口以太网端口
可满足监管合规和行业需求的基因分析仪
用于体外诊断的3500xL Dx基因分析仪
用于体外诊断的3500xL Dx基因分析仪
符合CE-IVD和IVDR
3500xL Dx基因分析仪 ›
用于快速微生物鉴定的SeqStudio QST和SeqStudio Flex PA 基因分析仪
用于快速微生物鉴定的SeqStudio QST和SeqStudio Flex PA 基因分析仪
SeqStudio系列PA基因分析仪 ›
SeqStudio系列基因分析仪
Applied Biosystems SeqStudio系列基因分析仪为科研人员提供高质量、性能可靠的Sanger测序和片段分析,同时利用设计改进和技术进步提高操作灵活性和便捷性,并增强系统连接性和远程可维护性。
从简单、有针对性的测序到对最近备受关注的新冠变异株的鉴定,SeqStudio系列基因分析仪应用广泛。它可以帮助您实现时间自由,让您有更多时间做自己最擅长的事,例如解决重大的科学问题。
如需高性价比的低通量方案,欢迎了解SeqStudio基因分析仪 ›
如需高效灵活的中通量方案,欢迎了解SeqStudio Flex基因分析仪 ›
Two capillary electrophoresis instruments for genetic analysis
请放心,我们为您提供全面的支持
充分利用基因分析仪
充分利用基因分析仪——进一步了解毛细管电泳应用
充分利用基因分析仪——进一步了解毛细管电泳应用
基于毛细管电泳技术的应用 ›
用于查看和解读毛细管电泳结果的软件解决方案
用于查看和解读毛细管电泳结果的软件解决方案
查找适合您需求的软件 ›
用于Sanger测序和片段分析的试剂和试剂盒
用于Sanger测序和片段分析的试剂和试剂盒
点击此处购买 ›
books-transparent-sm
搭建您的知识库。
利用每天碎片化时间学习一点新知识,为您日常Sanger测序和片段分析过程中碰到问题答疑解惑。
了解测序的历史,以及如何为您的研究需求选择合适的平台。
Style Sheet for Global Design System