视频:用于 HID 分析的 SeqStudio 基因分析仪
客户视频:仅需一次点击即可进行 CE 分析 - SeqStudio 基因分析仪在案件和研究中的应用
客户视频:在法医学实验室中应用 Applied Biosystems SeqStudio HID 基因分析仪
方便 - 仅需一次点击。整个过程就是这样简单。
SeqStudio 仪器使用含 POP-1 聚合物的创新多合一卡夹。加载样品和阴极缓冲液,装入卡夹即可开始—无需技术专家进行设置或维护,每次更换卡夹时,无需进行校准,而且毛细管、分析胶和阳极缓冲液仅需一个安装步骤。卡夹可在仪器上稳定保留长达六个月,并可用于处理250次进样(1000份样品)。
该系统使用 RFID 追踪耗材使用情况,简化了库存管理,并与标准96孔板或8孔板试管兼容。 交互式触摸屏界面简化了反应板、样品和运行设置。实时荧光定量和运行后结果均显示在屏幕上,有助于增强您的实验数据可信度。
可靠的结果
用于 HID 的 SeqStudio 基因分析仪(含 POP-1 分析胶和数据采集软件 v1.2)已针对 Applied Biosystems STR 试剂盒进行了性能优化,用于生成与使用 POP-4 分析胶的3500基因分析仪相当的数据。数据采集软件 v1.2 包含一个解析算法和一个针对每个试剂盒中的标记物进行优化的标记物对标记物上拉减少。
用于 HID 的 SeqStudio 基因分析仪已根据 DNA 分析方法科学工作组(SWGDAM,2016年12月)在以下试剂盒中进行了验证: GlobalFiler、GlobalFiler IQC、GlobalFiler Express、VeriFiler Plus、VeriFiler Express、Huaxia Platinum、Identifiler Plus、MiniFiler、NGM Select、NGM Detect、YFiler 和 YFiler Plus PCR 扩增试剂盒。
使用 GlobalFiler PCR 扩增试剂盒对 1 ng 对照 DNA 进行扩增,并使用 SeqStudio 基因分析仪及数据采集软件 v 1.2 进行人类身份鉴定
使用 GlobalFiler PCR 扩增试剂盒对 1 ng 对照 DNA 进行扩增,并使用3500 基因分析仪及数据采集软件 v 4.0 进行人类身份鉴定
使用 VeriFiler Express PCR 扩增试剂盒对 4 ng 对照 DNA 进行扩增,并使用 SeqStudio 基因分析仪及数据采集软件 v 1.2 进行人类身份鉴定
使用 VeriFiler Express PCR 扩增试剂盒对 4 ng 对照 DNA 进行扩增,并使用3500基因分析仪及数据采集软件 v 4.0 进行人类身份鉴定
快速
大约39分钟的运行时间即可实现 Applied Biosystems STR 分析的快速周转。
数据安全与解析
SeqStudio 数据采集软件包括安全性、审计和电子签名(SAE) 模块,并提供电子监管数据链,通过为每个用户帐户定义安全设置、 集成数据对象全面审计功能以及身份验证更改来帮助确保数据的完整性。 所有设置均可自定义,满足您的实验室要求。 SAE 应用确实需要一台独立的计算机(可使用笔记本电脑或台式机)。
Applied Biosystems GeneMapper ID-X 平台公认为法医学数据分析的行业标准,并且是美国国家 DNA 指引系统(NDIS)批准的专家系统。该软件有助于节省时间并提高法医实验室的工作效率。 SeqStudio HID 系统要求使用 GeneMapper ID-X 软件 1.6。
拥有一支经验丰富的团队
购买系统时会附带一天的培训,帮助您快速入门并执行运行。 或联系我们的人类身份鉴定专业服务(HPS)团队来满足您的验证需求。 自2007年以来,我们已在全球30多个国家/地区完成了700多项验证和集成项目。我们拥有一支专业验证专家团队,每位专家都有法医学经验,为客户提供有关化学试剂、仪器和软件的无与伦比的工作流程支持。
For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
有关许可和有限许可限制,请访问 thermofisher.com/HIDlicensing