">
SeqStudio Flex基因分析仪
中通量基因分析仪的灵活性、易用性、连通性和可维护性!
Applied Biosystems SeqStudio Flex系列基因分析仪用于 Sanger 测序和片段分析,为科研人员提供所需的高质量数据和可靠性能。通过优化设计和先进的通信提高灵活性、易用性、连通性和可维护性。
SeqStudio Flex基因分析仪具有广泛的应用,从简单的靶向测序到识别最新SARS-CoV-2病毒变异株,该分析仪可帮助您灵活且安心进行研究,让您有更多时间专注于您最擅长的事情:研究更重要的科学问题。
SeqStudio Flex 3D导览
优势
SeqStudio Flex系列基因分析仪提供8道和24道毛细管配置,专供科学家使用。
灵活调整
四块样品板容量、连续孔板装载和紧急样本重新排序提供了最大的通量和高度灵活性,节省您的工作时间。
操作简单
无论在单用户还是多用户环境中工作,更简单的毛细管阵列安装、简化一键启动、自动校准和机载学习中心为任何技能级别的用户提供了更高可用性和简化培训。无需仪器专家也可轻松上手。
灵活高效
完整的样品数量、应用和运行调度的灵活性。
毛细管阵列重新设计
配有一个“点击和滑动”牵开器标签和增强的检测池外壳,用于提高对毛细管的保护,便于阵列处理和定位。
独立仪器
带有直观的软件和向导的集成触摸屏计算机,可用于简化样本比对、孔板连接和运行设置。
远程设置、监控和数据传输
Thermo Fisher Connect平台提供了更大灵活性,简化协作,使用户能在任何地方远程、安全地连接他们的仪器和数据。
远程故障排除
智能助手和远程支持功能可使用沉浸式实时音频/视频协作工具和一键式请求支持,可减少仪器停机时间,并在不进行现场维修的情况下解决高达70%的问题。
先进的通信连接
整合当今通信技术,例如语音命令和各种连接选项,提高未来的实验室效率。
Thermo Fisher Connect平台
支持随时随地工作,使用Thermo Fisher Connect云平台,从手机、平板电脑、笔记本电脑或远程桌面设置实验、监控进度和分析数据。
综合软件
使用Applied Biosystems完整的一级和二级分析软件套件,进行深度数据分析,该软件的应用程序包括微小变异发现、微生物鉴定、基因编辑和下一代测序(NGS)确认。
应用多样
在任何时间使用任意应用。使用POP-7聚合物在单个孔板上进行Sanger测序和片段分析。
配置选择
在8道和24道毛细管配置之间进行选择。如果通量需求增加,可从一种配置升级到另一种配置。
应用
SeqStudio Flex基因分析仪基于毛细管电泳进行高水平的Sanger测序和多重片段分析,以支持各种应用,包括:
靶向测序
NGS确认
细胞系鉴定
微小变异发现
基因编辑确认
多重PCR
微生物或病毒鉴定
DNA甲基化分析
SNP基因分型
微卫星不稳定性(MSI)分析
双链DNA质量控制
质粒测序
特色应用
通过聚合酶链式反应(PCR)进行DNA序列扩增,仍然是所有分子生物学研究和基因组研究的主要方法。 对单个样本进行多靶标分析的需求在不断增加,然而由于需要为每个所需靶标建立不同的反应,使用PCR进行分析可能比较繁琐,。能够分析单个样本中多个序列的方法,不但可以简化工作流程,而且还能保护珍贵的样品。其中一个方法就是毛细管电泳(CE)多重荧光片段分析法。毛细管电泳根据单个毛细管中扩增子的大小和荧光剂分离扩增子,从而分析单个样本中的多个靶标。
多重PCR结合荧光片段分析法提供了以最低成本或最小工作量进行复杂分析的最佳机会。实验受限于是否能够设计所分析靶标的引物组。因此,这一方法几乎能够适应并应用于任何场景,有望在这些场景中检测单个样本的多个靶序列。
This example demonstrates the power of multiplexed PCR by fragment analysis using a custom panel for detecting respiratory viral pathogens.  A panel of PCR primers containing 6-FAM labeling at the 5’-end were designed to detect 12 different respiratory RNA viruses, including rhinovirus, RSV-B, influenza A H1, influenza A H3, influenza B, coronavirus HKU1, coronavirus NL63, coronavirus OC43, and coronavirus 229E, as well as SARS-CoV-2 S, N, and orf1ab, so that each organism generated a different sized amplicon.  The resulting amplicons could be separated and examined using the SeqStudio, SeqStudio 24 Flex, or 3500xL genetic analyzers.
图1. 多重PCR和片段分析法进行的多个靶标分析。上图所示RNA病毒的 DNA靶标使用6-FAM标记的PCR引物检测组合,在单个反应中进行扩增。每个引物对产生不同大小的病毒特异性扩增子。灰色线用于检测病毒特异性靶标。
图2. 使用SeqStudio 24 Flex基因分析仪、3500xL基因分析仪和SeqStudio基因分析仪分析来自呼吸道病原体的合并基因组RNA的检测图谱。所有仪器上均显示,三种基因分析仪均表现出同等优异的多重扩增子检测能力。
在开始基因组分析或继续下一步之前,通常需要对起始的双链DNA(dsDNA)池进行质量控制(QC)。例如,从FFPE保存组织中提取的DNA可能呈现碎片化,并且由于太小而无法提供有用信息,因此在继续操作之前,了解其整体大小很有用。
双链DNA片段的大小和相对丰度可以在SeqStudio Flex系列基因分析仪上进行分析。在该方案中,TOTO-1是一种荧光DNA嵌入染料,与样本一起孵育,样本在毛细管加热器关闭的情况下通过POP7聚合物运行。(这使DNA大部分保持在双链、非变性状态。)通过将测试片段的迁移结果与已知双链DNA标准的迁移进行比较,可以确定测试片段的大小。
在该试验中,我们评估了SeqStudio Flex基因分析仪和3500xL基因分析仪在分析多种DNA样本时的性能,包括图中所示两种已知的双链DNA标准。板A说明了用HindIII消化的噬菌体lambda DNA的分析,显示了从23,130至125 bp的八个片段的熟悉模式。板B显示了相同lambda HindIII消化物与用BsuRI消化的噬菌体phiX174的混合物。除了8个lambda片段外,还检测到10个从1,353至72 bp的片段。在SeqStudio Flex(左)和3500xL(右)仪器上获得的配置文件高度相似,对新仪器与3500系列的对比进行了验证。
使用SeqStudio Flex(左)和3500xL(右)基因分析仪分析双链DNA。
不同的DNA样本在低温下通过含有POP7的毛细管进行电泳。毛细管中含有单链LIZ标记片段。(A)在不同的毛细管中分析来自A549细胞的Lambda HindIII消化片段和基因组DNA。请注意lambda片段的典型模式(上图),该片段可用于估计约9-23 kb的gDNA大小(底部板)。(B)在不同的毛细管中分析Lambda HindIII和phiX174 BsuRI消化液混合物以及从FFPE肿瘤样本中提取的DNA。请注意噬菌体片段的典型模式(上图);这些片段可用于估计片段DNA(75-190 bp)和大基因组DNA(下图)的大小。两个实验中,两台仪器上获得了相同结果。
一些研究需要基因组特定区域的序列信息。虽然NGS等全基因组工具在非常大的区域内提供了大量数据,但在重点研究中并不总是需要这种复杂方法。Sanger金标准测序提供了一种简单、经济、易于分析的解决方案。
比如,我们对SARS-CoV-2基因组中包含Spike 蛋白和相邻序列的区域进行了测序,这依赖于之前为整个SARS-CoV-2 Spike基因确定12对测序引物的研究。被12个扩增子覆盖的SARS-CoV-2的Spike基因区域延伸至5 kb。
在板A中(如图所示),两个方向几乎所有12个扩增子都获得了高质量的Sanger测序结果(由浅蓝色条的高度表示)。
这些结果被整合到SARS-CoV-2 Spike基因的单个重叠中读段。三台分析仪上的测序质量指标几乎相同。如图所示,碱基识别的可靠稳定使Sanger测序能够使用重叠的中长扩增子组装靶向区域的序列,生成覆盖感兴趣基因座的序列。
通过在三台基因分析仪上重叠扩增子对SARS-CoV-2 Spike基因进行测序。
采用VISO IV逆转录酶逆转录1000份SARS-CoV-2基因组RNA。使用1 µL的cDNA和扩增子对生成了12个500–600 bp的扩增子,用BigDye Direct进行循环测序,并用BigDyeXterminator进行纯化。在SeqStudio Flex、3500xL和SeqStudio基因分析仪上运行并产生反应,使用SeqScanner和Genious软件分析色谱图。扩增子产生的读段相互比对,以重现BLAST确认的Spike基因序列。(A)每个扩增子的读段质量由浅蓝色条的高度表示。在SeqStudio Flex仪器(如图所示)上获得的数据与3500xL和SeqStudio仪器的数据高度相似。在其他仪器上也观察到一些扩增子的质量在下降。(B)所有三台仪器的追踪评分、连续读段长度以及QV20+质量值几乎相同。
优化的全套工作流程
Thermo Fisher Scientific致力于帮助您为所有的Sanger测序多重片段分析应用提高数据质量。从样本制备到数据分析,为您提供实验所需的仪器、试剂及服务,从而帮助您。我们专注于质量并提供经过充分验证的工作流程解决方案,以便您可以专注于自己的研究。
交互式3D导览和视频
SeqStudio Flex 3D导览
SeqStudio Flex基因分析仪的数字化服务与支持生态系统
看我们的数字化服务和智能助手如何在几分钟内解决高达70%的问题,无需再耗费数天进行现场维修。
Introducing the Applied Biosystems SeqStudio Flex Genetic Analyzer
服务
SeqStudio Flex基因分析仪的卓越服务和支持
一往无前,用新技术实现进步。我们是您坚强的后盾。
选择一个适合您的服务计划。最大限度地延长系统正常运行时间,降低维修成本和周转时间,延长仪器的使用寿命,并通过我们的一项全面服务计划帮助仪器保持最佳性能。从各种服务选项中,选择适合您的预算、生产效率、正常运行时间和监管要求。为您的SeqStudio Flex基因分析仪提供卓越服务和支持,我们一直都在。
每台SeqStudio Flex基因分析仪都包含一个为期一天的现场SmartStart培训,帮助您快速启动和运行。这项由现场应用科学家(FAS)在您所在地进行的互动式培训提供仪器操作和维护、数据收集和分析软件、云连接、数据故障排除等方面的介绍。
SeqStudio Flex基因分析仪享有标准的一年工厂保修,该保修涵盖所有必要的差旅、人工和部件成本。购买仪器时可提供延保服务计划。通过预防性维护、主动式仪器监控和快速响应时间,确保实验室平稳运行,这是我们的一项卓越服务计划。
如需获取您的个性化服务报价,请访问thermofisher.com/seqstudioflexservice
我们最受欢迎的仪器服务计划,AB保险,从问题预防到快速解决,帮助消除对仪器正常运行时间的疑虑。标准维修包含所有零件、人工和差旅费。年度计划维护使您轻松掌握仪器的保养情况。解决影响性能问题的速度提高一倍,这样您就可以专注于眼前的重要工作。
了解更多关于AB保险服务计划的信息,请访问thermofisher.com/abassurance
SeqStudio Flex基因分析仪的仪器硬件鉴定包括安装确认(IQ)、操作验证(OQ)和仪器性能校验(IPV)服务。我们的鉴定专家将与您合作,提供及时、经济、值得信赖的服务,包括可靠的审计式文档,以帮助确保您的SeqStudio Flex基因分析仪符合法规要求。
通过thermofisher.com/iqoqpq网站,联系仪器鉴定专家。
使用智能助手和远程支持,在数分钟内将服务工程师远程连接到您的实验室。
借助智能助手,您只需按一下按钮,即可直接从仪器访问屏幕上获得技术帮助和仪器支持。屏幕仪器支持允许您请求服务,如果需要技术帮助,还可以与服务团队互动、共享日志和运行文件以解决问题。
远程支持使用远程桌面控制,助您快速访问我们的服务专业人员,从而减少现场维修需求,避免因维修导致数天无法使用仪器的问题。沉浸式实时协作工具允许技术支持实时查看您的仪器,并在仪器屏幕上与您互动。
我们先进的数字化服务和支持功能可以在几分钟(而不是数天)内解决多达70%的案例,因此,您可以专注于下一个科学突破。
了解有关按需定制工具和功能的更多信息,请访问thermofisher.com/digitalserviceinnovations
仪器规格
毛细管数量
8或24
染料数量
最多支持8种染料*
容量
可容纳4块样品板;96-孔板、384-孔板、8-联管
尺寸(宽x深x高)
70 x 67.5 x 86.5 cm (27.6 x 26.6 x 34.1英寸)
重量
115 kg (253.5 lb)
电源输入
100–240 V
内置硬盘
512 GB固态硬盘(SSD)
激发源
505 nm固态激光器
仪器跟踪
射频识别(RFID)、内部条形码阅读器
通信接口
Connect云平台;用于Wi-Fi加密狗的USB端口;3个RJ-45以太网端口
配置
独立的;可选台式电脑或笔记本电脑
保修
标配一年保修;提供延长保修
智能启动定位
包括由现场应用科学家提供为期一天的现场培训
远程故障排除
智能帮助和远程支持功能能够快速、更有效地解决仪器问题,从而减少仪器停机的时间
无需手动操作
语音命令功能可执行基本仪器操作
* 8种染料功能需要光谱校准染料组定义文件(可根据要求提供)
资源
订购信息
仅供科研使用,不得用于临床诊断程序。
">