用于pcr引物测序的引物设计工具
赛默飞引物设计工具简化测序工作流程
从设计到合成,高质量的引物都是获得基因组测序成功结果的重要因素。使用我们的在线Primer Designer™工具,从数据库中搜索合适的 PCR/Sanger 测序引物对。赛默飞测序引物数据库包含约650,000个用于人类外显子组和人类线粒体基因组测序的预设计引物对。从不同的扩增子长度中进行选择,以适应不同的研究应用和生物样本类型。
  • 赛默飞测序引物不含已知的 SNP 和引物二聚体,具有高度靶点特异性,适用于通用 PCR 条件
  • 完全的引物覆盖,适用于 Ion Torrent™ AmpliSeq™ Exome Panel 和 Ion Torrent™ AmpliSeq™ Cancer Hotspot Panel v.2 Sanger 验证工作流程
  • 灵活的引物配置,可满足您的研究需求:引物可订购无修饰、M13 加尾、HPLC 纯化或脱盐形式
  • 所有引物都经过质谱检查,并且已通过严格的生物信息学度量;实验台验证测试显示成功率 >95%
引物设计工具 - 搜索 PCR 和 Sanger 测序引物
(文件大小必须小于500 kb,所含单行项目少于1000行)
Sanger 分析模块
为您的基因组学平台提供快速&强大的数据分析
了解基于云计算的 Sanger 分析模块的更多信息
Visistat reference component
Primer Designer™ 工具:
预设计引物对的交货时间表。
了解更多信息
了解 Sanger 测序工作流程。
由此开始
利用软件对比 Sanger 和 NGS 测序文件进行结果验证。
打开 VR Toolkit™ 软件
仅供科研使用,不可用于诊断目的。