经过蛋白提取、纯化和除杂处理所得的产物通常为包含靶蛋白的稀释样品,并且缓冲体系中存在与下游应用不兼容的物质。Pierce 蛋白浓缩管是一次性超滤离心装置,用于对生物样本(如蛋白质和核酸)进行浓缩、脱盐和缓冲液置换,为下游应用做好准备。所需样品处理操作非常简单,而且 pH 值为 1 至 9 的样品均可兼容 。Pierce 蛋白浓缩管有四种规格(0.5 mL、6 mL、20 mL 和 100 mL)。
Pierce crossflow 切向流过滤装置可用于处理大体积样本,专为多肽、蛋白质和病毒/病毒颗粒的高纯度、高效回收而设计。它们可用于浓缩大体积上清液 (0.5 L–6 L)。我们还提供与 crossflow 切向流过滤装置配套使用的配件。
选择合适的蛋白浓缩管或 crossflow 切向流过滤装置
蛋白浓缩 | 新款 Crossflow 切向流过滤装置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
截留分子量 (MWCO) | 0.1 mL-0.5 mL | 2 mL-6 mL | 5 mL-20 mL | 20 mL-100 mL | 0.5 L–6 L |
3,000 MWCO | 88512 | 88514、 88515 | 88525、 88526 | 88534* | A57930 |
10,000 MWCO | 88513 | 88516、 88517 | 88527、 88528 | 88535 | A57931 |
30,000 MWCO | 88502 | 88521、 88522 | 88529、 88531 | 88536 | A57932 |
50,000 MWCO | 88504 | 88538、 88539 | 88540、 88541 | 88542 | A57933 |
100,000 MWCO | 88503 | 88523、 88524 | 88532、 88533 | 88537 | A57934 |
*产品 88534 仅提供 5K MWCO 规格。
Pierce crossflow 装置的配件
订购信息
产品优势
蛋白浓缩管
- 快速—在 5-30 分钟内将样本浓缩多达 10-50 倍(具体时长取决于 MWCO)
- 灵活—适用于 100 μL 至 100 mL 的样本量,有多种 MWCO 产品可供选择
- 高得率—可回收 >90% 的目标样本,同时去除杂质或置换缓冲液
- 操作简单—管体带有醒目标记,样本槽加宽,过滤槽可拆卸,操作更方便
- 兼容性好—可与使用固定角或旋转吊篮转头的常规离心机配合使用
Crossflow 切向流过滤装置
- 规模可扩展—样本处理量从 0.5 L–6 L 不等
- 快速—大多数浓缩和蛋白质回收方案可于 30 分钟或更短时间内完成
- 通用—提供五种 MWCO 供选择,兼容 pH 值达 13 的缓冲液
- 高得率—蛋白回收率可达 >99% (需最后使用 25 mL 缓冲液冲洗)
各规格蛋白浓缩管的操作视频
0.1-0.5 mL 浓缩管
观看如何使用微量离心管对样本量不超过 0.5 mL 的蛋白溶液进行浓缩。膜的 MWCO 有 3K、10K、30K、50K 和 100K 可供选择。
2-6 mL 浓缩管
观看如何使用规格为 15 mL 的离心管对样本量不超过 6 mL 的蛋白溶液进行浓缩。膜的 MWCO 有 3K、10K、30K、50K 和100K 可供选择。
5-20 mL 浓缩管
观看如何使用规格为 20 mL 的离心管对样本量不超过 20 mL 的蛋白溶液进行浓缩。膜的 MWCO 有 3K、10K、30K、50K 和 100K 可供选择。
20-100 mL 浓缩管
观看如何使用规格为 250 mL 的离心瓶对样本量不超过 100 mL 的蛋白溶液进行浓缩。膜的 MWCO 有 5K、10K、30K、50K 和 100K 可供选择。
0.5–6 L 大体积浓缩
观看如何使用Crossflow切向流过滤装置对体积多达6L的蛋白溶液进行浓缩。这种切向流过滤(TFF)装置可提供3K, 10K, 30K, 50K和100K MWCO选择。