细胞组分分离试剂盒和试剂
核质分离 | 细胞核、细胞质、细胞膜、细胞骨架、染色质结合 | 突触蛋白 | |
---|---|---|---|
NE-PER核质分离试剂盒 | 亚细胞蛋白分离试剂盒(细胞或组织) | Syn-PER 突触蛋白提取试剂 | |
兼容的样品类型 | 组织和哺乳动物细胞培养物 | 组织和哺乳动物细胞培养物 | 脑组织和原代神经元 |
样品处理时间 | 2 小时 | 2–3 小时 | <1 小时 |
需要机械破碎吗? | 是的,用于组织 | 从组织中提取时需要 | 从组织中提取时需要 |
样品处理量 | 50 份样品,每份含 200 万个细胞(20 µL 压积) | 25 次提取,每次 200 mg 组织,或 50 份样本,每份含 200 万个细胞(20 µL 压积) | 10 g 组织或 500 份装于 35 mm 培养皿的原代神经元 |
蛋白定量方法兼容性 | BCA(胞质提取液 1:4 稀释),Bradford(胞质提取液 1:4 稀释) | BCA(所有组分),Bradford(核提取液组分) | BCA 定量 |
下游应用兼容性 | 蛋白免疫印迹、ELISA、EMSA、报告基因分析、酶分析、胺反应标记 仅胞质提取液组分:RNA EMSA、激酶测定、RT-PCR | 蛋白互作、蛋白免疫印迹、ELISA、EMSA、报告基因分析、酶分析、胺反应标记 | 神经递质释放测定、酶分析、免疫分析、色谱、电泳 |
是否需要搭配使用蛋白酶或磷酸酶抑制剂? | 是 | 试剂盒包含蛋白酶抑制剂 | 是 |
货号 | 78833(15 mL) 78835(75 mL) | 78840(用于细胞培养物) 87790(用于组织) | 87793(100 mL) |
核蛋白提取
现在有多种方法可用于分离细胞核和制备核蛋白提取物。但大部分方法都需要机械均质化、反复冻融、冗长的离心或透析过程,这些步骤可能会破坏脆弱的核蛋白的完整性。NE-PER 核蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒能够逐步裂解细胞,在不到两小时的时间内获取功能性胞浆和核蛋白组分。
亚细胞结构分离
通过亚细胞的定位分离蛋白是在维持生物学背景的同时富集蛋白的方法之一。差异去垢剂分离是一种经典的生化技术,通过使用不同去垢剂顺序溶解细胞区室来分离蛋白质。Thermo Scientific 亚细胞蛋白分离试剂盒提供了一种试剂组合,用于将细胞逐步裂解为具有功能的细胞质、细胞膜、可溶性核蛋白、染色质结合和细胞骨架蛋白组分。
细胞器分离试剂盒
线粒体 | 溶酶体 | 突触体 | |
---|---|---|---|
用于培养细胞的线粒体提取试剂盒 | 用于组织和培养细胞的溶酶体富集试剂盒 | Syn-PER 突触蛋白提取试剂 | |
兼容的样品类型 | 哺乳动物细胞培养物 | 组织和细胞培养物 | 组织或原代神经元培养物 |
样品处理时间 | 40 分钟 | 2 小时 | <1 小时 |
需要机械破碎吗? | 可选 | 需要:Dounce、超声或 polytron 组织撕裂器 | 需要:Dounce |
样品处理量 | 50 份样本,每份含 2000 万个哺乳动物细胞培养物 | 25 份样品,每份含 50–200 mg 细胞或组织 | 每 100 mL 可处理 10 g 神经元组织或原代神经元培养物 |
蛋白定量方法兼容性 | BCA, 去垢剂兼容型 Bradford | Bradford | BCA |
下游应用兼容性 | 蛋白免疫印迹、ELISA、胺反应性标记、细胞凋亡、信号转导和代谢研究 | 蛋白免疫印迹、2D/MS、电镜、疾病分析、基因表达、信号转导和相互作用或定位研究 | 蛋白免疫印迹、酶活性测定、蛋白-蛋白互作、免疫沉淀、神经递质释放研究 |
是否需要搭配使用蛋白酶或磷酸酶抑制剂? | 是的,两者都需另配 | 是的,需要不含 EDTA 的抑制剂 | 是的,需要不含 EDTA 的抑制剂 |
货号 | 89874 | 89839 | 87793 |
在富集关键亚细胞组分的同时保留活性
图 4.从细胞培养物中提取线粒体的完整性。使用基于试剂的方法(A 和 B)或 Dounce 均质化(C 和 D),使用 Thermo Scientific线粒体提取试剂盒提取 C6 细胞。通过蛋白免疫印迹分析线粒体 (M) 和细胞溶质 (C) 部分的细胞色素 C (A 和 C) 或电压依赖性阴离子通道 (VDAC) (B 和 D)。Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS 化学发光底物(货号 34580) 用于检测。结果表明所提取的线粒体保持完整。
产品手册
应用说明
细胞组分分离试剂盒和试剂
核质分离 | 细胞核、细胞质、细胞膜、细胞骨架、染色质结合 | 突触蛋白 | |
---|---|---|---|
NE-PER核质分离试剂盒 | 亚细胞蛋白分离试剂盒(细胞或组织) | Syn-PER 突触蛋白提取试剂 | |
兼容的样品类型 | 组织和哺乳动物细胞培养物 | 组织和哺乳动物细胞培养物 | 脑组织和原代神经元 |
样品处理时间 | 2 小时 | 2–3 小时 | <1 小时 |
需要机械破碎吗? | 是的,用于组织 | 从组织中提取时需要 | 从组织中提取时需要 |
样品处理量 | 50 份样品,每份含 200 万个细胞(20 µL 压积) | 25 次提取,每次 200 mg 组织,或 50 份样本,每份含 200 万个细胞(20 µL 压积) | 10 g 组织或 500 份装于 35 mm 培养皿的原代神经元 |
蛋白定量方法兼容性 | BCA(胞质提取液 1:4 稀释),Bradford(胞质提取液 1:4 稀释) | BCA(所有组分),Bradford(核提取液组分) | BCA 定量 |
下游应用兼容性 | 蛋白免疫印迹、ELISA、EMSA、报告基因分析、酶分析、胺反应标记 仅胞质提取液组分:RNA EMSA、激酶测定、RT-PCR | 蛋白互作、蛋白免疫印迹、ELISA、EMSA、报告基因分析、酶分析、胺反应标记 | 神经递质释放测定、酶分析、免疫分析、色谱、电泳 |
是否需要搭配使用蛋白酶或磷酸酶抑制剂? | 是 | 试剂盒包含蛋白酶抑制剂 | 是 |
货号 | 78833(15 mL) 78835(75 mL) | 78840(用于细胞培养物) 87790(用于组织) | 87793(100 mL) |
核蛋白提取
现在有多种方法可用于分离细胞核和制备核蛋白提取物。但大部分方法都需要机械均质化、反复冻融、冗长的离心或透析过程,这些步骤可能会破坏脆弱的核蛋白的完整性。NE-PER 核蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒能够逐步裂解细胞,在不到两小时的时间内获取功能性胞浆和核蛋白组分。
亚细胞结构分离
通过亚细胞的定位分离蛋白是在维持生物学背景的同时富集蛋白的方法之一。差异去垢剂分离是一种经典的生化技术,通过使用不同去垢剂顺序溶解细胞区室来分离蛋白质。Thermo Scientific 亚细胞蛋白分离试剂盒提供了一种试剂组合,用于将细胞逐步裂解为具有功能的细胞质、细胞膜、可溶性核蛋白、染色质结合和细胞骨架蛋白组分。
细胞器分离试剂盒
线粒体 | 溶酶体 | 突触体 | |
---|---|---|---|
用于培养细胞的线粒体提取试剂盒 | 用于组织和培养细胞的溶酶体富集试剂盒 | Syn-PER 突触蛋白提取试剂 | |
兼容的样品类型 | 哺乳动物细胞培养物 | 组织和细胞培养物 | 组织或原代神经元培养物 |
样品处理时间 | 40 分钟 | 2 小时 | <1 小时 |
需要机械破碎吗? | 可选 | 需要:Dounce、超声或 polytron 组织撕裂器 | 需要:Dounce |
样品处理量 | 50 份样本,每份含 2000 万个哺乳动物细胞培养物 | 25 份样品,每份含 50–200 mg 细胞或组织 | 每 100 mL 可处理 10 g 神经元组织或原代神经元培养物 |
蛋白定量方法兼容性 | BCA, 去垢剂兼容型 Bradford | Bradford | BCA |
下游应用兼容性 | 蛋白免疫印迹、ELISA、胺反应性标记、细胞凋亡、信号转导和代谢研究 | 蛋白免疫印迹、2D/MS、电镜、疾病分析、基因表达、信号转导和相互作用或定位研究 | 蛋白免疫印迹、酶活性测定、蛋白-蛋白互作、免疫沉淀、神经递质释放研究 |
是否需要搭配使用蛋白酶或磷酸酶抑制剂? | 是的,两者都需另配 | 是的,需要不含 EDTA 的抑制剂 | 是的,需要不含 EDTA 的抑制剂 |
货号 | 89874 | 89839 | 87793 |
在富集关键亚细胞组分的同时保留活性
图 4.从细胞培养物中提取线粒体的完整性。使用基于试剂的方法(A 和 B)或 Dounce 均质化(C 和 D),使用 Thermo Scientific线粒体提取试剂盒提取 C6 细胞。通过蛋白免疫印迹分析线粒体 (M) 和细胞溶质 (C) 部分的细胞色素 C (A 和 C) 或电压依赖性阴离子通道 (VDAC) (B 和 D)。Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS 化学发光底物(货号 34580) 用于检测。结果表明所提取的线粒体保持完整。
产品手册
应用说明
仅供科研使用,不可用于诊断目的。