膜蛋白提取和分离试剂盒
GPCR 提取和稳定试剂 | Mem-PER Plus 膜蛋白提取试剂盒 | 细胞表面蛋白生物素化和分离试剂盒 | |
---|---|---|---|
膜蛋白富集 | G 蛋白偶联受体 (GPCR) | 细胞膜蛋白 | 整合蛋白,膜相关蛋白 |
蛋白质功能性 | 保持结构完整性,经过免疫沉淀和受体配体结合实验验证 | 富集产物适用于蛋白免疫印迹和质谱分析 | 富集产物适用于蛋白免疫印迹 |
兼容的样品类型 | 组织和哺乳动物培养细胞 | 组织和哺乳动物培养细胞 | 哺乳动物培养细胞 |
胞浆污染 | 全细胞裂解液 | 胞浆蛋白污染低于 5% | 胞浆蛋白污染低于 20% |
样品处理时间 | 1–2 小时 | 1 小时 | 2 小时 |
需要机械破碎吗? | 从组织中提取时需要 | 从组织中提取时需要 | 不需要 |
样品处理量 | 100 份含 107 个细胞的样品,或 100 份含 50–100 mg 组织的样品 | 50 份含 500 万个细胞的样品,或 25 份含 20–40 mg 组织的样品 | 8 次实验,包含两个 15 cm 培养皿或四个 T75 培养瓶 |
蛋白定量方法兼容性 | BCA 蛋白定量 | BCA 蛋白定量、去垢剂兼容型 Bradford 蛋白定量 | 裂解液兼容 BCA 和快速BCA定量;洗脱液不兼容 |
下游应用兼容性 | 蛋白免疫印迹、免疫沉淀、蛋白纯化、放射性配体结合实验 | 免疫沉淀、蛋白免疫印迹、ELISA、胺反应性标记 | 蛋白免疫印迹、ELISA、质谱分析 |
是否需要搭配使用蛋白酶或磷酸酶抑制剂? | 需要搭配使用 | 两者都需要 | 两者都需要 |
货号 | A43436 | 89842 | A44390 |
基于试剂的细胞膜蛋白提取与分离试剂盒
基于试剂的裂解法已取代传统物理裂解法,成为破碎细胞膜和提取膜蛋白的首选方法。因为基于试剂的裂解法无需昂贵笨重的设备和复杂的实验操作。Thermo Scientific细胞膜蛋白提取和分离试剂盒由浓度优化的去垢剂、缓冲液、盐离子和还原剂组成,配方根据细胞类型而研发。试剂还兼具裂解和增溶作用。我们的细胞膜蛋白分离和提取试剂盒可满足您获取高质量蛋白质样品的需求,这对于成功完成下游应用至关重要。
特点:
- 提取和分离——膜蛋白提取和分级分离时产生的胞浆蛋白交叉污染极少(通常小于 10%)
- 适用于细胞或组织——高效提取哺乳动物细胞和组织培养物
- 兼容下游应用——膜蛋白产物可通过SDS-PAGE、蛋白免疫印迹、免疫沉淀和蛋白定量进行分析
- 快速且简单——在大约一小时内完成膜蛋白的提取与分离
- 无需特殊设备——实验方案仅需常规台式离心机、试管、均质仪和移液器
在线技术讲座
细胞膜蛋白提取与分离的策略
讲座着重介绍高效提取、分离和富集细胞表面蛋白的优化方案,包括如何获取稳定的 G 蛋白偶联受体 (GPCR) 并保留蛋白功能性。
产品手册
应用指南
膜蛋白提取和分离试剂盒
GPCR 提取和稳定试剂 | Mem-PER Plus 膜蛋白提取试剂盒 | 细胞表面蛋白生物素化和分离试剂盒 | |
---|---|---|---|
膜蛋白富集 | G 蛋白偶联受体 (GPCR) | 细胞膜蛋白 | 整合蛋白,膜相关蛋白 |
蛋白质功能性 | 保持结构完整性,经过免疫沉淀和受体配体结合实验验证 | 富集产物适用于蛋白免疫印迹和质谱分析 | 富集产物适用于蛋白免疫印迹 |
兼容的样品类型 | 组织和哺乳动物培养细胞 | 组织和哺乳动物培养细胞 | 哺乳动物培养细胞 |
胞浆污染 | 全细胞裂解液 | 胞浆蛋白污染低于 5% | 胞浆蛋白污染低于 20% |
样品处理时间 | 1–2 小时 | 1 小时 | 2 小时 |
需要机械破碎吗? | 从组织中提取时需要 | 从组织中提取时需要 | 不需要 |
样品处理量 | 100 份含 107 个细胞的样品,或 100 份含 50–100 mg 组织的样品 | 50 份含 500 万个细胞的样品,或 25 份含 20–40 mg 组织的样品 | 8 次实验,包含两个 15 cm 培养皿或四个 T75 培养瓶 |
蛋白定量方法兼容性 | BCA 蛋白定量 | BCA 蛋白定量、去垢剂兼容型 Bradford 蛋白定量 | 裂解液兼容 BCA 和快速BCA定量;洗脱液不兼容 |
下游应用兼容性 | 蛋白免疫印迹、免疫沉淀、蛋白纯化、放射性配体结合实验 | 免疫沉淀、蛋白免疫印迹、ELISA、胺反应性标记 | 蛋白免疫印迹、ELISA、质谱分析 |
是否需要搭配使用蛋白酶或磷酸酶抑制剂? | 需要搭配使用 | 两者都需要 | 两者都需要 |
货号 | A43436 | 89842 | A44390 |
基于试剂的细胞膜蛋白提取与分离试剂盒
基于试剂的裂解法已取代传统物理裂解法,成为破碎细胞膜和提取膜蛋白的首选方法。因为基于试剂的裂解法无需昂贵笨重的设备和复杂的实验操作。Thermo Scientific细胞膜蛋白提取和分离试剂盒由浓度优化的去垢剂、缓冲液、盐离子和还原剂组成,配方根据细胞类型而研发。试剂还兼具裂解和增溶作用。我们的细胞膜蛋白分离和提取试剂盒可满足您获取高质量蛋白质样品的需求,这对于成功完成下游应用至关重要。
特点:
- 提取和分离——膜蛋白提取和分级分离时产生的胞浆蛋白交叉污染极少(通常小于 10%)
- 适用于细胞或组织——高效提取哺乳动物细胞和组织培养物
- 兼容下游应用——膜蛋白产物可通过SDS-PAGE、蛋白免疫印迹、免疫沉淀和蛋白定量进行分析
- 快速且简单——在大约一小时内完成膜蛋白的提取与分离
- 无需特殊设备——实验方案仅需常规台式离心机、试管、均质仪和移液器
在线技术讲座
细胞膜蛋白提取与分离的策略
讲座着重介绍高效提取、分离和富集细胞表面蛋白的优化方案,包括如何获取稳定的 G 蛋白偶联受体 (GPCR) 并保留蛋白功能性。
产品手册
应用指南
相关产品及下游应用
如果蛋白浓度过低而无法进行后续实验和分析,您可以使用离心浓缩管快速浓缩样本。
高质量优化的 Invitrogen ELISA试剂盒使您能够从容、可靠和一致地测量靶标特异性蛋白质。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。