去垢剂是一类两亲性分子,既包含脂族或芳族特征的非极性端,又包含亲水端。极性端基团的离子特性为去垢剂的广泛分类奠定了基础。它们可以是离子性的(带电荷的、阴离子性或阳离子性的)、非离子性的(不带电荷的)或两性离子性的(具有正电荷和负电荷的基团,但净电荷为零)。
去垢剂经常用于配制细胞裂解试剂以溶解蛋白质、用于酶联免疫吸附试验的漂洗缓冲液,以及其他蛋白质研究方法。我们的去垢剂有三种包装。
Thermo Scientific Pierce Surfac-Amps去垢剂采用高纯度、预先精确稀释(10%)的配方,非常适合用于对未纯化去垢剂中的杂质敏感的应用或测定。 我们对每批产品进行测试,以确保我们的去垢剂中<过氧化物和羰基化合物的含量不超过1.0 µeq/mL,并采用氮气充填包装以防止储存过程中氧化。
- 高品质—可测量的杂质水平低于其他品牌去垢剂
- 精确—精确溶解于超纯水中的10%去垢剂溶液
- 易于使用—易于吸取和进一步稀释操作
- 高纯度—过氧化物和羰基化合物的含量低于 1.0 µeq/mL
表 1.常用去垢剂的性能
去垢剂 | 类型 | 聚集数 | 胶束分子量 | MW | 临界胶束浓度 (mM) | CMC % w/v | 浊点 (°C) | 可透析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton X-100 | 非离子型 | 140 | 90,000 | 647 | 0.24 | 0.0155 | 64 | 否 |
Triton X-114 | 非离子型 | — | — | 537 | 0.21 | 0.0113 | 23 | 否 |
NP-40 | 非离子型 | 149 | 90,000 | 617 | 0.29 | 0.0179 | 80 | 否 |
Brij®-35 | 非离子型 | 40 | 49,000 | 1225 | 0.09 | 0.1103 | >100 | 否 |
Brij-58 | 非离子型 | 70 | 82,000 | 1120 | 0.077 | 0.0086 | >100 | 否 |
Tween®-20 | 非离子型 | — | — | 1228 | 0.06 | 0.0074 | 95 | 否 |
Tween-80 | 非离子型 | 60 | 76,000 | 1310 | 0.012 | 0.0016 | — | 否 |
辛基-β-葡萄糖苷 | 非离子型 | 27 | 8,000 | 292 | 23-25 | 0.6716-0.7300 | >100 | 是 |
辛基硫代葡萄糖苷 | 非离子型 | — | — | 308 | 9 | 0.2772 | >100 | 是 |
SDS | 阴离子 | 62 | 18,000 | 288 | 6-8 | 0.1728-0.2304 | >100 | 是 |
CHAPS | 兼性离子 | 10 | 6,149 | 615 | 8-10 | 0.4920-0.6150 | >100 | 是 |
CHAPSO | 兼性离子 | 11 | 6,940 | 631 | 8-10 | 0.5048 | 90 | 是 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。