无论你是经验丰富的细胞工程师,或者在你的项目中需要对细胞进行工程学改变,Jump-In™细胞工程平台均可帮助你在远少于传统方法的时间内制得工程细胞系从而加速你的项目。Jump-In™技术通过使用PhiC31整合酶将遗传物质靶向整合至特定整合位点,从而有助于加速稳定细胞系的制备工作。
与更广为人知的重组酶Cre及Flp不同,PhiC31整合酶可催化两个不完全相同的位点间的重组,而且可不使用外切酶,从而使得整合是单向且实际上不可逆的。另外,PhiC31整合酶与R4整合酶的结合使用可在已知基因组位点进行同基因型表达,从而为基因家族、亚型或直系同源物的对比分析提供了一种理想解决方案。根据你的需求和实际经验,我们提供了使用Jump-In™技术的多种选择,使你可以选择可最大化利用现有资源并匹配你期望时间周期的方法。
Jump-In™ 细胞工程平台
 Jump-In™ Fast Gateway 系统Jump-In™ TI™ Gateway 系统Jump-In™ 亲本细胞系试剂盒Jump-In™ 定制服务
相比传统细胞工程方法可节省时间和工作量
制得的工程细胞系是同基因型的可选
可使用你首选的细胞背景仅限目录中的亲本细胞系可选
需要制备相应平台/细胞系(含R4位点)可选
需要进行克隆筛选可选Optional可选
最适需求在首选细胞背景下更快获得稳定细胞系在首选细胞背景下获得同基因型细胞系花费更少手动操作时间获得同基因型细胞系可满足你的项目技术要求及时间周期要求的专业方案
Jump-In™ Fast Gateway 系统
Jump-In™ Fast Gateway 系统 使你可在短短两周内获得稳定克隆,通过使用PhiC31整合酶将你所用的遗传物质引入到你的细胞背景中以制得高概率阳性的重定向细胞群。仅需筛选10个克隆即可找到表达水平最适宜的1个克隆。
Jump-In™ TI™ Gateway 系统
Jump-In™ TI™ Gateway 系统 可制得表达你感兴趣基因的同基因型细胞系,在首选细胞背景中你可制得可重定向的含R4 attP位点的平台细胞系。
Jump-In™ 亲本细胞系试剂盒
Jump-InTM 亲本细胞系试剂盒 使你可制得同基因型细胞系,可提供含单一R4 attP位点的亲本(平台)细胞系,该细胞系可用于使用你的遗传物质进行重定向。 
Jump-In™ 定制服务
将你的细胞系培育工作外包给我们的定制服务团队,即可减少实验设计及细胞工程项目的时间周期。
让我们来制备Jump-InTM亲本细胞系或符合你明确需求的最终工程细胞系;同时一位专项经理会为你经常提供项目进展的更新信息。
要了解更多有关我们的稳定细胞系制备定制服务的信息,请邮件联系我们:lifescience-CNTS@thermofisher.com
相关文献
Please Configure List Items!
仅供科研使用,不可用于诊断目的。