用更少的样品分析更多的生物标记物
Invitrogen ProcartaPlex是微球多因子免疫检测试剂盒,采用 Luminex 仪器平台进行多重蛋白定量。 检测涵盖来自人类、小鼠、大鼠、非人灵长类、犬类和其他物种的超过 200 种细胞因子、趋化因子、生长因子和其他蛋白质靶标。 从 50 余种预混的多因子检测试剂盒(2 到 80 重检测)或混合单因子试剂盒(90% 可组合)中进行选择,以创建定制的多重检测。
ProcartaPlex 免疫检测专题目录
ProcartaPlex 检测
方便且可组合的多因子检测试剂和单因子试剂盒可从来自人类、小鼠、大鼠和其他物种的 25-50 µL 样品中同时测定多达 80 种蛋白质靶标。
ProcartaPlex 高灵敏度检测
人类和小鼠多因子试剂盒和可组合的单因子试剂盒,旨在测定极低浓度的蛋白质靶标,并对所有分析物达到飞克级灵敏度。
ProcartaPlex 铂金试剂盒
精选的人类多因子试剂盒和可组合的单因子试剂盒,旨在克服血清和血浆样品的基质效应,从而改善加标回收和稀释回收结果。
ProcartaPlex 定制试剂盒
使用蛋白质靶标菜单和订购选项来设计和配置混合定制且优化的 ProcartaPlex 多因子试剂盒,以便使用 Luminex 系统进行免疫检测定量。
ProcartaPlex 免疫检测的支持信息
ProcartaPlex 补充产品
专用稀释剂、缓冲液和链霉素亲和素-PE 偶联物,用于补充 ProcartaPlex 检测,以及诸如磁铁和检测板清洗机等辅助设备。
ProcartaPlex 免疫检测发表文章列表
按年份排列的来自同行评审期刊的发表文章列表,引用了 ProcartaPlex 免疫检测和 Luminex 技术的使用情况。
ProcartaPlex Analyst 1.0 软件
免费的多因子分析软件,购买 ProcartaPlex 试剂盒后可免费下载。
ProcartaPlex 免疫检测的描述
Invitrogen ProcartaPlex 多因子免疫检测利用 Luminex xMAP(多分析物谱分析)技术,可在单个 25-50 µL 血浆、血清、细胞培养上清液和其他体液样品中同时检测和定量多达 80 中蛋白质靶标。 Luminex 技术在多重“类 ELISA”检测中针对每个靶标使用差异染色的捕获微球。 与进行传统的夹心 ELISA 相比,ProcartaPlex 免疫检测可以在同等时间内使用明显更少的样品分析多达 80 倍的分析物。
ProcartaPlex 免疫检测的关键功能特点
- 微球形式,增加了易用性和通量
- 超过 90% 的 ProcartaPlex 免疫检测可以相互组合
- 与我们的 ELISA 检测高度相关 (R2 >0.9)
- 无论单因子还是多因子检测,都具有可扩展和可重现性能
- 已发表的最多因子试剂盒,对多达 65 种分析物进行了定量
ProcartaPlex 384 孔实验方案
ProcartaPlex 附加实验方案
仅供科研使用,不可用于诊断目的。