SARS-CoV-2 RNA 的扩增速度。 SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 可以最快的速度进行 RNA 靶标扩增。使用合成的 SARS-CoV-2 RNA、相同的引物对(来自 Colorimetric ReadiLAMP™ 试剂盒,SARS-CoV-2,货号 A52539)和 SYTO 9 绿色荧光核酸染料在 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5, 6 Flex 或 7 Flex 实时定量 PCR 系统上进行实时检测来测定扩增速度。按照各生产商推荐的实验方案,同时分别使用 NEB WarmStart® LAMP Kit (DNA & RNA), Optigene GspSSD2.0 Isothermal Master Mix 和 Lucigen LavaLAMP™ RNA Master Mix ,所显示的值是三次实验的平均值。
产品特点
- 更快 – 借助改进型 Bst DNA 聚合酶,仅需 5 分钟即可完成病毒病原体检测
- 高效 – 借助 SuperScript IV 反转录酶, 可在一步反应中将 RNA 反转录成 cDNA。
- 灵敏 – 借助 RNaseOUT 重组 RNA 酶抑制剂和经优化的缓冲液,增强了反应灵敏度和特异性
- 更简单 – 简化的实验流程:单管反应,仅需要一个 65℃ 的加热模块
- 灵活 – 可使用多种方法评估检测结果,包括实时定量检测方法和终点检测方法。
应用
- 等温扩增
- RNA 或 DNA 靶标检测
- 病原体检测试剂的开发
- 即时检测(POC)设备和现场检测试剂的开发
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 的优点
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 具有更快的 RNA 扩增速度。
借助改进型 Bst DNA 聚合酶可在 5 分钟内完成病毒病原体检测。
使用实时定量检测合成的 SARS-CoV-2
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 在检测低拷贝 RNA 方面显示出强大的能力,可在不到 10 分钟内检测低至 30 个拷贝。
使用实时定量检测合成的 SARS-CoV-2 RNA。
检测低拷贝 SARS-CoV-2 RNA 。SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 可在不到 10 分钟的时间内扩增低至 30 个拷贝的 RNA 靶标。使用合成的 SARS-CoV-2 RNA、相同的引物对(来自Colorimetric ReadiLAMP™ 试剂盒,SARS-CoV-2,货号A52539)和 SYTO 9 绿色荧光核酸染料在 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5, 6 Flex 或 7 Flex 实时定量 PCR 系统上进行实时检测来测定扩增速度。按照各生产商推荐的方案,同时分别使用 NEB WarmStart® LAMP Kit (DNA & RNA), Optigene GspSSD2.0 Isothermal Mastermix 和 Lucigen LavaLAMP™ RNA Master Mix,所显示的值是三次实验的平均值。
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 可使用不同方法用来评估检测结果,包括实时定量方法和终点法。
实时荧光 RT-LAMP 检测
图 1.通过实时荧光 RT-LAMP 分析检测病毒 RNA 靶标。 使用实时定量 PCR 仪和 SYTO™ 9 染料进行实时定量 RT-LAMP,反应时间为 60 分钟。在阳性反应中两条蓝色曲线显示早期扩增信号(< 15分钟)。深蓝色曲线代表纯化的临床 RNA 扩增,浅蓝色曲线相应代表合成的病毒 RNA 扩增。灰色曲线表示无模板对照中的晚期扩增信号。
终点检测方法
通过 SYBR Green I 染色和琼脂糖凝胶电泳带来的颜色变化进行检测
图 2.终点 RT-LAMP 反应结果的目视检测
上排:
SYBR Green I 染色产生的颜色变化。亮绿色(右)表示靶标 RNA 成功扩增。橙色(左)表示没有扩增。
下排:
RT-LAMP 终点检测结果的琼脂糖凝胶电泳验证,所使用的是 E-Gel agarose gel with SYBR Safe stain, 2%。凝胶中出现明显的梯状图案表示阳性反应。没有出现梯状图案表明结果是阴性。M 泳道加入的是 E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 还可以检测 DNA 靶标,为病原体研究和监测提供更广泛的应用。
DNA 靶标扩增。SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 可用于扩增 DNA 靶标,并表现出卓越的扩增速度。使用合成的 SARS-CoV-2 RNA、相同的引物对(来自 Colorimetric ReadiLAMP™ 试剂盒,SARS-CoV-2,货号 A52539)和 SYTO 9 绿色荧光核酸染料在 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5, 6 Flex 或 7 Flex 实时定量 PCR 系统上进行实时检测来测定扩增速度。按照各生产商推荐的方案,同时分别使用 NEB WarmStart® LAMP Kit (DNA & RNA), Optigene GspSSD2.0 Isothermal Mastermix 和 Lucigen LavaLAMP™ RNA Master Mix,显示的值是三次实验的平均值。
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 具有更快的 RNA 扩增速度。
借助改进型 Bst DNA 聚合酶可在 5 分钟内完成病毒病原体检测。
使用实时定量检测合成的 SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 RNA 的扩增速度。 SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 可以最快的速度进行 RNA 靶标扩增。使用合成的 SARS-CoV-2 RNA、相同的引物对(来自 Colorimetric ReadiLAMP™ 试剂盒,SARS-CoV-2,货号 A52539)和 SYTO 9 绿色荧光核酸染料在 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5, 6 Flex 或 7 Flex 实时定量 PCR 系统上进行实时检测来测定扩增速度。按照各生产商推荐的实验方案,同时分别使用 NEB WarmStart® LAMP Kit (DNA & RNA), Optigene GspSSD2.0 Isothermal Master Mix 和 Lucigen LavaLAMP™ RNA Master Mix ,所显示的值是三次实验的平均值。
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 在检测低拷贝 RNA 方面显示出强大的能力,可在不到 10 分钟内检测低至 30 个拷贝。
使用实时定量检测合成的 SARS-CoV-2 RNA。
检测低拷贝 SARS-CoV-2 RNA 。SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 可在不到 10 分钟的时间内扩增低至 30 个拷贝的 RNA 靶标。使用合成的 SARS-CoV-2 RNA、相同的引物对(来自Colorimetric ReadiLAMP™ 试剂盒,SARS-CoV-2,货号A52539)和 SYTO 9 绿色荧光核酸染料在 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5, 6 Flex 或 7 Flex 实时定量 PCR 系统上进行实时检测来测定扩增速度。按照各生产商推荐的方案,同时分别使用 NEB WarmStart® LAMP Kit (DNA & RNA), Optigene GspSSD2.0 Isothermal Mastermix 和 Lucigen LavaLAMP™ RNA Master Mix,所显示的值是三次实验的平均值。
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 可使用不同方法用来评估检测结果,包括实时定量方法和终点法。
实时荧光 RT-LAMP 检测
图 1.通过实时荧光 RT-LAMP 分析检测病毒 RNA 靶标。 使用实时定量 PCR 仪和 SYTO™ 9 染料进行实时定量 RT-LAMP,反应时间为 60 分钟。在阳性反应中两条蓝色曲线显示早期扩增信号(< 15分钟)。深蓝色曲线代表纯化的临床 RNA 扩增,浅蓝色曲线相应代表合成的病毒 RNA 扩增。灰色曲线表示无模板对照中的晚期扩增信号。
终点检测方法
通过 SYBR Green I 染色和琼脂糖凝胶电泳带来的颜色变化进行检测
图 2.终点 RT-LAMP 反应结果的目视检测
上排:
SYBR Green I 染色产生的颜色变化。亮绿色(右)表示靶标 RNA 成功扩增。橙色(左)表示没有扩增。
下排:
RT-LAMP 终点检测结果的琼脂糖凝胶电泳验证,所使用的是 E-Gel agarose gel with SYBR Safe stain, 2%。凝胶中出现明显的梯状图案表示阳性反应。没有出现梯状图案表明结果是阴性。M 泳道加入的是 E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 还可以检测 DNA 靶标,为病原体研究和监测提供更广泛的应用。
DNA 靶标扩增。SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 可用于扩增 DNA 靶标,并表现出卓越的扩增速度。使用合成的 SARS-CoV-2 RNA、相同的引物对(来自 Colorimetric ReadiLAMP™ 试剂盒,SARS-CoV-2,货号 A52539)和 SYTO 9 绿色荧光核酸染料在 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5, 6 Flex 或 7 Flex 实时定量 PCR 系统上进行实时检测来测定扩增速度。按照各生产商推荐的方案,同时分别使用 NEB WarmStart® LAMP Kit (DNA & RNA), Optigene GspSSD2.0 Isothermal Mastermix 和 Lucigen LavaLAMP™ RNA Master Mix,显示的值是三次实验的平均值。
SuperScript IV RT-LAMP 预混液
产品说明
实验方案中的步骤 | 单管反应,一步 |
靶标检测时间 | 5-15 分钟 |
聚合酶 | Bst DNA 聚合酶突变体 |
反转录酶 | SuperScript IV 反转录酶 |
其它酶 | RNaseOUT 重组 RNA 酶抑制剂 |
包含的染料 | SYTO 9 绿色荧光核酸染料 |
反应温度 | 65℃ |
样本类型 | 纯化的 RNA(也可用于 DNA) |
已验证的检测靶标 | SARS-CoV-2,流感,麻疹 |
结果验证方法 | 实时或终点 |
反应次数 | 20、100、400 或 1000 次反应 |
试剂盒组分 | SuperScript IV RT-LAMP Master Mix - 1.25ml;SYTO 9 Green Fluorescent Nucleic Acid Stain - 30µL |
试剂盒储存温度 | -20℃,避光 |
监管分类 | 仅供科研使用(RUO) |
货号 | 20 rxn(货号 A51800),100 rxn(货号 A51801),400 rxn(货号 A51802),1000 rxn(货号 A51803) |
RT-LAMP 流程,用于病毒病原体检测试剂开发。
使用 Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix 进行病毒病原体检测试剂开发的一般流程
使用单酶进行 RT-LAMP 的实验方案和应用指南
利用现有的常规货号产品(包括 Bsm DNA 聚合酶)以及我们的 RT-LAMP 实验方案和技术指南加速病毒病原体(包括 SARS-CoV-2)检测试剂的开发。此 RT-LAMP 实验方案也可作为参照,使用相关引物对检测其它 RNA 靶标。如需了解更多信息,请浏览 thermofisher.com/lamp
现可提供大包装定制化的可冻干酶,了解更多请联系:MDxenzymes@thermofisher.com 或访问网址: www.thermofisher.com/lyo-ready
相关资源
相关产品
相关支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。