准确度和灵敏度更高,可进行绝对定量
数字 PCR(dPCR)正迅速成为实时荧光定量 PCR 进行精确核酸定量分析的值得信赖的辅助技术,因为这种技术可以在存在抑制剂的情况下提供高灵敏度和稳健性。数字 PCR 被应用于多种研究应用中,在罕见靶标定量分析、拷贝数变异(CNV)和基因表达等方面表现出前所未有的可信度。
数字 PCR 通过将大量 PCR 反应区室化处理为数千个纳升级规模的反应,每种反应包含零、一种或仅仅数种 DNA 分子。通过对阳性反应进行计数,并应用泊松统计,可实现样品绝对定量。dPCR 克服了 qPCR 的常见弱点,如标准曲线需求、测量罕见靶标时的准确度低以及高背景条件下的灵敏度弱。
了解实时荧光定量 PCR、数字 PCR 和终点 PCR 之间的差异 ›
信息参考图:比较实时荧光定量 PCR 和数字 PCR 技术
数字PCR可以实现更高准确性、灵敏度和绝对定量
Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 系统通过其独特的微流体阵列式芯片板(MAP)技术,提供强大而易于使用的数字 PCR 体验。这种专有技术可实现对样品进行一致的自动腔室化,可将一份样品腔室化至 20,000 个微反应室,其变异系数(CV)达到最佳的 <1%。与其它数字 PCR 系统不同,MAP 技术不使用乳液或其它基于液滴的方法对反应进行腔室化。而是利用分配通道将试剂递送至微反应室,具有高精密度和一致性。此外,QuantStudio Absolute Q 系统可分析加载样品的 95% 以上,确保获得高度准确的数字 PCR 结果。
微流体阵列式芯片板(MAP)技术
决定仪器性能的短板在于试剂。长期以来,TaqMan 实时荧光定量 PCR 检测试剂盒一直被认为是基因分析的金标准。利用我们数十年的经验、独特的检测试剂盒设计算法和湿实验室验证过程,现在我们开发了一个同样稳健的 Absolute Q dPCR 检测试剂盒产品组合。与我们的 TaqMan 检测试剂盒一样,Absolute Q dPCR 检测试剂盒也有性能保证的支持*。
突变检测和监测
Absolute Q 液体活检 dPCR 检测试剂盒可实现对已知体细胞突变进行可重现的特异性检测。每种预先设计的检测试剂盒均使用对照品进行了验证,可检出癌症相关基因中低至 0.1% 的变异等位基因频率
细胞 & 基因疗法开发解决方案
Absolute Q 病毒滴度 dPCR 检测试剂盒可对病毒载体基因组进行轻松、准确的绝对定量,因此可用于生物制药与基因治疗开发中的浓度测定和质量评估。这些试剂盒可以单独运行,或者使用目标靶基因的定制试剂盒进行多重检测。
QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 系统将 dPCR 的所有必要步骤(区室化、热循环和数据采集)集成到一台仪器中。只需按照和实时荧光定量 PCR 一样的操作移取反应混合物至 MAP 即可,平台将完成接下来的所有步骤。无需陡峭的学习曲线,无需额外的步骤,仅需要完成您已经非常熟悉的基本工作流程。
工作流程简单,可以在90分钟内完成,手动操作时间仅 < 5分钟。
- 无需依赖参考物或标准品
- 通过使用更多PCR复制物能够提高精确度
- 对抑制剂具有较高耐受性
- 能够分析复杂混合物
- 对较小倍数改变的线性检测
Learn about the advantages of digital PCR for precise absolute quantification
While both digital PCR and quantitative PCR can measure nucleic acid quantities, use this free infographic to learn more about each technology and how they complement each other.
Understand the differences between real-time, digital and endpoint PCR in this article ›
分析可信度高、易于使用
我们的数据分析软件包干净且高效,可为您的数据处理提供多种选择。无论您是查看多重检测数据还是计算重复样品的浓度,都可以通过点击几下鼠标导出结果用于下游分析或者编译为易于读取的报告。
数字PCR仪器和试剂能够提高现有TaqMan测定的性能,从而实现更高的灵敏度、精度和绝对定量,使应用从中获益。
使用密封芯片技术,提供可靠方法和高精度、高灵敏度数据,实现绝对定量。
查找通过数字PCR实现绝对定量所需的试剂与耗材。
检测并定量分析小百分比的拷贝数差异,提供极高精度。
NGS文库的绝对定量以及测序结果的验证,无需参照标准。
对癌症研究样本中低发生率靶标的罕见突变进行检测和定量分析。
检测转录水平绝对定量中达到±10%的基因表达水平改变,无需参照基因。
QuantStudio 3D 数字 PCR 系统
QuantStudio 3D 数字 PCR 系统是一个简单、经济实惠的平台,采用密封芯片技术,为进行数字 PCR 提供了简化、可靠和稳健的方法。基于一站式芯片的工作流程让您可以加载芯片、密封并继续扩增。
在受到污染的食品和供水中检测导致人类疾病的低含量病原体。
为基因检测、计量学以及跨实验室比较提供绝对参照标准。
实现对植物基因突变和转基因生物的高灵敏度检测和绝对定量。
其他资源
仅供科研使用,不可用于诊断目的。