">
这款 多功能酶标仪将智能与高性能集于一身。赛默飞Varioskan LUX多功能酶标仪专为满足更多检测需求的研究人员设计,使实验更加便捷和安全——自动选择动态范围功能可以根据不同孔的浓度自动选择合适的增益条件,轻松扩展您的检测动态范围,智能安全控制功能可以提醒用户可能的使用错误。
请使用我们的配置选择工具,选择适合您的 Varioskan LUX 系统,欢迎询价
特点
除了所有酶标仪的常见功能外,Varioskan LUX多功能酶标仪还具有以下功能:
自动动态范围选择
可根据每个孔内的信号强度自动选择最佳读数范围。
该功能可节省时间并减少灵敏度下降或信号过饱和的风险。
还可扩增您的检测动态范围,无需反复摸索增益条件。
集成式气体控制
动力学检测时,O2  和 CO2  气体控制模块可以让微孔板直接
在酶标仪里进行边培养边检测,有助于确保细胞在整个实验
过程中保持活力。
智能安全控制
自动安全检查可在潜在问题发生之前提醒您。这降低了一系列实验错误的可能性,如异常断电。
灵活选择波长
仪器会根据不同的检测模式,选择光栅或滤光片作为最适合的光路。
可配置的检测模块
所有配置可选择顶读或顶底读荧光模块;0、1或2个内置自动进样器;内置气体控制模块。
系统配置选项
吸光度和荧光
吸光度、荧光和发光
吸光度、荧光、发光和 AlphaScreen
吸光度、荧光、发光和时间分辨荧光 
吸光度、荧光、发光、时间分辨荧光和 AlphaScreen
视频和演示
性能数据
类别
属性
描述
吸光值
板类型
6-384 孔板
波长选择
双光栅
波长范围
200-1,000 nm
光源
氙闪灯
读数范围
0–6 Abs
线性范围
0–4 Abs(96 孔板)@450nm,±2%
0-3 Abs(384 孔板)@450nm,±2%
准确度
0.003 Abs 或 ±2%, @200–399 nm (0–2 Abs)
0.003 Abs 或 ±1%, @400-1000 nm (0-3 Abs)
精度
SD <0.001 Abs 或 CV <0.5%, @450nm (0–3 Abs)
荧光强度
板类型
6 – 1536孔板(顶读)
6 – 384孔板(底读)
波长选择
双激发和双发射光栅
激发波长范围
200-1,000 nm
发射波长范围
270-840 nm
光源
氙闪灯
灵敏度
顶读:<0.4 fmol 荧光素/孔(黑色384孔板)
底读:<4 fmol 荧光素/孔,(底透黑色384方孔板)
动态范围
顶读 >6个数量级
底读 >5.5个数量级
时间分辨荧光
板类型
6-1,536 孔板
波长选择
滤光片(使用双激发和双发射光栅进行光谱扫描)
激发波长范围
固定为 334 nm(光谱扫描 200-840 nm)
发射波长范围
400-700 nm(光谱扫描 270-840 nm)
光源
氙闪灯
灵敏度
<1 amol Eu/孔(白色低容量384孔板)
动态范围
>6个数量级
化学发光
板类型
6-1536 孔板(光谱扫描 6-384 孔板)
波长选择
直接检测或滤光片(使用双光栅进行光谱扫描)
波长范围
360-670 nm
灵敏度
<7 amol ATP/孔(白色384孔板)
动态范围
>7个数量级
Alpha
板类型
6-1536 孔板
波长选择
过滤器
激发波长范围
固定为 680 nm
发射波长范围
400-660 nm
光源
LED
灵敏度
<100 amol 磷酸酪氨酸/孔(白色384孔板)
分液
板类型
6-384 孔板
进样器数量
0、1或2
进样器规格
1 mL(标准)、5 mL(可选)
分液体积
2–5000 μL,增量为 1 µL (1 mL 进样器)
5–25,000 μL,增量为 5 µL(5 mL 进样器)
准确度
<1 μl(对于 50 μl)(0.4 mm 吸头)
<0.2 μl(对于 5 μl)(0.25 mm 吸头)
精度
<1 μl(对于 50 μl)(0.4 mm 吸头)
<0.25 μL(对于 5 μL)(0.25 mm 吸头)
死体积
试剂损失 <100 μl,管路总体积 <800 μl
孵育器和振荡器
温度范围
环境温度 +4°C 至 45°C
振荡器类型
圆周式
气体控制模块
测量室 O2 浓度准确度
±1.0%(37 °C,1% O2
测量室 CO2 浓度准确度
±1.0%。(37 °C,5% CO2
测量室 O2 浓度
1-21%
测量室 CO2 浓度
0.1-15%
气体浓度恢复时间
10分钟
常规功能
测量模式
终点法、动力学检测、光谱扫描、孔内多点扫描和动力学光谱扫描
测量速度
15 s 内读取96孔板,45 s 内读取384孔板,
135 s 内读取1,536孔板(最短时间)
操作界面
PC 软件(SkanIt 软件)
尺寸(深 x 宽 x 高)
58 x 53 x 51 cm
重量
53 - 60 kg,具体取决于配置
仅供研究使用。不可用于诊断程序。
">