文件名: update 112 zip
版本:1.0.6 Device, 1.1.2 Camera
发布日期:2021 年 5 月
语言:英语
文件大小:5.4 MB
要求
- 固件升级文件
- U 盘
- E-Gel Power Snap 电泳设备 (G8100) 和相机 (G8200)
说明
该流程是将 E-Gel Power Snap 电泳设备和 E-Gel Power Snap 相机固件升级到最新版本的详细指南。当需要添加新功能或需要修复重大漏洞时,需要进行固件升级更新。更新过程大约需要 15~20 分钟才能完成。
准备工作
- 将 U 盘插入计算机的 USB 接口。
备注:U 盘的文件系统应采用 FAT32 格式。必要时请将磁盘格式化。开始前,请删除之前的固件升级文件。 - 从上述超链接中下载软件更新压缩文件(需要联网)。
- 将第 2 步中下载的文件复制到 U 盘中。将压缩文件中的内容解压到 U 盘的 根目录,如图 1 所示。
- 更新不能通过直接将仪器连接到计算机来进行,固件更新需要使用 USB 设备。
E-Gel Power Snap 电泳设备软件更新
- 将电源适配器连接到设备,打开仪器电源。
- 将 U 盘插入设备背面的 USB 接口,如下所示 (图 1)。
- 在主界面中,选择 ‘Settings > Software update’,如图 2A 和 2B 所示。
- 点击 ‘Software update’ 按钮。应用程序会开始在 U 盘中搜索更新文件。如果发现有效更新,则会显示以下界面。点击 ‘Update’ 按钮 (图 3)。
- 软件安装过程中会显示图 4中的界面。电泳设备模块软件的安装将需要大约 1~2 分钟,请耐心等待。
重要提示:更新时不要关闭仪器电源。
- 关闭仪器电源,几秒钟后再将仪器通电,将仪器重启。在主页面,选择 ‘Settings > About instrument’,进入软件版本页面,检查软件版本(图 5A 和 5B)。
- 设备软件更新完成。
E-Gel Power Snap 相机软件更新
- 将 E-Gel Power Snap 相机设备与 E-Gel Power Snap 电泳设备连接。
- 将更新 U 盘插入 (图 1A) 所示的 USB 接口。U 盘初始化至少需要 3~5 秒。如果主界面左下角出现 USB 图标,则表示初始化完成,如 图 1B 中的截图所示。
- 点击主界面右上角的齿轮图标,进入 ‘Setting’ 界面。
- 选择 ‘Update software’ 按钮。应用程序开始在 U 盘中搜索更新文件。当找到正确的软件更新文件时,将出现确认界面 (图 2)。
- 在确认界面中,点击 ‘Update’ 按钮。应用程序开始从 U 盘复制更新文件到仪器的内部存储 (图 3)。
- 点击 ‘Restart’ 按钮重置仪器,开始安装过程 (图 4)。
- 软件安装过程中将显示以下界面。相机模块软件安装需要大约 3~5 分钟,请耐心等待 (图 5)。
重要提示:更新过程不要关闭仪器电源。
- 重新连接相机模块,进行重启。在主界面,选择 ‘Setting > About instrument’,检查软件版本 (图 6)。
- 设备软件更新完成。
准备工作
- 将 U 盘插入计算机的 USB 接口。
备注:U 盘的文件系统应采用 FAT32 格式。必要时请将磁盘格式化。开始前,请删除之前的固件升级文件。 - 从上述超链接中下载软件更新压缩文件(需要联网)。
- 将第 2 步中下载的文件复制到 U 盘中。将压缩文件中的内容解压到 U 盘的 根目录,如图 1 所示。
- 更新不能通过直接将仪器连接到计算机来进行,固件更新需要使用 USB 设备。
E-Gel Power Snap 电泳设备软件更新
- 将电源适配器连接到设备,打开仪器电源。
- 将 U 盘插入设备背面的 USB 接口,如下所示 (图 1)。
- 在主界面中,选择 ‘Settings > Software update’,如图 2A 和 2B 所示。
- 点击 ‘Software update’ 按钮。应用程序会开始在 U 盘中搜索更新文件。如果发现有效更新,则会显示以下界面。点击 ‘Update’ 按钮 (图 3)。
- 软件安装过程中会显示图 4中的界面。电泳设备模块软件的安装将需要大约 1~2 分钟,请耐心等待。
重要提示:更新时不要关闭仪器电源。
- 关闭仪器电源,几秒钟后再将仪器通电,将仪器重启。在主页面,选择 ‘Settings > About instrument’,进入软件版本页面,检查软件版本(图 5A 和 5B)。
- 设备软件更新完成。
E-Gel Power Snap 相机软件更新
- 将 E-Gel Power Snap 相机设备与 E-Gel Power Snap 电泳设备连接。
- 将更新 U 盘插入 (图 1A) 所示的 USB 接口。U 盘初始化至少需要 3~5 秒。如果主界面左下角出现 USB 图标,则表示初始化完成,如 图 1B 中的截图所示。
- 点击主界面右上角的齿轮图标,进入 ‘Setting’ 界面。
- 选择 ‘Update software’ 按钮。应用程序开始在 U 盘中搜索更新文件。当找到正确的软件更新文件时,将出现确认界面 (图 2)。
- 在确认界面中,点击 ‘Update’ 按钮。应用程序开始从 U 盘复制更新文件到仪器的内部存储 (图 3)。
- 点击 ‘Restart’ 按钮重置仪器,开始安装过程 (图 4)。
- 软件安装过程中将显示以下界面。相机模块软件安装需要大约 3~5 分钟,请耐心等待 (图 5)。
重要提示:更新过程不要关闭仪器电源。
- 重新连接相机模块,进行重启。在主界面,选择 ‘Setting > About instrument’,检查软件版本 (图 6)。
- 设备软件更新完成。
相关支持
核酸纯化和分析支持中心
查找核酸纯化和核酸分析相关的的技巧建议、疑难解答和其它资源。
产品支持文件
输入货号或产品名称,搜索手册、实验方案、材料安全数据表(MSDS)、产品文献和相关证明文件。
联系我们
通过电子邮件或致电我们的技术应用科学家,咨询有关核酸电泳的其它问题