经优化的电泳试剂
当配制琼脂糖凝胶时,选择高品质琼脂糖、条带大小合适的 DNA ladder 和高灵敏度 DNA 染料可助您获得最佳电泳结果。查看预制琼脂糖凝胶
琼脂糖凝胶
琼脂糖凝胶用于 DNA 片段的分离和分析。制备凝胶时,需要琼脂糖粉末和电泳缓冲液。
UltraPure Agarose是一种标准熔点琼脂糖,专门用于 500–23,000 bp 范围内 DNA 和 RNA 片段的常规分离及分析。
UltraPure Agarose 1000是一种特殊的琼脂糖,可为 PCR 片段和其它 DNA 短片段提供高的分辨率电泳。
UltraPure Low Melting Point Agarose推荐用于凝胶内酶促反应和快速 DNA 凝胶回收。
缓冲液
缓冲液是具有导电性的离子溶液,可维持一定的 pH 值并实现电泳过程中的核酸迁移。
UltraPure 10X TBE Buffer适用于小分子 DNA 片段(<1,000 bp)分析。TBE buffer 具有较高的缓冲能力,可用于长时间电泳。
UltraPure 10X TAE Buffer适用于 >1000 bp DNA 片段的电泳分析和下游酶促实验应用(例如分子克隆)。
UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water适用于所有高要求分子生物学实验应用。
用于琼脂糖凝胶中 DNA 样品的轻松上样和示踪。
10X BlueJuice Gel Loading Dye含溴酚蓝示踪染料,专门用于长片段分析。
6X TrackIt Cyan/Orange 含二甲苯蓝和 orange G 示踪染料,专门用于低至 50 bp DNA 片段的示踪。
6X TrackIt Cyan/Yellow 含二甲苯蓝和柠檬黄染料,专门用于低至 10 bp DNA 片段的示踪。
Invitrogen DNA ladder 可以多种大小范围(10 bp-15 kb)和不同产品形式提供,适用于多种不同实验应用。 独有的生产流程确保生产高品质产品,并可在室温下进行保存。
Invitrogen TrackIt DNA Ladder为方便使用的即用型产品,用于琼脂糖凝胶电泳。
Invitrogen Mass DNA Ladder用于琼脂糖凝胶中 DNA 片段的大小鉴定和准确定量。
Invitrogen DNA Ladder与loading buffer以单管形式提供。
Invitrogen E-Gel DNA Ladder为即用型产品,经专门优化搭配 Invitrogen E-Gel 预制琼脂糖凝胶使用,以获得最佳电泳结果。
DNA 染料用于在蓝光或紫外光下观察核酸片段。
Invitrogen SYBR Safe DNA Gel Stain是溴化乙锭(EB)的安全替代品,用于观察琼脂糖凝胶上的 DNA 条带。
SYBR Gold Nucleic Acid Gel Stain是灵敏度最高的核酸染料,适用于观察浓度低至 0.025 ng/条带的 DNA 片段。
UltraPure Ethidium Bromide是常规核酸染料,用于观察浓度低至 1 ng/条带的 DNA 片段。
若要进行核酸电泳,需要电源、电泳槽及其它配套设备。
Owl 电泳系统可实现对核酸及蛋白进行快速琼脂糖凝胶电泳,包含电泳槽、电泳室、制胶器、凝胶板、垫片、电泳梳子、电源和其他配件。
E-Gel 预制琼脂糖凝胶使用即用型的预制琼脂糖凝胶和内置染料,可实现快速、无需缓冲液的琼脂糖凝胶电泳。其为分析 PCR 产物、酶切产物和质粒制备物的理想电泳系统。
Safe Imager 2.0 蓝光透射仪设计用于在实验室台或凝胶成像系统中观察经染色的凝胶。
琼脂糖凝胶
琼脂糖凝胶用于 DNA 片段的分离和分析。制备凝胶时,需要琼脂糖粉末和电泳缓冲液。
UltraPure Agarose是一种标准熔点琼脂糖,专门用于 500–23,000 bp 范围内 DNA 和 RNA 片段的常规分离及分析。
UltraPure Agarose 1000是一种特殊的琼脂糖,可为 PCR 片段和其它 DNA 短片段提供高的分辨率电泳。
UltraPure Low Melting Point Agarose推荐用于凝胶内酶促反应和快速 DNA 凝胶回收。
缓冲液
缓冲液是具有导电性的离子溶液,可维持一定的 pH 值并实现电泳过程中的核酸迁移。
UltraPure 10X TBE Buffer适用于小分子 DNA 片段(<1,000 bp)分析。TBE buffer 具有较高的缓冲能力,可用于长时间电泳。
UltraPure 10X TAE Buffer适用于 >1000 bp DNA 片段的电泳分析和下游酶促实验应用(例如分子克隆)。
UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water适用于所有高要求分子生物学实验应用。
用于琼脂糖凝胶中 DNA 样品的轻松上样和示踪。
10X BlueJuice Gel Loading Dye含溴酚蓝示踪染料,专门用于长片段分析。
6X TrackIt Cyan/Orange 含二甲苯蓝和 orange G 示踪染料,专门用于低至 50 bp DNA 片段的示踪。
6X TrackIt Cyan/Yellow 含二甲苯蓝和柠檬黄染料,专门用于低至 10 bp DNA 片段的示踪。
Invitrogen DNA ladder 可以多种大小范围(10 bp-15 kb)和不同产品形式提供,适用于多种不同实验应用。 独有的生产流程确保生产高品质产品,并可在室温下进行保存。
Invitrogen TrackIt DNA Ladder为方便使用的即用型产品,用于琼脂糖凝胶电泳。
Invitrogen Mass DNA Ladder用于琼脂糖凝胶中 DNA 片段的大小鉴定和准确定量。
Invitrogen DNA Ladder与loading buffer以单管形式提供。
Invitrogen E-Gel DNA Ladder为即用型产品,经专门优化搭配 Invitrogen E-Gel 预制琼脂糖凝胶使用,以获得最佳电泳结果。
DNA 染料用于在蓝光或紫外光下观察核酸片段。
Invitrogen SYBR Safe DNA Gel Stain是溴化乙锭(EB)的安全替代品,用于观察琼脂糖凝胶上的 DNA 条带。
SYBR Gold Nucleic Acid Gel Stain是灵敏度最高的核酸染料,适用于观察浓度低至 0.025 ng/条带的 DNA 片段。
UltraPure Ethidium Bromide是常规核酸染料,用于观察浓度低至 1 ng/条带的 DNA 片段。
若要进行核酸电泳,需要电源、电泳槽及其它配套设备。
Owl 电泳系统可实现对核酸及蛋白进行快速琼脂糖凝胶电泳,包含电泳槽、电泳室、制胶器、凝胶板、垫片、电泳梳子、电源和其他配件。
E-Gel 预制琼脂糖凝胶使用即用型的预制琼脂糖凝胶和内置染料,可实现快速、无需缓冲液的琼脂糖凝胶电泳。其为分析 PCR 产物、酶切产物和质粒制备物的理想电泳系统。
Safe Imager 2.0 蓝光透射仪设计用于在实验室台或凝胶成像系统中观察经染色的凝胶。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。