独创的 DNA 电泳和凝胶成像一体化系统
E-Gel Power Snap 核酸电泳系统是一个小巧的核酸电泳及成像工作站,可大幅节省时间和实验室空间。该系统无需连接到台式计算机,所以您可以立刻方便地进行电泳和凝胶成像。此外,该系统使用干式 E-Gel 预制琼脂糖凝胶,省去了配制电泳缓冲液和制作琼脂糖凝胶的繁琐工作。
Invitrogen E-Gel Power Snap 核酸电泳系统相关视频
查看这些视频,了解 E-Gel Power Snap 预制凝胶电泳系统的更多信息。
Invitrogen E-Gel Power Snap 核酸电泳系统概述
Invitrogen E-Gel Power Snap 核酸电泳系统集凝胶电泳和成像功能于一体,简化核酸电泳操作。观看了解 E-Gel Power Snap 核酸电泳系统的优势。
Invitrogen E-Gel Power Snap 核酸电泳系统的功能
探索 E-Gel Power Snap 核酸电泳系统的功能,包括凝胶图像捕获和图像编辑功能
如何使用 E-Gel Clone Well II 预制凝胶快速纯化 DNA
观看演示,了解如何使用 E-Gel Power Snap 核酸电泳系统和E-Gel Clone Well II 预制凝胶纯化 DNA。上样后,开始电泳,当目标条带迁移到回收孔时,用移液器吸出纯化的 DNA 条带。无需其它额外的纯化步骤。
如何使用 E-Gel Power Snap 电泳设备和 E-Gel EX 预制凝胶进行快速核酸电泳
观看演示,了解如何使用 E-Gel Power Snap 核酸电泳系统和E-Gel EX 预制凝胶进行琼脂糖凝胶电泳。电泳过程方便简单,非常适合科研实验室。
与 E-Gel Power Snap 核酸电泳系统兼容的预制凝胶和 DNA Ladder
E-Gel Power Snap 核酸电泳系统
与所有中低通量 E-Gel 预制琼脂糖凝胶兼容。
了解有关 E-Gel 预制琼脂糖凝胶的更多信息
E-Gel DNA Ladder 和上样缓冲液
经特殊优化,可使 E-Gel 核酸电泳系统达到理想性能
了解有关 E-Gel DNA Ladder 的更多信息
需要进行高通量核酸电泳?
了解 E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳系统
E-Gel Power Snap 核酸电泳系统固件升级
Invitrogen E-Gel Power Snap 核酸电泳系统订购信息
选择所需的系统配置:
相关资源
分子生物学视频
观看分子生物学技术相关的学习视频。
分子生物学网络研讨会
观看实时或录制的网络研讨会,了解分子生物学相关的研究趋势。
分子生物学文献
查看分子生物学相关的白皮书、应用指南和技术说明。
琼脂糖预制胶和Ladder
查找适合您实验应用的 E-Gel 琼脂糖预制胶和 DNA Ladder。
核酸电泳流程
查看琼脂糖凝胶电泳和聚丙烯酰胺凝胶电泳的5大主要步骤,实现核酸样品的最佳分离和分析