尝试我们最新推出的 Invitrogen E-Gel Double Comb 琼脂糖凝胶。与标准 E-Gel 相比,每块预制凝胶提供两倍的样品孔数量,减少了电泳样本数量限制,降低了反应成本。
无需配制凝胶,无需配制电泳缓冲液和进行核酸染色,即可更安全地进行电泳分析
Invitrogen E-Gel 预制琼脂糖凝胶(内含 SYBR Safe DNA 凝胶染料)设计用于更安全、更方便地进行 DNA 电泳。
E-Gel 琼脂糖凝胶的特点包括:
- 即用型—无需制备凝胶和电泳缓冲液
- 更安全的电泳流程—内含 SYBR Safe DNA 染料,其为溴化乙锭(EB)的安全替代品
- 高性能—不到 30 分钟即可检测 2-3 ng 样品 DNA
订购E-Gel 琼脂糖凝胶(含 SYBR Safe 凝胶染料)
订购 E-Gel Double Comb 琼脂糖凝胶(含EB染料)
我们还提供常规溴化乙锭(EB)预染的双梳凝胶,每排都包含 8 个样品孔和一个marker孔。孔间距与 8 通道移液器兼容,便于进行多孔上样。
产品 | 样品孔数量 | 电泳时间(min) | 分辨率 | 凝胶数量 | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
E-Gel 0.8% Double Comb | 16 sample, 2 marker | 15 | 1 kb–10 kb | 18 | G601808 |
E-Gel 2% Double Comb | 16 sample,, 2 marker | 15 | 100 bp–2 kb | 18 | G601802 |
E-Gel 预制凝胶电泳仪器
使用预制凝胶可以简化核酸电泳流程。了解更多关于E-Gel Power Snap 电泳系统(常规通量电泳)和 E-Gel E-Base 电泳系统(高通量电泳)的信息。