GeneArt-230x195
除了可组装有同源性的 PCR 片段外,GeneArt 高阶遗传组装系统还可以同时无缝组装没有末端同源性的现有 DNA 片段。
寡核苷酸拼接
工作原理
GeneArt 高阶和遗传组装系统依赖于酵母高效吸收和重组 DNA 片段的能力。该过程称为转化相关重组,可显著减少对 DNA 的处理,消除限制性酶切和连接酶连接,同时允许精确组装 DNA 片段。
GeneArt 无缝克隆和组装试剂盒与 GeneArt Strings™ DNA 片段配合使用效果更佳。这项新服务可提供高达 1,000 bp 用于克隆和组装的定制 DNA 片段,并且仅需 5-7 个工作日即可交付。 
高阶 DNA 组装实验流程
  1. 组装线性克隆载体(pYES1L 或你自己的 酵母调控载体)和你计划在离心管中组装的 DNA 片段。如果要组装非同源 DNA 片段,还应在同一离心管中加入拼接寡核苷酸。
    我们强烈推荐使用基于网络的工具来确定相邻 DNA 片段之间的末端同源性,检查片段中可能导致预期外重组的潜在同源区域,和/或设计 PCR 引物和拼接寡核苷酸
  2. 将线性克隆载体和 DNA 片段共转化进MaV203 感受态酵母细胞(系统随附)。将转化的酵母细胞接种到 CSM-Trp 琼脂平板上,孵育 3 天。
  3. 进行酵母菌落 PCR,以筛选出包含重组 DNA 分子的阳性酵母菌落。分离一个或多个阳性菌落,将组装的 DNA 分子转移到大肠杆菌中。
  4. 用系统中包含的专有缓冲液和珠子裂解阳性酵母菌落,并通过裂解物将组装的 DNA 分子转化进 One Shot TOP10 Electrocomp™ 大肠杆菌(系统随附)以用于下游应用中的大规模质粒制备。
无与伦比的精度和效率
GeneArt 高阶遗传组装系统的高克隆效率适用于各种片段大小和数量范围,并能够精确地无缝组装 DNA 片段,而无冗余序列。 
现在开始
sho-dna
DNA Oligo Designer 是一个基于网络的直观工具,可以在您设计所需的 DNA 分子时为您提供指导。该工具可最大程度地节省时间,识别潜在设计陷阱并进行计算机克隆。DNA Oligo Designer 还提供了最终组装分子的图形显示,以及与 Vector NTI Advance 和其他用于分子生物学实验流程软件兼容的可下载 GenBank 文件。
DNA Oligo Designer 还可将您所需的 DNA 寡核苷酸直接发送到您的购物车,以便在具有此功能的国家/地区用户轻松订购。
相关资源
Please Configure List Items!
仅供科研使用,不可用于诊断目的。