Gateway 入门克隆载体可选项
- RNAi 表达—通过慢病毒和腺病毒 Gateway 克隆载体,在任何哺乳动物细胞类型中均可高效递送并长期稳定或瞬时表达 shRNA
- 病毒表达—在任何哺乳动物细胞类型中高水平、稳定和瞬时基因表达
- 蛋白合成—无需特殊设备,只需 2 小时即可在单个反应管中直接合成高产量的重组蛋白。缩放反应以达到从微克到毫克级别的蛋白水平
- 生物素化—表达、纯化和检测生物素化重组蛋白的简便有效方法。
- 按需标记技术—从某种载体产生天然或标记的蛋白。
导向入门克隆的三种可能方法如图 1。使用 TOPO 载体和 PCR 扩增/限制酶载体是构建入门克隆的最常见方法。
图 1.入门克隆载体的构建策略构建入门克隆载体的方法有三种:(A) BP 克隆; (B) TOPO 克隆,和 (C) 限制酶和连接酶克隆。红色箭头表示目的片段。摘自 Katzen F (2007) Expert Opin Drug Discov 2(4):571–589。
TOPO 克隆
我们提供两种类型的 TOPO 载体,这些载体可轻松进行 TOPO 克隆以创建 Gateway入门载体。pCR8/GW/TOPO 载体试剂盒和 pENTR / D-TOPO 载体系列均可提供 5 分钟的高效TOPO 克隆,效率 > 95%。
pENTR/D-TOPO 载体试剂盒
pENTR/D-TOPO 载体利用了快速高效的定向 TOPO 克隆技术,可以以正确的方向表达您的插入片段。这些载体包含必需的 attL 序列,可重组进任何目标载体中,某些载体带有 TEV 蛋白酶酶切位点,可用于表达后天然蛋白的制备(图 2)。
图 2.多种 pENTR 载体可用于定向 TOPO 克隆,可直接使用多种Gateway 表达载体。
pCR8/GW/TOPO 克隆载体试剂盒
pCR8/GW/TOPO 克隆载体可实现高效 TOPO-TA 克隆。这些载体有利于实现多种用途:快速重组进多种 Gateway目标载体中,方便的测序,利用壮观霉素抗性在大肠杆菌中进行稳定地筛选,以及轻松切除两端带有 EcoR I 位点的插入 DNA(图 3)。
图 3.pCR8/GW/TOPO 入门载体允许 TOPO TA 克隆用于多个下游应用。 |
等级 | 试剂盒 | 货号 | 优势 |
---|---|---|---|
使用TOPO 克隆的载体 | |||
最好 高效、定向 TOPO 克隆载体试剂盒 | pENTR/TEV/D-TOPO 克隆试剂盒 | K253520 |
|
pENTR/D-TOPO 克隆试剂盒 | K240020 |
| |
pENTR/SD/D-TOPO 克隆试剂盒 | K242020 |
| |
pENTR/TEV/D-TOPO 克隆试剂盒 | K252520 |
| |
非常好 高效 TOPO TA 克隆载体试剂盒 | pCR8/GW/TOPO TA 克隆试剂盒 | K252002 |
|
pCR8/GW/TOPO TA 克隆试剂盒 | K252020 |
| |
pCR8/GW/TOPO TA 克隆试剂盒 | K250020 |
| |
使用 PC 扩增或限制酶克隆的载体 | |||
标准限制克隆载体 | pENTR 1A 双重选择载体 | A10462 |
|
pENTR 2B 双重选择载体 | A10463 |
| |
pENTR 3C 双重选择载体 | A10464 |
| |
pENTR 4 双重选择载体 | A10465 |
| |
pENTR 11 双重选择载体 | A10467 |
|
购买预制克隆
您还可以利用 Gateway 技术,从大量克隆集中选购可直接使用的克隆。Thermo Scientific™ Ultimate™ ORF 克隆集中包含插入序列经过全长测序的高质量人类和小鼠开放阅读框,这些阅读框已克隆到pENTR 221 Gateway入门载体中,可用于各种下游分析实验。克隆包含经过 DNA 和氨基酸序列验证的、可直接表达的 cDNA,用于激酶、G蛋白相关、磷酸酶、离子通道、G 蛋白偶联受体(GPCRs)、趋化因子、核受体和细胞因子。
克隆工具和资源 | 相关产品手册 |