OminMAX™和DH10B™感受态细胞已经消除mcrA、mcrBC、mrr和hsdRMS限制系统,以允许建立更多有代表性的基因库。
哪种感应细胞更适合?
gDNA和质粒援救 | 倒置及直接重复及逆转录病毒使用 | 高效率 | 最高效率;针对大型插入 | 最高化学感受态效率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pUC19转化效率 | >1x1010 cfu/微克 | >5x109 cfu/微克 | >1x1010 cfu/微克 | >3x1010 cfu/微克 (最高) | >5x109 cfu/微克 | ||||
质粒大小 | >20 kb | >100 kb | >20 kb | >100 kb | >20kb | ||||
兼容细胞种类 | 电转感受态 | 电转感受态 | 电转感受态 | 电转感受态 | 化学感受态 | ||||
T1和T5 抗噬菌体 (ton A) | |||||||||
Generate ssDNA (包含F' Episome) | |||||||||
克隆不稳定插入 | |||||||||
One Shot 格式 | |||||||||
蓝/白筛选 | |||||||||
试剂盒包含 | 5管 x 100微升 | 5管 x 100微升 | 5管 x 100微升 | 5管 x 100微升 | 20管 x 50微升 | ||||
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments