这些感受态细胞对T7启动子的蛋白表达进行了优化。 这些都包括IPTG或L-阿拉伯糖,并使用简便的One Shot格式,允许在一个单管进行转化和恢复。
哪种感应细胞更适合?
重组蛋白的高水平表达 | 从低拷贝质粒最高蛋白表达 | 从高拷贝质粒最高的蛋白表达 | 优化及完美的毒蛋白 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
提升的mRNA稳定性 (突变 rne基因) | |||||||
已知的有毒基因表达 | |||||||
畅销产品 | |||||||
最佳表达载体格式 | 基于pET的表达载体 (低拷贝数的基于T7的质粒) | 基于pET的表达载体 (低拷贝数的基于T7的质粒) | pCR基于T7的表达载体(高拷贝数,基于T7的质粒) | ANY T7-based expression vector | |||
Inducing agent | IPTG | IPTG | IPTG | Arabinose或Arabinose和 IPTG | |||
One Shot 格式 | One Shot | One Shot | One Shot | One Shot | |||
试剂盒包含 | 20管 x 50微升 | 20管 x 50微升 | 20管 x 50微升 | 20管 x 50微升 | |||
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments