图 1. 核酸凝胶电泳的5大关键步骤。
1. 选择和制备凝胶
琼脂糖和聚丙烯酰胺是核酸分离中最常用的两种凝胶基质。两种材料都是三维基质,孔径大小适合核酸分离,且与样品间无反应。 可通过改变基质的百分比来调整孔径大小,从而有效分离不同大小的核酸。
有关琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺之间的选择,主要取决于核酸样品的大小和所希望达到的分辨率,虽然凝胶灌制和样品回收的方法也可考虑( 表1 )。琼脂糖凝胶的孔径大小非常理想,可分离0.1-25 kb范围内的核酸分子。聚丙烯酰胺形成的孔径较小,可用于分离小于1 kb的核酸分子。某些情况下,可采用聚丙烯酰胺凝胶以获得片段小于100bp的单碱基分辨率[1]。
表 1. 琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶之间的差异
琼脂糖凝胶 | 聚丙烯酰胺凝胶 | |
---|---|---|
来源 | 来源于海藻的多糖聚合物 | 丙烯酰胺交联,甲叉双丙烯酰胺 |
凝胶灌制方法 | 融化和凝固 | 开始化学反应 |
核酸回收 | 融化和提取 | 溶解和扩散,或电解 |
DNA分离范围 | 50–50,000 bp | 5-3,000 bp |
分辨力 | 5 -10 核苷酸 | 单核苷酸 |
a.琼脂糖凝胶
制备您自己的琼脂糖凝胶,凝胶比例计算为:
凝胶%(w/v)=(琼脂糖g/缓冲液ml)x 100%
凝胶灌制时,如果使用了荧光核酸染料,可在凝胶灌制时加入推荐浓度(例如,溴化乙锭0.5 μg/mL)(了解更多: 凝胶可视化)。
表 2 为不同长度的DNA片段分离提供了推荐的琼脂糖凝胶百分比[2]。一般而言,较高比例的凝胶便于更小片段、更好的分离和分辨( 图2 )。注意,低比例凝胶十分脆弱且难以操作,而高比例凝胶则较浑浊,且会干扰可视化。
表 2. 推荐百分比琼脂糖凝胶用于DNA片段分离。
凝胶百分比 | 高效分离的范围(bp) |
---|---|
0.5 | 2,000–50,000 |
0.6 | 1,000-20,000 |
0.7 | 800-12,000 |
0.8 | 800-10,000 |
0.9 | 600-10,000 |
1.0 | 400-8,000 |
1.2 | 300-7,000 |
1.5 | 200-3,000 |
2.0 | 100-2,000 |
3.0 | 25-1,000 |
4.0 | 10-500 |
5.0 | 10-300 |
图 2. DNA片段在不同比例琼脂糖凝胶中的迁移。 相同条件下(包括运行时间),在1%,2%和3%的琼脂糖凝胶中分离相同的DNA分子量标准 。 1kb片段用红色星号表示以便于比较。
琼脂糖成分
琼脂糖是一种经过纯化的琼脂,是海洋红藻细胞壁的碳水化合物结构组成部分。琼脂糖是一种分子量约为12万的无支链(线性)聚合物,含有800-1000个单糖。琼脂糖链由一种重复的异二糖-即-D-半乳糖和3,6-酐-α-L-半乳糖通过1-4糖苷键结合而成。双糖单位,也称琼脂二糖,通过a-1、3连接形成了一个链( 图3 )。
图 3. 琼脂糖的结构单元。 琼脂糖由400-500个琼脂二糖单位组成。
琼脂糖溶液加热并冷却后,就会形成凝胶基质。其孔洞直径从50到200纳米不等,由凝胶浓度控制。温度高于90℃,琼脂糖便会融化,变成无规卷曲。冷却后,两个琼脂糖链形成由氢键连接的螺旋纤维。进一步冷却至胶凝固点以下(通常小于40°C),则会有更多氢键连接形成螺旋束网络,进而形成具有三维网格的凝胶( 图4 )[3,4]。由于氢键,琼脂糖形成的凝胶加热可逆。因此,通过溶解含有目的片段的凝胶,可提取电泳分离出的核酸。
图 4. 通过加热和冷却改变溶液中琼脂糖的结构。
b.聚丙烯酰胺凝胶
聚丙烯酰胺-丙烯酰胺和交联剂—双丙烯酰胺(简称为“bis”)的组分-可以粉末形式提供,但为了方便通常预先制备成原液。该粉末和液体形式是为大家所知的神经毒素,应使用实验室防护性设施,小心操作。在凝胶中,丙烯酰胺和双丙烯酰胺(以%T表示)的总浓度决定了孔隙大小—通常直径为20-150纳米。百分比越高,孔隙越小,可分辨的分子也更小。 表3 展示了常用的凝胶比例[2]。
表 3. 用于分离核酸片段的聚丙烯酰胺凝胶的推荐百分比。变性凝胶用于分离线性单链核酸(尺寸由碱基表示),而非变性凝胶主要用于双链核酸(bp=碱基对)。
聚丙烯酰胺凝胶(bis,19:1),% | 有效分离的范围 |
---|---|
变性凝胶 | |
4.0 | 100-500碱基 |
5.0 | 70-400碱基 |
6.0 | 40-300碱基 |
8.0 | 30-200碱基 |
10.0 | 20-100碱基 |
15.0 | 10-50碱基 |
20.0 | 5-30碱基 |
30.0 | 1-10碱基 |
非变性凝胶 | |
3.5 | 100-1,000 bp |
5.0 | 80-500 bp |
8.0 | 60-400 bp |
12.0 | 50-200 bp |
15.0 | 25-150 bp |
20.0 | 5-100 bp |
核酸分离,通常采用 3–30%(%T)的聚丙烯酰胺凝胶。除%T之外,双丙烯酰胺(交联剂)与总丙烯酰胺(%C)的重量百分比是聚丙烯酰胺凝胶孔隙大小和样品分离的的关键( 表4 )。
%T和%C可以表示为:
%T(w/v)=[(丙烯酰胺+双丙烯酰胺)g/缓冲液ml]x 100%
%C(w/w)=[双丙烯酰胺g/(丙烯酰胺+双丙烯酰胺)g]x 100%
表 4. 聚丙烯酰胺凝胶的常见组分[5]。
丙烯酰胺:bis | %C | 相对孔隙大小 | 研究应用 |
---|---|---|---|
19:1 | 5% | 小 | DNA和变性凝胶 |
29:1 | 3.3% | 中 | 非变性凝胶中ssDNA和RNA |
37.5:1 | 2.7% | 大型 | 蛋白凝胶 |
c.凝胶制备中的缓冲液选择
使用具有导电性的离子溶液制备琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶,确保核酸在电泳过程中具有迁移性。电泳过程中,凝胶和电泳缓冲液通常使用相同类型的缓冲液,以保持相同的pH值和离子强度。核酸电泳常用的两种缓冲液为 Tris-醋酸盐 EDTA (TAE) 和 Tris-硼酸盐EDTA (TBE),两者都有接近中性的pH值,有利于带负电荷的核酸(了解更多: 凝胶运行中的缓冲液选择)。
为分析单链 DNA或RNA,琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶通常在变性条件下制备和运行。变性条件会破坏核酸之间形成的氢键,从而减少像发夹环这样二级结构的形成。因此,对RNA分离和分析而言,变性电泳更常用。琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶核酸电泳中常用的变性缓冲液包括:
2. 准备标准品和样品
a .核酸标准品选择
当运行凝胶时,含有已知大小的核酸参照样品通常被称为标准品、标记或分子量标准,用于目的样品大小的估计。在为给定样品选择合适的分子量标准时,需考虑如下因素:
- Ladde 类型(例如DNA或RNA),片段结构(例如单链或双链),构象(例如超螺旋、开环或线性)以确保对迁移进行适当比较(了解更多: 结构和构象对样品迁移性的影响)
- 片段的数量和适当的分离形式,用于大小的估计
- 预期用途,如分子量标准是设计用于定性分析还是精确的定量测定
- 不同类型凝胶适用的分子量标准(例如,部分预制凝胶推荐设计特定分子量标准以获得最佳运行结果)
- 上样染料的性质,避免目的条带模糊(图6)
- 上样缓冲液与使用凝胶的兼容性(例如,缓冲液的盐浓度会影响样品的迁移)
早期,DNA的大小标准主要来源于病毒基因组片段(例如,λφX174)和细菌质粒(如pUC19)的限制内切。该标准物在内切、样品纯度和电泳中带型的重现性方面存在问题。而后,从连接反应和/或PCR中获取的含有片段的分子量标准,因具有再现性且可产生预期大小的片段,而备受青睐。如今,因为色谱纯化片段实现了质量、带型、强度和数量等方面的更高控制,被视为分子量标准黄金标准( 图6 )。
此外,还设计出室温下稳定、适合运输和储存,以及方便和少环境影响的分子量标准。而预混合,即用型分子量标准也可供选择—添加了最佳浓度、可直接上样到凝胶的上样染料的分子量标准。
注意,由不同制造商生产、描述相同(例如,1kb或100 bp)的分子量标准,包含DNA片段的数量、大小和密度可能会有所不同( 图7 )。 使用前,请参考制造商提供的指南和协议,获取分子量标准组成及其使用用途准确而详细的说明。
与DNA 分子量标准不同,RNA 分子量标准通常与含有变性剂的上样缓冲液一同提供。变性剂可维持RNA的单链形式,确保样品可预测的迁移和分离结果。当运行RNA凝胶电泳时,应避免使用DNA分子量标准,因为双链分离,在变性条件下使用会导致非规则方式分离。
图 6.DNA 分子量标准差异。分子量标准 #2由色谱纯化的DNA片段组成,存在于上佳的上样缓冲液中,可产生相等或预期强度的条带,并且不含有条带污点,无染色阴影。与此相反,分子量标准 #1采用较老技术制造,并存在于次优组分的缓冲液中。
图 7. 两个不同供应商A和B,提供具有相同描述的DNA分子量标准片段组成差异。
b. 样品和标准品准备
须计算上样到凝胶中的DNA量,以确保目的条带良好分离,并用于可视化和检测。虽然用荧光染料足以检测1 - 100 ng/条带的DNA,但最小可检测量取决于所用染料(了解更多: 核酸染色特性)[6]。 注意,样品或标准品的超载会造成条带污点并遮盖附近条带,从而导致条带分辨不清,特别是片段大小相似时( 图8A )。
图 8. 次优样品分离。 (A) 负载影响条带分辨率。 (B) 上样量过低会导致条带扭曲。
在上样缓冲液中准备好样品和分子量标准,其最终的体积通常占胶孔体积的30%。由于孔底分布不均匀( 图 8B ),使用较少的上样体积会导致条带扭曲。对于含有DNA结合蛋白或粘性末端的样品,凝胶上样之前,混合物需加入至含有SDS的上样染料中一同加热,因为蛋白质结合以及DNA片段之间的相互作用会导致分离效果不佳 ( 图10B )。
c .上样染料和缓冲液选择
制备凝胶电泳时,样品中添加了凝胶上样缓冲液(通常是6X或10X的原液)。上样缓冲液包括如下组分:
- 密度成分,如甘油或蔗糖,增加样品粘度,确保样品沉入孔中。
- 盐,如Tris-HCl,为样品创造良好的离子强度和pH值环境。高盐浓度的上样缓冲液会产生更大片或扭曲的条带以及污点。
- 金属螯合剂,如EDTA,可阻止样品中的核酸酶降解核酸。
- 染料为监测样品的上样、电泳进展和pH值变化提供了颜色指示。部分上样缓冲液可能包含多个染料,以便有效跟踪样品中不同大小分子的迁移。
通常,上样染料都是带负电荷的小分子,因此迁移方向与核酸相同。其中有的显示pH值颜色,上样和运行时可作为样品的pH指示剂( 图 9A )。常用染料包括溴酚蓝、二甲苯青,苯酚红,和橙色G。选择上样缓冲液时,需注意染料的表面迁移(s)( 图 9B , 表 5 和 6 )以避免遮盖目的核酸条带,特别是分子大小接近时( 图9C )。染料遮盖会影响目的条带的分析和量化,导致结果不可靠。
图 9. (A)中性pH中染料颜色。 (B)在TAE和TBE缓冲液中不同百分比琼脂糖里的染料迁移。 (C)在可视化过程中染料阴影遮盖条带。
有时,上样缓冲液包含清洗剂或还原剂,如 SDS, 尿素和甲酰胺,以用于变性。此类添加剂可破坏核酸分子内部和分子间的相互作用,促成线性或单链的分子构象。为获得最佳分离结果,应将样品和变性剂加入至上样染料中一同加热( 图 10A )。对来源于酶反应的双链DNA电泳,可将SDS添加到上样缓冲液,以破坏蛋白质和核酸之间的相互作用,防止样品迁移性改变( 图 10B )。
图 10. 热量、SDS对样品电泳的影响。(A) 在不加热处理的情况下,将含有RNA分子量标准的变性缓冲液加入凝胶中。 (B) 在有或无SDS的上样缓冲液中准备来源于限制性内切和连接反应的DNA样品。 在凝胶上样前,加热SDS中的样品。
表 5. 琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶中,溴酚蓝和二甲苯青FF的表观分子大小[2]。
(A)TBE和TAE缓冲液中的琼脂糖凝胶
溴酚蓝 | 二甲苯青FF | |||
---|---|---|---|---|
凝胶% | TBE | TAE | TBE | TAE |
0.5 | 750 bp | 1,150 bp | 13,000 bp | 16,700 bp |
0.6 | 540 bp | 850 bp | 8,820 bp | 11,600 bp |
0.7 | 410 bp | 660 bp | 6,400 bp | 8,500 bp |
0.8 | 320 bp | 530 bp | 4,830 bp | 6,500 bp |
0.9 | 260 bp | 440 bp | 3,770 bp | 5,140 bp |
1.0 | 220 bp | 370 bp | 3,030 bp | 4,160 bp |
1.2 | 160 bp | 275 bp | 2,070 bp | 2,890 bp |
1.5 | 110 bp | 190 bp | 1,300 bp | 1,840 bp |
2.0 | 65 bp | 120 bp | 710 bp | 1,040 bp |
3.0 | 30 bp | 60 bp | 300 bp | 460 bp |
4.0 | 18 bp | 40 bp | 170 bp | 260 bp |
5.0 | 12 bp | 27 bp | 105 bp | 165 bp |
(B)变性和非变性缓冲液中的聚丙烯酰胺凝胶
丙烯酰胺: bis (19:1), 胶凝% | 溴酚蓝 | 二甲苯青FF |
---|---|---|
变性凝胶 | ||
4.0 | 50碱基 | 230碱基 |
5.0 | 35碱基 | 130碱基 |
6.0 | 26碱基 | 105碱基 |
8.0 | 19碱基 | 75碱基 |
10.0 | 12碱基 | 55碱基 |
15.0 | 10碱基 | 40碱基 |
20.0 | 8碱基 | 28碱基 |
30.0 | 6碱基 | 20碱基 |
非变性凝胶 | ||
3.5 | 100 bp | 460 bp |
5.0 | 65 bp | 260 bp |
8.0 | 45 bp | 160 bp |
12.0 | 20 bp | 70 bp |
15.0 | 15 bp | 60 bp |
20.0 | 12 bp | 45 bp |
(A)TBE和TAE缓冲液中的琼脂糖凝胶
溴酚蓝 | 二甲苯青FF | |||
---|---|---|---|---|
凝胶% | TBE | TAE | TBE | TAE |
0.5 | 750 bp | 1,150 bp | 13,000 bp | 16,700 bp |
0.6 | 540 bp | 850 bp | 8,820 bp | 11,600 bp |
0.7 | 410 bp | 660 bp | 6,400 bp | 8,500 bp |
0.8 | 320 bp | 530 bp | 4,830 bp | 6,500 bp |
0.9 | 260 bp | 440 bp | 3,770 bp | 5,140 bp |
1.0 | 220 bp | 370 bp | 3,030 bp | 4,160 bp |
1.2 | 160 bp | 275 bp | 2,070 bp | 2,890 bp |
1.5 | 110 bp | 190 bp | 1,300 bp | 1,840 bp |
2.0 | 65 bp | 120 bp | 710 bp | 1,040 bp |
3.0 | 30 bp | 60 bp | 300 bp | 460 bp |
4.0 | 18 bp | 40 bp | 170 bp | 260 bp |
5.0 | 12 bp | 27 bp | 105 bp | 165 bp |
(B)变性和非变性缓冲液中的聚丙烯酰胺凝胶
丙烯酰胺: bis (19:1), 胶凝% | 溴酚蓝 | 二甲苯青FF |
---|---|---|
变性凝胶 | ||
4.0 | 50碱基 | 230碱基 |
5.0 | 35碱基 | 130碱基 |
6.0 | 26碱基 | 105碱基 |
8.0 | 19碱基 | 75碱基 |
10.0 | 12碱基 | 55碱基 |
15.0 | 10碱基 | 40碱基 |
20.0 | 8碱基 | 28碱基 |
30.0 | 6碱基 | 20碱基 |
非变性凝胶 | ||
3.5 | 100 bp | 460 bp |
5.0 | 65 bp | 260 bp |
8.0 | 45 bp | 160 bp |
12.0 | 20 bp | 70 bp |
15.0 | 15 bp | 60 bp |
20.0 | 12 bp | 45 bp |
3. 运行电泳
在凝胶、标准品和样品制备后,进行电泳。拆卸梳子和添加电泳缓冲液前,凝胶须完全凝固。凝胶梳应平稳地向上提起,以免撕裂凝胶、扭曲胶孔。移除梳子和添加缓冲液后,注意清除孔里的气泡。对于聚丙烯酰胺凝胶,应用缓冲液彻底冲洗胶孔,以清除残留未聚合的丙烯酰胺。
水平凝胶应朝向凝胶盒,样品孔位于负极一侧,以便在电泳启动后,将样品移动至正电极侧( 图 11A )。该方向可记为“跑向红色”,因为正电极通常为红色。垂直凝胶盒中,胶孔设计在顶部( 图11B )。
图 11. 水平和垂直电泳系统的凝胶装置。 箭头表示电泳中核酸迁移的方向。
a.电泳缓冲液选择
电泳缓冲液为具有缓冲能力的离子溶液,通常在凝胶中使用,以保证电流流动同时防止pH值变化。电泳过程中,由于电子流动,负极逐渐偏向碱性,正极逐渐偏向酸性,从而导致水电解和pH值改变( 表 6 )。氢气和氧气的释放会引起电极起泡,这是凝胶运行的迹象。理想情况下,电泳缓冲液和凝胶制备缓冲液应相同,以确保有效的导电性。
表 6. 两个电极的化学反应和pH值变化。
电极 | 负极(–) | 正极 (+) |
---|---|---|
电子流 | In | 出 |
化学反应 | 4 H2O + 4 e– → 2 H2 (gas) + 4 OH– | 2 H2O → O2 (gas) + 4 H+ + 4 e– |
pH 变化 | 基本 | 酸性 |
电泳缓冲液的选择取决于样品大小、运行时间和后电泳过程,其中Tris-醋酸盐EDTA(TAE)和Tris-硼酸 EDTA(TBE)是最常用的两种缓冲液( 表 7 )[2,7]。
- 因为不容易形成污点,TAE 适用于> 1500 bp的片段。由于缓冲能力较低,TAE更适合短时间的电泳运行(例如< 2小时)。TAE缓冲能力较低,长时间运行凝胶会导致过热,样品变性和/或扩散以及凝胶融化(可能)。
- TBE 缓冲能力较高,不易导致过热,因此更适合长时间运行。对于较短片段的分离,TBE效果更佳,而在TBE中,dsDNA迁移得更慢。TBE可抑制酶,因此不适合涉及酶学步骤的下游应用,如限制性酶切、 克隆、和 PCR。
使用离子强度高于1X TAE或0.5 - 1X TBE缓冲液,可更快地移动样品,但由于高导电性会产生大量的热量,容易导致样品变性和凝胶损伤。
表 7. 缓冲液选择指南。
凝胶应完全浸在缓冲液中,以确保离子流动,防止凝胶干燥( 图 12A )。然而,当使用水平凝胶时(例如,琼脂糖),凝胶上的缓冲液深度应低于3–5 mm。缓冲液过高(> 5 mm)会导致核酸迁移性降低,加大条带扭曲和过热。
图 12. 电泳缓冲液对电泳的影响。(A) 在电泳过程中,凝胶的顶部部分未被浸没。 (B) 在低于推荐浓度的盐浓度缓冲液中运行凝胶(与凝胶制备中使用的缓冲液不同)。
注意,变性琼脂糖的电泳缓冲液可能既不是TAE,也不是TBE,因为这些凝胶可能在不同的缓冲液中制备,如磷酸钠和MOPS,(了解更多: 变性凝胶制备)。选择与所用凝胶兼容的电泳缓冲液非常重要( 图 12B )。
b.电压
采用恒定电压、电流或功率通过凝胶,施加电势,开始运行凝胶(了解更多: 其对电泳运行的影响)。核酸电泳中常用恒压,一般为5–10 V/cm。
施加的电压(V)=电极间的距离(cm)x建议V/cm
可根据需要分离的DNA片段的大小调整电压,也可以根据所使用的电泳缓冲液的类型进行调整( 表 8 )。 市售核酸分子量标准通常提供建议电压,以便每个产品片段实现最佳分离。注意,电压极低会减缓核酸的迁移,从而导致小分子的扩散和分辨率过低( 图13A )。 另一方面,电压过高,会导致较差的分离效果和样品污点;有时,还会造成缓冲液过热,“微笑型条带”,甚至是样品变性( 图 13B )。
图 13. 电压对DNA电泳的影响。 (A)低电压导致条带分辨率差和扩散。 (B)高电压导致“微笑型条带”。
表 8. 基于片段大小的运行条件[2]。
DNA大小 | 电压 | 最佳电泳缓冲液 |
---|---|---|
<1 kb | 5–10 V/cm | TBE |
1–5 kb | 4–10 V/cm | TAE 或 TBE |
>5 kb | 1-3 V/cm | TAE |
最长 10 kb | 最高 23 V/cm | TAE |
某些情况下,可将温度探头连接至凝胶装置,以帮助控制缓冲液的冷却和加热。电泳运行> 2小时,缓冲液的冷却和再循环可改善样品分离。变性凝胶允许缓冲液加热至55°C,从而改善核酸单链形式,提升实验结果。
c.运行时间
凝胶长度、所用电压和样品中的分子大小决定电泳所需的时间。通常,电泳会持续到目的条带迁移至凝胶长度的40 - 60%。凝胶运行的特定时间,可观察到上样染料的相对位置,直至溴酚蓝染料已迁移约60%的凝胶长度和/或橙G染料已迁移80%的凝胶长度。此外,应监测运行时间,以确保样品或标准品中最小的分子不移出凝胶。注意,运行时间过短则不能完全分辨条带( 图 14 )。含有示踪染料的 DNA 分子量标准可协助监测凝胶的运行,同时也可确保条带不被染料所遮盖。
图 14. 运行时间对样品分离的影响。
4. 在凝胶中可视化样品
凝胶运行完成后,需对样品进行可视化分析。 由于普通照明环境下,核酸不可见,因此需要一种可视化的检测方法。 如 表 9 所述,可用方法在样品检测中,提供了不同的灵敏度和增益范围[6]。
表 9. 常见核酸凝胶染色和检测方法。
染料 | 优点和注意事项 | 检测灵敏度 (近似dsDNA数量) |
---|---|---|
比色法 | ||
|
| 0.5–1 µg |
荧光 | ||
| 25 pg–1 ng | |
放射性 | ||
|
| 10 fg–1 ng |
a.荧光染色
现有的染色剂中,因荧光染料易于使用,灵敏度高,所以在样品检测中应用最为广泛( 图 15 )。 当用适当波长激发时,染料发出可见光(即,荧光)(了解更多: 荧光基础 )。 荧光强度与其和核酸结合的数量有关—这是检测和定量测定电泳中核酸的基础。
溴化乙锭(EtBr) 染色时间短(约30分钟),灵敏度高(可检测到1 ng双链DNA/条带),为核酸电泳中的常用荧光染料,。 还可考虑另一种染料,原因如下:
b.紫外阴影
在染料染色处,可通过称作紫外阴影的方法间接观察核酸,利用核酸[8]来吸收紫外线。该方法通常用于通过电泳分离和纯化寡核苷酸和RNA,这种情况下,简单检测已足够,和/或使用嵌入染料会影响下游的应用。为通过紫外阴影进行检测,需要纳克到微克的样品,并使用薄而透明的凝胶(如聚丙烯酰胺)以确保紫外线的吸收和透射。 紫外阴影方法中,电泳后将凝胶从盒中取出(以便最大程度检测),用透明的塑料薄膜包裹后放置在UV -荧光薄层色谱板上。当凝胶至于紫外线辐射下时,核酸条带的吸收会在TLC板上投射阴影( 图18 )。将所需大小凝胶的阴影部分剪去,以作进一步处理。
5. 记录凝胶
a. 荧光成像技术
可视化后,核酸凝胶通常被存档记录下来,用于记录和分析电泳结果。如果样品被荧光染料染色,需特殊设备以适当的光源激发染料,使其显象并捕捉凝胶图像。激发光源在凝胶上,称为反射照明器(类似于手持式紫外线灯),或在凝胶下,称为透照器( 图 19 )。由于反射照明器上的光源位置较远,所以样品收到的能量较少。这样可以减少紫外线对核酸的损害,但也会降低凝胶条带的信号。另一方面,透照器可为条带提供更高的信号,但由于辐射接近凝胶,会增加紫外线造成的伤害。
b. 放射自显影法
在放射性核酸的电泳过程中,凝胶电泳后会暴露在x射线胶片上,这一过程即称为放射自显影法。条带辐射的强度可用光密度测定来定量。
综上所述,核酸电泳工作流程采用多种步骤和试剂来分离和分析样品。 为您的样品选择合适工具,并识别工作流程的优缺点,可显著提高分子生物学应用的电泳结果。
参考文献
- Stellwagen NC (1998) DNA Gel Electrophoresis. In: Tietz D (editor), Nucleic Acid Electrophoresis (Springer Lab Manual). Heidelberg: Springer. pp 1–53.
- Green MR, Sambrook J (2012) Analysis of DNA. In: Molecular Cloning: A Laboratory Manual (4th ed). Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press. pp 81–156.
- Yilmaz M, Ozic C, Gok I (2012) Principles of Nucleic Acid Separation by Agarose Gel Electrophoresis. In: Magdeldin S (editor), Gel Electrophoresis: Principles and Basics. Rijeka: InTech. pp 33–40.
- Lee SV, Bahaman AR (2012) Discriminatory Power of Agarose Gel Electrophoresis in DNA Fragments Analysis. In: Magdeldin S (editor), Gel Electrophoresis: Principles and Basics. Rijeka: InTech. pp 41-56.
- Barril P, Nates Silivia (2012) Introduction to Agarose and Polyacrylamide Gel Electrophoresis Matrices with Respect to their Detection Sensitivities. In: Magdeldin S (editor), Gel Electrophoresis: Principles and Basics. Rijeka: InTech. pp 3-14.
- Thermo Fisher Scientific Inc (2010) Nucleic Acid Detection and Analysis. In: Molecular Probes Handbook: A Guide to Fluorescent Probes and Labeling Technologies. pp 349–360.
- Brody JR, Kern SE (2004) History and principles of conductive media for standard DNA electrophoresis. Anal Biochem 333(1):1–13.
- Hassur SM, Whitlock HW Jr (1974) UV shadowing--a new and convenient method for the location of ultraviolet-absorbing species in polyacrylamide gels. Anal Biochem 59(1):162-164.