用于干细胞培养和分化的 Gibco PeproTech 重组蛋白
干细胞生长因子和细胞因子在干细胞的健康培养中起着关键作用。一些生长因子可维持(干细胞的)多能性,实现其自我更新,防止胚胎干细胞(ESCs)和诱导性多能干细胞(iPSCs)的自发分化,而其他生长因子则通过蛋白质介导的细胞信号通路的启动或抑制对干细胞进行重编程。
赛默飞世尔科技公司在 PeproTech 产品组合中提供干细胞生长因子、细胞因子和其他干细胞相关重组蛋白,可有效地维持干细胞、扩增和分化为所需的表型。
按细胞类型探索干细胞相关的细胞因子和生长因子
海报:蛋白诱导的多能干细胞分化途径
通过这张 ESC/iPSC 分化途径海报,识别用于将多能干细胞(ESC/iPSC)分化为目标细胞的特定重组蛋白。
干细胞生长因子和细胞因子用于维持(干细胞的)多能性
虽然诱导性多能干细胞(iPSC)和胚胎干细胞(ESC)在细胞来源上有所不同,但具有分化为任何细胞类型的能力,这使得它们成为细胞疗法和细胞生物学研究的理想之选。干细胞生长因子,如碱性成纤维细胞生长因子FGF-basic 通过对细胞生存、凋亡和增殖的遗传调控,维持多能干细胞的培养。骨形态发生蛋白-4(BMP-4)等重组蛋白也用于阻断多能干细胞培养中的不需要的分化。 |
用于多能干细胞培养和更新的重组蛋白:
用于造血细胞分化的干细胞细胞因子和生长因子
造血干细胞的(HSC)分化为髓样和淋巴群系的所有血细胞类型。细胞因子 IL-7 驱动 HSC 分化为淋巴祖细胞,而细胞因子 IL-3 与干细胞生长因子粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)相结合将 HSC 输送至骨髓群系。在淋巴干细胞培养物中添加其他细胞因子和生长因子可促进其分化为 T 细胞、B 细胞和 自然杀手细胞(NK cells)等免疫细胞类型。通过应用生长因子的正确组合,髓系干细胞培养物可以分化为中性粒细胞,巨噬细胞或树突状细胞。 |
用于 HSC 更新的生长因子
HSC 会发生一系列变化,因为它们会发育成循环系统中的成熟血液细胞。在细胞培养中,这些变化可能由生长因子和细胞因子诱导。对驱动造血干细胞体外分化所需的蛋白质进行可视化。
用于间充质细胞分化的干细胞细胞因子和生长因子
间充质干细胞(MSC)是在骨髓和其他血管化组织中发现的多能血管外膜细胞。在接触不同的间充质干细胞添加剂后,这些细胞通过细胞信号转导途径(如软骨生成、脂肪细胞生成、肌发生和骨发生)发生改变。 |
MSC 增殖和更新的生长因子
表 3.用于间充质干细胞分化的重组生长因子
蛋白质 | 软骨细胞 | 骨细胞 | 肌细胞 | 脂肪细胞 |
---|---|---|---|---|
BMP-2 | ✓ | ✓ | ||
BMP-4 | ✓ | ✓ | ||
BMP-6 | ✓ | |||
BMP-7 | ✓ | |||
CCL8 (MCP-2) | ✓ | |||
CXCL9 | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | |||
FGF-8 | ✓ | |||
FGF-9 | ✓ | |||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FLT-3 ligand (FLT3L) | ✓ | ✓ | ||
IGF-1 | ✓ | |||
IL-1 | ✓ | |||
IL-11 | ✓ | |||
IL-15 | ✓ | |||
IL-6 | ✓ | |||
IL-7 | ✓ | ✓ | ||
IL-8 (CXCL8) | ✓ | ✓ | ||
LIGHT | ✓ | |||
M-CSF | ✓ | |||
TRANCE (RANKL) | ✓ | |||
CXCL12 (SDF-1a) | ✓ | |||
TGF-β 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VEGF-165 | ✓ |
生长因子和细胞因子可以帮助 MSC 在体外分化为脂肪细胞、软骨细胞、肌细胞和骨细胞。阅读本手册,了解有关 MSC 分化、来源和特性的更多信息。
用于分化为其他祖细胞的生长因子和细胞因子
用于神经细胞分化的干细胞生长因子和细胞因子神经干细胞是多能干细胞,可产生神经系统的主要表型。基底细胞、神经胶质细胞和神经元干细胞祖细胞分化为中枢神经系统细胞,如运动神经元和周围神经元或星形胶质细胞。 |
表 4.用于神经干细胞更新和神经胶质祖细胞分化的重组生长因子
蛋白质 | 神经干细胞更新 | 胶质祖细胞 | ||
---|---|---|---|---|
星形胶质细胞 I | II 型星形胶质细胞 | 少突胶质细胞 | ||
CNTF | ✓ | ✓ | ✓ | |
EGF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IGF-1 | ✓ | |||
NT-3 | ✓ | |||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sonic Hedgehog C25II (SHH) | ✓ | ✓ |
表 5.用于基底细胞和神经元限制性祖细胞分化的神经元细胞的重组生长因子
蛋白质 | 基底祖细胞 | 神经元限制性祖细胞 | |||
---|---|---|---|---|---|
运动神经元 | 外周神经元 | 多巴胺能神经元 | 谷氨酸能神经元 | GABA能神经元 | |
BDNF | ✓ | ✓ | ✓ | ||
β-NGF | ✓ | ||||
BMP-2 | ✓ | ||||
BMP-4 | ✓ | ||||
EGF | ✓ | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | ||||
FGF-8b | ✓ | ✓ | |||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GDNF | ✓ | ✓ | |||
IGF-1 | ✓ | ✓ | |||
NT-4 | ✓ | ||||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sonic Hedgehog C25II (SHH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
了解生长因子和细胞因子在神经干细胞研究,疾病建模和再生医学中的作用。
用于分化为其他祖细胞的生长因子和细胞因子
iPSC/ESC 可以通过三胚层在体内分化为任何细胞谱系。虽然在体外所有人体组织中复制这些过程存在挑战,但通过生长因子的正确组合,可以驱动 iPSC/ESC 分化为对疾病模型研究 (包括肺细胞、肠道细胞、胰腺细胞、甲状腺细胞和肝细胞) 至关重要的许多细胞类型。
Recombinant proteins learning center
Learn what recombinant proteins are, what they are used for, and what types are available
About PeproTech proteins
Learn about the PeproTech brand of recombinant proteins
Gibco cell culture basics
Learn about all aspects of cell culture
3D cell culture protocols
See which recombinant proteins are used to generate organoids
Western transfer protocols and recipes
Procedures and buffers for performing western blots
Cytokine and growth factor signaling pathways
Explore the role of proteins and cytokines in various signaling pathways
Recombinant Proteins Support Center
Find Getting Started guides, protocols, troubleshooting, and other resources
Recombinant proteins FAQs
Search the database to find answers to your questions
Contact general support
Get technical or customer support for any recombinant protein; find SDS, CoA, and phone numbers based on a specific product
Contact GMP support
Get in touch with GMP technical and regulatory experts