Gibco Ham's F-10 营养培养基可用于无血清生长的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞和需添加血清的多种哺乳动物细胞系的生长。
Gibco Ham's F-10 营养培养基采用高品质配方,具有更高的可靠性和一致性,可为您提供更高的整体效率和更多可靠的数据。
Gibco Ham's F-10 营养培养基可用于无血清生长的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞和需添加血清的多种哺乳动物细胞系的生长。
Gibco Ham's F-10 营养培养基采用高品质配方,具有更高的可靠性和一致性,可为您提供更高的整体效率和更多可靠的数据。
尽管不同的细胞株会产生不同结果,但利用 GlutaMAX-I 添加剂代替细胞培养物中的 L-谷氨酰胺能改善细胞存活率和生长性能,并可提高生产水平。提高培养基稳定性,减少有毒氨的积累,使细胞性能最大化。使用GlutaMAX™培养基和添加剂,从您的细胞培养物中获得最高性能。
了解更多: