showcase.par.72516.image.200.150.1.
Gibco 199 培养基最初配方用于鸡胚成纤维细胞的营养研究。
199 培养基由 Earle’s 平衡盐或 Hanks’ 平衡盐配制而成。由 Earle’s 平衡盐配制而成的培养基使用碳酸氢盐/碳酸系统缓冲液,并在 CO2培养箱中保持 pH 值。 在大气条件下使用 Earle’s 平衡盐会导致培养基 pH 值迅速升高。
由 Hanks’ 平衡盐配制而成的 199 培养基使用专为大气平衡设计的专用盐溶液进行缓冲,在CO2 培养箱中使用会令培养基 pH 值迅速下降。
使用 Gibco 经典培养基产品进行哺乳动物细胞培养
对于所有其他哺乳动物细胞培养需求,参阅以下基础培养基类别产品:
查看所有基础培养基