Thermo Scientific Nunc UpCell 表面
UpCell 表面是一种温度响应性细胞培养表面,可实现贴壁细胞的非酶收获,保存细胞活力并保留表面蛋白。
只需借助支撑膜,将培养容器转移到室温下收集悬浮形式或"细胞层"形式的细胞即可。
了解如何使用我们的 UpCell 表面仅通过降低温度即可收获细胞,并了解 UpCell 产品与传统表面、添加剂和涂层相比的优势。
Nunc UpCell 表面特征:
- 无需胰蛋白酶——保留细胞表面蛋白
- 无需刮取——有助于提高细胞活力
- 设计用于培养传代、单细胞分析和细胞移植研究
- 支撑膜选件便于收获细胞层和创建 3D 组织模型
- 60mm 和 100mm 培养皿内有 3 x 3mm 的网格设计,有助于防止细胞聚集,并实现单细胞悬浮收获
UpCell 表面工作原理是什么?
将温度响应性聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAm)聚合物接枝到标准的经细胞培养处理的聚苯乙烯表面上。在 37℃ 下,共价结合的聚合物允许细胞黏附在培养皿上并正常生长。在室温下,PNIPAAm 与水结合并溶胀,释放贴壁细胞和细胞外基质。将细胞与不含胰蛋白酶的培养底物分离。
Nunc UpCell 表面应用
保留表面膜蛋白
酶解法细胞分离会影响细胞表面蛋白的完整性。Nunc UpCell 表面设计用于较大程度保留细胞表面蛋白。
细胞层收获和工程
细胞层可保护细胞极化,并且通过正常的细胞间连接和细胞外基质聚集在一起。使用 Thermo Scientific Nunc UpCell 表面从培养器皿中收获的细胞层可以:
- 进行体外分析,例如通过电子显微镜检查
- 重新铺板到带有 UpCell 表面的培养器皿或传统细胞培养器皿上
- 用于不同移植模型
- 堆叠在另一个细胞层的顶部,用于细胞层工程
使用带 Thermo Scientific Nunc UpCell 表面的培养器皿制备的细胞层构建体可以:
- 进行体外分析,例如通过功能性组织特异性检测
- 进行体外培养,例如作为 3D 共培养物
- 用于不同的移植模型,其中在移植过程之前或期间,将细胞层堆叠在一起
UpCell 表面可实现收获的细胞层堆叠在一起以形成 3D 组织模型。让细胞增殖并汇合在带有 UpCell 表面的培养器皿内,收获细胞层,并将细胞层转移至其他细胞层。无需细胞支架!
使用通过降温方式收获的细胞层的应用示例
细胞类型 | 应用 | 参考文献 |
---|---|---|
主动脉内皮细胞(牛) | 分析(结构和基质沉积) | Kushida 等人,1999年 |
角质化细胞(人) | 分析(电子显微镜检查) | Yamato 等人,2001年 |
尿路上皮细胞(人) | 分析(电子显微镜检查) | Shirayanagi 等人,2003年 |
视网膜色素上皮细胞系 ARPE-19(人) | 分析(光学显微镜检查) | Kubota 等人,2006年 |
肾上皮细胞(人和犬) | 重新铺板到传统培养器皿上&分析(电子和荧光显微镜检查) | Kushida 等人,2005年 |
肺细胞(大鼠) | 重新铺板到传统培养器皿上&分析(荧光显微镜检查) | Nandkumar 等人,2002年 |
平滑肌细胞&成纤维细胞(人) | 重新铺板到 PIPAAm 表面上&分析(功能性)&移植 | Hobo 等人,2008年 |
间充质干细胞&皮肤成纤维细胞(大鼠) | 分析(结构性和功能性)&移植 | Miyahara 等人,2006年 |
角膜干细胞(人和兔) | 分析(结构性)&移植 | Nishida 等人,2004年 |
角膜内皮细胞(人) | 分析(结构性和功能性)&移植 | Sumide 等人,2006年 |
口腔黏膜上皮细胞(犬) | 分析(结构性)&移植 | Ohki 等人,2006年 |
气管上皮细胞(兔) | 移植 | Kanzaki 等人,2006年 |
牙周韧带细胞(人) | 移植 | Hasegawa 等人,2005年 |
间充质干细胞(人) | 移植 | Cho 等人,2020年 |
使用通过降温方式收获的细胞层进行细胞层工程的示例
细胞类型 | 应用 | 参考文献 |
---|---|---|
主动脉内皮细胞(人) | 培养(3D 共培养)&分析(结构性) | Harimoto 等人,2002年 |
肝细胞(小鼠和人) | 移植过程中的分析(结构性和功能性)&堆叠 | Ohashi 等人,2007年 |
骨骼肌成肌细胞(犬) | 移植过程中的分析(结构性)&堆叠 | Hata 等人,2006年 |
肺和皮肤成纤维细胞(大鼠) | 移植过程中的分析(结构性)&堆叠 | Kanzaki 等人,2007年 |
心肌细胞(大鼠) | 移植前的培养&分析(结构性和功能性)&堆叠 | Sekiya 等人,2006年;Shimizu 等人,2002年和2006年 |
收获高度功能性 APC
抗原递呈细胞(APC)是一组免疫细胞,通过处理并递呈抗原以供 T 细胞识别来介导细胞免疫反应。树突状细胞和巨噬细胞都是需要黏附到细胞培养容器上才能生长的 APC。胰蛋白酶化可能会损伤细胞膜并导致 APC 过早活化,从而可能降低抗原递呈功能。Nunc UpCell 表面不使用胰蛋白酶即可分离 APC,生成具有完整膜蛋白的高活性细胞,并最终改善细胞功能。
保留表面膜蛋白
酶解法细胞分离会影响细胞表面蛋白的完整性。Nunc UpCell 表面设计用于较大程度保留细胞表面蛋白。
细胞层收获和工程
细胞层可保护细胞极化,并且通过正常的细胞间连接和细胞外基质聚集在一起。使用 Thermo Scientific Nunc UpCell 表面从培养器皿中收获的细胞层可以:
- 进行体外分析,例如通过电子显微镜检查
- 重新铺板到带有 UpCell 表面的培养器皿或传统细胞培养器皿上
- 用于不同移植模型
- 堆叠在另一个细胞层的顶部,用于细胞层工程
使用带 Thermo Scientific Nunc UpCell 表面的培养器皿制备的细胞层构建体可以:
- 进行体外分析,例如通过功能性组织特异性检测
- 进行体外培养,例如作为 3D 共培养物
- 用于不同的移植模型,其中在移植过程之前或期间,将细胞层堆叠在一起
UpCell 表面可实现收获的细胞层堆叠在一起以形成 3D 组织模型。让细胞增殖并汇合在带有 UpCell 表面的培养器皿内,收获细胞层,并将细胞层转移至其他细胞层。无需细胞支架!
使用通过降温方式收获的细胞层的应用示例
细胞类型 | 应用 | 参考文献 |
---|---|---|
主动脉内皮细胞(牛) | 分析(结构和基质沉积) | Kushida 等人,1999年 |
角质化细胞(人) | 分析(电子显微镜检查) | Yamato 等人,2001年 |
尿路上皮细胞(人) | 分析(电子显微镜检查) | Shirayanagi 等人,2003年 |
视网膜色素上皮细胞系 ARPE-19(人) | 分析(光学显微镜检查) | Kubota 等人,2006年 |
肾上皮细胞(人和犬) | 重新铺板到传统培养器皿上&分析(电子和荧光显微镜检查) | Kushida 等人,2005年 |
肺细胞(大鼠) | 重新铺板到传统培养器皿上&分析(荧光显微镜检查) | Nandkumar 等人,2002年 |
平滑肌细胞&成纤维细胞(人) | 重新铺板到 PIPAAm 表面上&分析(功能性)&移植 | Hobo 等人,2008年 |
间充质干细胞&皮肤成纤维细胞(大鼠) | 分析(结构性和功能性)&移植 | Miyahara 等人,2006年 |
角膜干细胞(人和兔) | 分析(结构性)&移植 | Nishida 等人,2004年 |
角膜内皮细胞(人) | 分析(结构性和功能性)&移植 | Sumide 等人,2006年 |
口腔黏膜上皮细胞(犬) | 分析(结构性)&移植 | Ohki 等人,2006年 |
气管上皮细胞(兔) | 移植 | Kanzaki 等人,2006年 |
牙周韧带细胞(人) | 移植 | Hasegawa 等人,2005年 |
间充质干细胞(人) | 移植 | Cho 等人,2020年 |
使用通过降温方式收获的细胞层进行细胞层工程的示例
细胞类型 | 应用 | 参考文献 |
---|---|---|
主动脉内皮细胞(人) | 培养(3D 共培养)&分析(结构性) | Harimoto 等人,2002年 |
肝细胞(小鼠和人) | 移植过程中的分析(结构性和功能性)&堆叠 | Ohashi 等人,2007年 |
骨骼肌成肌细胞(犬) | 移植过程中的分析(结构性)&堆叠 | Hata 等人,2006年 |
肺和皮肤成纤维细胞(大鼠) | 移植过程中的分析(结构性)&堆叠 | Kanzaki 等人,2007年 |
心肌细胞(大鼠) | 移植前的培养&分析(结构性和功能性)&堆叠 | Sekiya 等人,2006年;Shimizu 等人,2002年和2006年 |
收获高度功能性 APC
抗原递呈细胞(APC)是一组免疫细胞,通过处理并递呈抗原以供 T 细胞识别来介导细胞免疫反应。树突状细胞和巨噬细胞都是需要黏附到细胞培养容器上才能生长的 APC。胰蛋白酶化可能会损伤细胞膜并导致 APC 过早活化,从而可能降低抗原递呈功能。Nunc UpCell 表面不使用胰蛋白酶即可分离 APC,生成具有完整膜蛋白的高活性细胞,并最终改善细胞功能。
订购信息
相关产品
细胞培养产品
仅供科研使用,不可用于诊断目的。