发现在多孔膜上进行细胞培养的强大力量
当标准培养容器或培养皿不能满足您基于细胞的研究需求的时,多孔膜和 Thermo Scientific Nunc 插入式细胞培养器(包括新型插入式载板)的独特结构通过使细胞贴附表面同时暴露在生长介质和不同环境下,实现您所需的多种功能,并为需要产生空气-液体界面和实现培养基给料的操作提供更简单的解决方法。 载板选件使精确、省时而便利地执行这些操作变得前所未有的简单。 眼见为实。
本页内容:
为什么选择插入式聚碳酸酯细胞培养器?
我们的插入式聚碳酸酯细胞培养器包装中带有多孔板。 从 6、12 和 24 孔规格中进行选择。 只要选择最适合您应用的插入膜孔规格即可。 为了提高灵活性、易用性并节约时间,请将您的 12 和 24 孔板及插入式培养器放入我们独特的 载板。
聚碳酸酯(PC)插入式容器孔密度较高,允许通过膜完成更多交换,适用于转运研究和其他需要实现最佳细胞生长的应用。 我们为多种应用测试过各种材料;在所测试的材料中,PC 插入式容器具有最佳的细胞粘附特性。 它们同样非常适用于屏障分析。 我们的研究显示出在较长时段内超越其他膜材料的更高、更持续且更稳定的跨上皮电阻 (TEER) 值,提示已成功建立细胞屏障。
应用 | 0.4 µm | 3 µm | 8 µm |
---|---|---|---|
转运研究
| X | X | |
转运研究协同培养研究
| X | X | |
组织工程
| X | X | |
趋化性研究
| X | X | |
侵袭研究
| X | X |
目录号 | 孔径 | 孔密度 | 孔隙度 | 培养面积 |
140640 | 0.4 | <0.85 x 108 | <6.8% | 3.14 cm2 |
140642 | 3.0 | <1.7 x 106 | <7.7% | 3.14 cm2 |
140644 | 8.0 | <0.85 x 105 | <2.7% | 3.14 cm2 |
140660 | 0.4 | <0.85 x 108 | <6.8% | 4.1 cm2 |
140663 | 3.0 | <1.7 x 106 | <7.7% | 4.1 cm2 |
140668 | 8.0 | <0.85 x 105 | <2.7% | 4.1 cm2 |
通过 Thermo Scientific 载板的独特设计,可对高度进行精确调整,为您的研究增加了多样性和灵活性。
细胞培养研究者所需要考虑的重要因素之一就是孔中所插入的生长表面的高度,以及在各个高度细胞生长所需要的相应培养基量。 为优化气体交换、氧含量、可用生长因子或 pH,培养基高度和量是可能需要控制的变量。 调整插入可以获得相对于载板底部的更多位置。
什么是载板?
用于插入式细胞培养的 Thermo Scientific Nunc 载板是一种创新性“插件”;您可以选择将其包含在我们的标准插入式产品中提供。 载板适用于我们的 12 或 24 孔规格。 与内插管配合使用时,载板可在每个孔内提供精心设计的高度调节槽。 在选择时,您可以带或不带载板附件订购。 对于任何需要 12 或 24 孔板的应用,您最好选择带有载体板,这会让您的操作更加简单、精准和有效。
- 增加在孔内调节您的插入容器高度的功能;我们的载板可以完美适用我们的 12 或 24 孔板
- 根据您的应用需求,优化每个插入式多孔膜的位置和培养基容量
- 节约喂养细胞的时间;使用载板,不再需要向各孔内分别移液。
- 方便地调节培养基容量,延长喂养时间(周末可以放心休息了!)
如以上所示,使用独特的载板,可以在每个孔内调节插入容器的高度,实现相对于培养基和板底的多种优化位置——增加精度又更便利,这可能对您的流程很关键。
目录号 | 描述 | 孔径 | 孔密度 | 孔隙度 | 培养面积 |
140652 | 内插管和多孔培养皿 | 0.4 | <0.85 x 108 孔/cm2 | <6.8% | 1.13 cm2 |
140654 | 内插管和多孔培养皿 | 3.0 | <1.70 x 106 孔/cm2 | <7.7% | 1.13 cm2 |
140656 | 内插管和多孔培养皿 | 8.0 | <0.85 x 105 孔/cm2 | <2.7% | 1.13 cm2 |
141078 | 内插管、多孔培养皿和载板 | 0.4 | <0.85 x 108 孔/cm2 | <6.8% | 1.13 cm2 |
141080 | 内插管、多孔培养皿和载板 | 3.0 | <1.70 x 106 孔/cm2 | <7.7% | 1.13 cm2 |
141082 | 内插管、多孔培养皿和载板 | 8.0 | <0.85 x 105 孔/cm2 | <2.7% | 1.13 cm2 |
目录号 | 描述 | 孔径 | 孔密度 | 孔隙度 | 培养面积 |
140620 | 内插管和多孔培养皿 | 0.4 | <0.85 x 108 孔/cm2 | <6.8% | 0.47 cm2 |
140627 | 内插管和多孔培养皿 | 3.0 | <1.70 x 106 孔/cm2 | <7.7% | 0.47 cm2 |
140629 | 内插管和多孔培养皿 | 8.0 | <0.85 x 105 孔/cm2 | <2.7% | 0.47 cm2 |
141002 | 内插管、多孔培养皿和载板 | 0.4 | <0.85 x 108 孔/cm2 | <6.8% | 0.47 cm2 |
141004 | 内插管、多孔培养皿和载板 | 3.0 | <1.70 x 106 孔/cm2 | <7.7% | 0.47 cm2 |
141006 | 内插管、多孔培养皿和载板 | 8.0 | <0.85 x 105 孔/cm2 | <2.7% | 0.47 cm2 |
在多孔皿中使用插入式聚碳酸酯膜,无需基质包被即可培养大多数细胞类型。 针对细胞粘附性,经过 Thermo Scientific Nunclon Delta 处理和测试。 标签便于抓握和处理。
使用插入式细胞培养器载板,一次进行多达 24 支内插管的单室培养或共享培养基培养。 对应我们的 12 和 24 孔经 Nunclon Delta 处理的培养皿,可提供两种规格。
为皮肤组织培养寻找一个高效省时的方法
具有插入式细胞培养器、多孔板和独特的载板的 Nunc 插入式细胞培养体系为 3D 表皮皮肤模型培养提供了极为可靠、有效和高效的解决方案,可用于开发和测试化妆产品以及其他可能对人类皮肤产生影响的物质。
多用途才智能! 在多孔膜上进行细胞培养的强大力量。
- 标准细胞培养与多孔膜细胞培养的利弊
- 插入式细胞培养器范围广泛的应用
- 在插入式细胞培养器的空气-液体界面构建人工皮肤模型
- 在载板孔中精确定位插入式细胞培养器
资源
支持
- 需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。