超高分辨率显微镜检查 (SRM) 描述了用于对超出传统光学显微镜检查衍射极限分辨率的结构进行分辨的任何光学技术。当以超出衍射极限的分辨率观察组分时,精细定位神经突触、高尔基体和核膜等细胞结构可揭示更多生物学信息,并且可以在亚细胞器水平上阐明特征。
在传统显微镜检查中,由于可见光与周围介质之间的相互作用,单个荧光基团(直径小于几纳米)只能作为点扩散函数进行解析,其横向分辨率约为光波长的一半,深度约为光波长的两倍。这意味着如果两个或多个荧光基团彼此之间的距离在数百纳米以内,其图像将变得模糊不清,从而限制分辨率。
SRM 所提供的技术的分辨率接近以往电子显微镜检查所具有的分辨率,而且具有针对生物学背景的靶向和多重检测的所有优势。要在各种 SRM 技术和更传统的双光子显微镜检查中实现最佳性能,必须满足不同的荧光基团要求(详细信息如下)。
我们是荧光技术领域的领先企业,Molecular Probes® 产品广泛应用于各种 SRM 应用。Molecular Probes® 产品系列提供多种可在任何 SRM 技术中选择用于多重检测的染料组合。下面重点介绍各项 SRM 技术。选择您感兴趣的技术,链接页面将帮助您确定最适合该应用的染料。请经常查阅;该领域发展迅速,产品和出版物都会定期更新。
随机光学重建显微镜检查 (STORM)
结构光照明显微镜检查 (SIM)
受激发射损耗 (STED)
双光子激发 (TPE)
仅供科研使用,不可用于诊断目的。