自动化显微成像可以提升您的通量,帮助您分析更多样品。在不同的实验室环境下,自动化可以应用于分析工作流程的不同阶段。对于部分实验,目标是全自动扫描微孔板。而高通量的实验室则希望通过机器人进行反应板装载。还有些实验室希望有工具能够自动、可重复地计数神经突触或胞内囊泡。Thermo Fisher Scientific可提供任意自动化水平所需的工具。
哪种自动化水平最适合您?
Thermo Fisher针对您的应用需求,提供了自动化成像解决方案 - 您可以根据自己的成像应用需求选择最合适的系统。以下任一内容都可能影响到您的平台选择:
- 相差成像
- 激发光通道数目
- 具有环境控制功能的桌面培养箱
- 可兼容符合高通量需求的机器人
- 自动化图像分析和报告
请使用以下选择指南查找适合您的系统。
简单易用的自动化成像选择指南
最适合各类先进的自动化成像应用 | 紧凑的筛选系统,可用于扩展您的通量 | |
宽场荧光成像 | 4通道 | 5通道 |
---|---|---|
照相机 | 黑白(CCD)和彩色(CMOS)双摄像机 | Photometrics X1 CCD |
LED光立方 | ✓ | |
LED光引擎 | ✓ | |
荧光通道 | 可替换的EVOS光立方 | 蓝色 Ex: 386/23 Em: 440/40 绿色 Ex: 485/20 Em: 521/21 红色 Ex: 560/25 Em: 607/34 远红外 Ex: 650/13 Em: 694/35 近红外 Ex:740/13 Em: 809/81 |
Confocal | NA | NA |
明场 | ✓ | ✓ |
相差成像 | ✓ | |
物镜转轮 | 5档 1.25x–100x | 1档 2x–20x |
自动聚焦 | ✓ | ✓ |
桌面培养箱 | ✓ (可选) | |
自动扫描 | ✓ | ✓ |
兼容机器人 | ✓ | |
软件 | EVOS FL Auto | HCS Studio |
重量 | 20 kg (44.1 lb) | 45 kg (99.2 lb) |
尺寸 | H: 32.2 cm (12.7") W: 34.3 cm (13.5") D: 47.2 cm (18.6") | H: 37.2 cm (14.6”) W: 41.4 cm (16.3”) D: 59.4 cm (23.4”) |
资源
新细胞分析支持中心
查找可用于您的细胞分析工作流程的提示、疑难解答帮助及资源。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。