进一步了解细胞结构、细胞器和细胞功能的试剂和探针。
Stain-iT 细胞染色模拟工具的使用步骤
单击 Stain-iT 细胞染色模拟工具中的“仪器(Instrument)”选项卡。
查看显微镜或成像仪器的配置,包括激光器、灯、光立方和滤光片的数量。生产商通常会在仪器网页的规格或功能一栏列出仪器型号信息。如果无法找到仪器,您可手动输入详细信息或使用模拟仪器设置。通过模拟仪器设置,您可查看所有可选试剂和染料。
通过自定义设置,您可输入具体仪器。
单击 Stain-iT 细胞染色模拟工具中的“细胞(Cell)”选项卡。
然后输入样品的固定状态。样品制备情况直接影响着实验中可以使用哪些试剂和探针。有些试剂与固定剂不兼容。
选择您想用染料、探针或抗体染色的细胞结构或细胞器。
仪器发出的激光被分成特定的光谱通道。激光激发后,荧光染料发出的发射光可被检测到。通道颜色的选择会影响染色试剂上荧光染料的选择。如果要选择多种产品,尽量将荧光染料分散到不同的通道,并减少光谱重叠。
产品类型包括试剂和二抗或标记试剂盒。单个细胞结构可能有多种染色试剂。使用“荧光光谱查看器 (SpectraViewer) ”确定哪种试剂能提供最佳发射光谱。