检测细胞凋亡的紫色膜不对称性探针用10μM喜树碱处理Jurkat细胞(人T细胞白血病)4小时(图B和图 D)或不处理作为对照(图A和图 C)。使用流式细胞仪分析样品,F2N12S使用585nm和530nm带通滤光片和405nm激发光,SYTOX AADvanced死细胞染色使用695nm带通滤光片和488nm激发光。通过F2N12S(A和B)两种发射光信号相对强度来区分活细胞、凋亡细胞和坏死细胞。在图C和图 D中,SYTOX AADvanced死细胞荧光染色对F2N12S的两种发射光(585/530 nm)的比值做图。A=凋亡细胞,L =活细胞,D =坏死细胞。
膜联蛋白V(Annexin V)染色是检测细胞凋亡的常用方法。赛默飞提供品质稳定可靠的Annexin V凋亡检测试剂盒和双染凋亡检测试剂盒,以及单独的Annexin V荧光偶联物,适用于流式细胞分析和细胞悬液的成像。
为什么用膜联蛋白V检测细胞凋亡?
膜联蛋白V的荧光偶联物通常用于检测细胞凋亡。人血管抗凝膜联蛋白V分子量为35 -36kDa,是一种Ca2+离子依赖型磷脂结合蛋白,它对磷脂酰丝氨酸(PS)有很高的亲和力。在健康的活细胞中,磷酯酰丝氨酸位于细胞膜的内侧。然而,在凋亡过程中,细胞膜经历结构变化,包括PS从膜的内部向外部(细胞外侧)的翻转。据报道,细胞外表面上翻转的磷脂酰丝氨酸标志细胞等巨噬细胞进行识别和吞噬(1)。
用于凋亡检测的膜联蛋白V偶联物
我们与 Nexins Research Bv(荧光磷脂酰丝氨酸结合蛋白原开发商)合作,致力于提供高亮度的膜联蛋白V偶联物,包括Annexin V-Alexa Fluor ,Annexin V-FITC、Annexin V-eFluor 等。这些膜联蛋白V偶联物为研究凋亡中间阶段的指标——磷脂酰丝氨酸外翻提供了快速可靠的检测方法。经我们的荧光膜联蛋白V偶联物染色后,凋亡细胞和未凋亡细胞显示出不同的荧光强度,流式细胞分析它们的差异通常约为 100 倍。
我们的膜联蛋白V偶联物的优势包括:
- 可与 Invitrogen Alexa Fluor 和 eFluor 染料偶联获得更明亮的信号
- 可以偶联目前所有激光器激发的染料
- 可选择单独型试剂或简单易用型试剂盒
膜联蛋白V染色的实验条件
只有活细胞和组织才能检测凋亡细胞的膜联蛋白V。如果样品染色后被固定,则需要特定的条件来保留信号。包括使用不含酒精的乙醛固定方法、使用含Ca2+但不含表面活性剂/洗涤剂的缓冲液。为了您的方便,我们还提供了浓缩膜联蛋白结合缓冲液,便于更好的检测膜联蛋白V与磷脂酰丝氨酸的结合。
避免假阳性
应该注意的是,当用膜联蛋白V偶联物染色时,会存在假阳性。坏死细胞的质膜受损,膜联蛋白V蛋白由此能进入到细胞内部与合内小叶中的PS结合。我们建议将活细胞非渗透染料与膜联蛋白 V 偶联物配套使用。这样就可以区分坏死细胞和凋亡细胞。然双阳性的细胞可能是晚期凋亡的细胞,但也可能是膜联蛋白 V 染色结合内部小叶的 PS ,因此不能完全认为是凋亡的细胞。在这种情况下,只有膜联蛋白V单阳性的细胞,被认为是具有完整的质膜,也就是凋亡的细胞。我们提供一系列试剂盒,包括膜联蛋白V偶联物和兼容的活细胞非渗透性染色(参见选择指南)。这些试剂盒适用于流式细胞分析。
膜联蛋白V染色的应用
流式细胞分析实验中Alexa Fluor 488 膜联蛋白V染色
使用 10 μM 喜树碱处理 Jurkat 细胞(人类白血病 T 细胞)4 小时(右图)或不处理(作为对照,左图)。然后用膜联蛋白V Alexa Fluor 488偶联物和碘化丙啶染色,分别用以检测细胞凋亡和死亡,接着进行流式细胞分析。结果显示,经喜树碱处理的细胞(右图)后,凋亡细胞(用“A”表示)比例明显高于对照组(左边)。V =活细胞,D =坏死细胞。
利用代谢活性坏死细胞凋亡试剂盒进行流式细胞分析实验
使用代谢活性/膜联蛋白V/坏死细胞凋亡试剂盒对Jurkat细胞进行流式细胞分析。先用10 μM喜树碱或2 mM过氧化氢处理Jurkat细胞(人T淋巴细胞白血病细胞),孵育条件为37°C、5% CO2,时间为4小时。接着分别用这些试剂盒处理并进行流式细胞术分析。(A)SYTOX Green荧光和APC Annexin荧光的散点图中,分别显示了活细胞、凋亡细胞以及坏死细胞。这些细胞群的代谢活性可以通过图B和图C进行评估。图(B)是十二烷基试卤灵荧光和SYTOX Green荧光的散点图,图(C)是十二烷基试卤灵荧光和APC荧光的散点图。
引用文献
膜联蛋白V产品选择指南
以下选择指南总结了膜联蛋白V偶联物以及所需的结合缓冲液等产品。
显微镜 | 流式细胞术 | ||||
膜联蛋白V偶联物 | 激发/发射波长(nm) | 常见发射滤光片 | 激光 | 常见发射滤光片 | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 346/442 | DAPI | UV | 450/40 nm | A23202 |
Pacific Blue | 410/455 | 不适用 | 405/7 nm | 450/50 nm | A35122 |
Alexa Fluor 488 | 490/525 | FITC | 488 nm | 530/30 nm | A13201 |
FITC | 490/525 | FITC | 488 nm | 530/30 nm | A13199 |
PE | 565/578 | TRITC | 488 nm 532 nm 561 nm | 585/42 nm | A35111 |
Alexa Fluor 555 | 555/580 | TRITC | 532 nm 561 nm | 575/26 nm | A35108 |
Alexa Fluor 568 | 578/603 | Texas Red | 532 nm 561 nm | 610/20 nm | A13202 |
Alexa Fluor 594 | 590/617 | Texas Red | 532 nm | 630/20 nm | A13203 |
Alexa Fluor 647 | 650/665 | Cy5 | 633-637 nm | 661/8 nm | A13204 |
APC | 650/660 | Cy5 | 633-637 nm | 661/8 nm | A35110 |
Alexa Fluor 680 | 679/702 | Cy5.5 | 633-637 nm | 720/30 nm | A35109 |
生物素-X | NA | NA | NA | NA | A13204 |
所需缓冲液 | |||||
膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | V13246 |
膜联蛋白V染色的替代方法
在某些情况下,用膜联蛋白V染色并非检测凋亡的最佳方法。例如,检测那些对膜联蛋白V结合所需的高钙浓度敏感的细胞,或胰蛋白酶会影响粘附细胞上磷脂酰丝氨酸的检测,以及那些禁止样品洗涤的试验。 我们提供了独特的流式细胞分析试剂盒来检测膜联蛋白V结合时膜的变化。
如果无法使用含钙缓冲剂
- 无需特殊缓冲液或清洗步骤
- 适用于流式细胞分析、简单的、用时5分钟的染色方案
- 与其他蓝激发的凋亡染料兼容
- 精确分析胰蛋白酶化细胞的凋亡
紫色膜不对称性比率探针/死细胞凋亡试剂盒提供了使用流式细胞仪的紫激光简单高效地检测细胞凋亡并区分坏死细胞的方法。与膜联蛋白的检测不同,这种检测不需要特殊的缓冲液或洗涤步骤,并且在检测贴壁细胞时,与物理或化学方法去除不同,它对细胞膜损伤不大,因此提供了更高质量的数据。
紫色膜不对称性探针是一种新型紫激发染料,用于检测细胞凋亡过程中细胞膜发生的不对称性变化。它可以用于检测贴壁细胞和悬浮细胞,并与其他凋亡指标相关,如半胱天冬酶活性和线粒体膜电位的变化。
该染料能产生激发态分子内质子迁移(ESIPT)效应,产生波长为530 nm和585 nm的双发射光谱,可对表面电荷的变化产生双重颜色比率的响应。F2N12S探针与SYTOX AADvanced死细胞染料结合,这种染料只能进入晚期凋亡或坏死细胞的细胞膜,因此其能与早期凋亡细胞区分开。
产品 | 激光 | Ex/Em | 凋亡细胞染色 | 坏死细胞染色 | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
紫色膜不对称性探针/坏死细胞凋亡检测试剂盒 | 405和488 nm | 405/585(活) 405/530(凋亡), 546/647(死亡) | F2N12S | SYTOX AADvanced | A35137 |
细胞膜通透性/坏死细胞凋亡检测试剂盒 | 405和488 nm | 434/456 nm(凋亡) 546/647 nm(坏死) | PO-PRO-1 | 7-AAD | V35123 |
评估细胞凋亡的替代方法
虽然膜联蛋白V偶联物被广泛使用,但仍有其他方法可用于评估细胞凋亡。
以下选择指南总结了含有膜联蛋白V偶联物的检测试剂盒。
膜联蛋白V偶联 | 坏死细胞染色 | 合适的最大荧光激发/发射光谱 | 试剂盒内的其他试剂 | 规格 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
膜联蛋白V偶联物 | 坏死细胞染色 | |||||
膜联蛋白V,eFluor 450 | 7-AAD | 405/450 nm | 546/647 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (10x) | 50 次检测 | 88-8006-72 |
200 次检测 | 88-8006-74 | |||||
膜联蛋白V,Pacific Blue | SYTOX AADvanced | 415/455 nm | 546/647 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | A35136 |
膜联蛋白V,Alexa Fluor 488 | PI | 499/521 nm | 535/617 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V13241 |
250 次检测 | V13245 | |||||
膜联蛋白V,Alexa Fluor 488 | SYTOX Green | 499/521 nm | 503/524 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V13240 |
膜联蛋白V,Alexa Fluor 488 | 无 | 499/521 nm | 不适用 | •MitoTracker Red (CMXRos) • 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) • DMSO | 50 次检测 | V35116 |
膜联蛋白V,荧光 | PI | 494/518 nm | 535/617 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V13242 |
膜联蛋白V,PerCP-eFluor 710 | — | 482/710 nm | 不适用 | 膜联蛋白结合缓冲液 (10x) | 50 次检测 | 88-8008-72 |
200 次检测 | 88-8008-74 | |||||
膜联蛋白V,APC | SYTOX Green | 650/660 nm | 503/524 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V35113 |
膜联蛋白V,RPE | SYTOX Green | 488/575 nm | 503/524 nm | 膜联蛋白 结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V35112 |
膜联蛋白V,RPE-Cyanine7 | — | 488/767 nm | 不适用 | 膜联蛋白结合缓冲液 (10x) | 50 次检测 | 88-8103-72 |
200 次检测 | 88-8013-74 | |||||
膜联蛋白V,APC | SYTOX Green | 650/660 nm | 503/524 nm | • 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) •C12-刃天青 (571/585 nm) | 50 次检测 | V35114 |
以下选择指南总结了膜联蛋白V偶联物以及所需的结合缓冲液等产品。
显微镜 | 流式细胞术 | ||||
膜联蛋白V偶联物 | 激发/发射波长(nm) | 常见发射滤光片 | 激光 | 常见发射滤光片 | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 346/442 | DAPI | UV | 450/40 nm | A23202 |
Pacific Blue | 410/455 | 不适用 | 405/7 nm | 450/50 nm | A35122 |
Alexa Fluor 488 | 490/525 | FITC | 488 nm | 530/30 nm | A13201 |
FITC | 490/525 | FITC | 488 nm | 530/30 nm | A13199 |
PE | 565/578 | TRITC | 488 nm 532 nm 561 nm | 585/42 nm | A35111 |
Alexa Fluor 555 | 555/580 | TRITC | 532 nm 561 nm | 575/26 nm | A35108 |
Alexa Fluor 568 | 578/603 | Texas Red | 532 nm 561 nm | 610/20 nm | A13202 |
Alexa Fluor 594 | 590/617 | Texas Red | 532 nm | 630/20 nm | A13203 |
Alexa Fluor 647 | 650/665 | Cy5 | 633-637 nm | 661/8 nm | A13204 |
APC | 650/660 | Cy5 | 633-637 nm | 661/8 nm | A35110 |
Alexa Fluor 680 | 679/702 | Cy5.5 | 633-637 nm | 720/30 nm | A35109 |
生物素-X | NA | NA | NA | NA | A13204 |
所需缓冲液 | |||||
膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | V13246 |
膜联蛋白V染色的替代方法
在某些情况下,用膜联蛋白V染色并非检测凋亡的最佳方法。例如,检测那些对膜联蛋白V结合所需的高钙浓度敏感的细胞,或胰蛋白酶会影响粘附细胞上磷脂酰丝氨酸的检测,以及那些禁止样品洗涤的试验。 我们提供了独特的流式细胞分析试剂盒来检测膜联蛋白V结合时膜的变化。
如果无法使用含钙缓冲剂
- 无需特殊缓冲液或清洗步骤
- 适用于流式细胞分析、简单的、用时5分钟的染色方案
- 与其他蓝激发的凋亡染料兼容
- 精确分析胰蛋白酶化细胞的凋亡
紫色膜不对称性比率探针/死细胞凋亡试剂盒提供了使用流式细胞仪的紫激光简单高效地检测细胞凋亡并区分坏死细胞的方法。与膜联蛋白的检测不同,这种检测不需要特殊的缓冲液或洗涤步骤,并且在检测贴壁细胞时,与物理或化学方法去除不同,它对细胞膜损伤不大,因此提供了更高质量的数据。
紫色膜不对称性探针是一种新型紫激发染料,用于检测细胞凋亡过程中细胞膜发生的不对称性变化。它可以用于检测贴壁细胞和悬浮细胞,并与其他凋亡指标相关,如半胱天冬酶活性和线粒体膜电位的变化。
该染料能产生激发态分子内质子迁移(ESIPT)效应,产生波长为530 nm和585 nm的双发射光谱,可对表面电荷的变化产生双重颜色比率的响应。F2N12S探针与SYTOX AADvanced死细胞染料结合,这种染料只能进入晚期凋亡或坏死细胞的细胞膜,因此其能与早期凋亡细胞区分开。
检测细胞凋亡的紫色膜不对称性探针用10μM喜树碱处理Jurkat细胞(人T细胞白血病)4小时(图B和图 D)或不处理作为对照(图A和图 C)。使用流式细胞仪分析样品,F2N12S使用585nm和530nm带通滤光片和405nm激发光,SYTOX AADvanced死细胞染色使用695nm带通滤光片和488nm激发光。通过F2N12S(A和B)两种发射光信号相对强度来区分活细胞、凋亡细胞和坏死细胞。在图C和图 D中,SYTOX AADvanced死细胞荧光染色对F2N12S的两种发射光(585/530 nm)的比值做图。A=凋亡细胞,L =活细胞,D =坏死细胞。
产品 | 激光 | Ex/Em | 凋亡细胞染色 | 坏死细胞染色 | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
紫色膜不对称性探针/坏死细胞凋亡检测试剂盒 | 405和488 nm | 405/585(活) 405/530(凋亡), 546/647(死亡) | F2N12S | SYTOX AADvanced | A35137 |
细胞膜通透性/坏死细胞凋亡检测试剂盒 | 405和488 nm | 434/456 nm(凋亡) 546/647 nm(坏死) | PO-PRO-1 | 7-AAD | V35123 |
评估细胞凋亡的替代方法
虽然膜联蛋白V偶联物被广泛使用,但仍有其他方法可用于评估细胞凋亡。
以下选择指南总结了含有膜联蛋白V偶联物的检测试剂盒。
膜联蛋白V偶联 | 坏死细胞染色 | 合适的最大荧光激发/发射光谱 | 试剂盒内的其他试剂 | 规格 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
膜联蛋白V偶联物 | 坏死细胞染色 | |||||
膜联蛋白V,eFluor 450 | 7-AAD | 405/450 nm | 546/647 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (10x) | 50 次检测 | 88-8006-72 |
200 次检测 | 88-8006-74 | |||||
膜联蛋白V,Pacific Blue | SYTOX AADvanced | 415/455 nm | 546/647 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | A35136 |
膜联蛋白V,Alexa Fluor 488 | PI | 499/521 nm | 535/617 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V13241 |
250 次检测 | V13245 | |||||
膜联蛋白V,Alexa Fluor 488 | SYTOX Green | 499/521 nm | 503/524 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V13240 |
膜联蛋白V,Alexa Fluor 488 | 无 | 499/521 nm | 不适用 | •MitoTracker Red (CMXRos) • 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) • DMSO | 50 次检测 | V35116 |
膜联蛋白V,荧光 | PI | 494/518 nm | 535/617 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V13242 |
膜联蛋白V,PerCP-eFluor 710 | — | 482/710 nm | 不适用 | 膜联蛋白结合缓冲液 (10x) | 50 次检测 | 88-8008-72 |
200 次检测 | 88-8008-74 | |||||
膜联蛋白V,APC | SYTOX Green | 650/660 nm | 503/524 nm | 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V35113 |
膜联蛋白V,RPE | SYTOX Green | 488/575 nm | 503/524 nm | 膜联蛋白 结合缓冲液 (5x) | 50 次检测 | V35112 |
膜联蛋白V,RPE-Cyanine7 | — | 488/767 nm | 不适用 | 膜联蛋白结合缓冲液 (10x) | 50 次检测 | 88-8103-72 |
200 次检测 | 88-8013-74 | |||||
膜联蛋白V,APC | SYTOX Green | 650/660 nm | 503/524 nm | • 膜联蛋白结合缓冲液 (5x) •C12-刃天青 (571/585 nm) | 50 次检测 | V35114 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。