微孔板试剂盒检测半胱天冬酶活性
半胱天冬酶活化是细胞凋亡早期的一个显著特征,其参与蛋白质底物的切割及随后的细胞分解。我们提供一系列半胱天冬酶试剂盒,实现实时而简单检测活细胞或细胞裂解物或提取物中的半胱天冬酶活性。
活细胞检测
CellEvent 半胱天冬酶-3/7 绿色荧光检测试剂盒适用于凋亡分析,采用简单免冲洗方案,有助于保护脆弱的凋亡细胞。通过荧光强度的检测实时监测微孔板中的活细胞的凋亡活性。
半胱天冬酶-3/7 试剂盒
用于半胱天冬酶-3/7活性检测的微孔板试剂盒提供了不同发射波长的底物。可以使用罗丹明110或AMC试剂盒来检测半胱天冬酶活性。底物也有散装规格,或预分配到微孔板中的。
Dose–response curve with CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent.
CellEvent 半胱天冬酶-3/7 绿色荧光检测试剂盒的剂量-反应曲线。使用CellEvent 半胱天冬酶-3/7 绿色荧光检测试剂盒,对星孢菌素处理的U2OS细胞测定活性半胱天冬酶-3/7的阳性率和EC50(半最大效应浓度)。
半胱天冬酶检测微孔板试剂盒选择指南
 CellEvent 半胱天冬酶-3/7 绿色荧光检测试剂EnzChek半胱天冬酶-3检测试剂盒#1,含Z-DEVD-AMC底物EnzChek 半胱天冬酶-3 检测试剂盒 #2,含 Z-DEVD-R110 底物
报告底物与核酸结合染料偶联的DEVDZ-DEVD-AMC底物Z-DEVD-R110底物
激发/发射波长(nm)502/530342/441496/520
活细胞
裂解物
酶制剂
组分活细胞和固定细胞的酶底物包括参考标准品和抑制剂包括参考标准品和抑制剂
用于(设备)荧光显微镜高内涵仪器酶标仪酶标仪酶标仪
实验方案概述
  1. 向细胞添加稀释的CellEvent 半胱天冬酶-3/7 绿色荧光检测试剂
  2. 孵育30分钟
  3. 测定荧光信号
  1. 溶解细胞,分离上清液。
  2. 制备DEVD底物并添加到微孔中。
  3. 向孔中添加样品。
  4. 孵育样品。
  5. 测定荧光信号。
  6. 用标准曲线测定半胱天冬酶活性。
  1. 溶解细胞,分离上清液
  2. 制备DEVD底物并添加到微孔中。
  3. 向孔中添加样品。
  4. 孵育样品。
  5. 测定荧光信号。
  6. 用标准曲线测定半胱天冬酶活性。
产品规格25 µL100 µL500次反应,每次100ul500次反应,每次100ul
货号C10723C10423E13183E13184
Thermo Scientific plate readers
使用 Thermo Scientific 微孔板读数仪进行荧光检测
使用 Invitrogen 荧光染料可在 Fluoroskan 或 Fluoroskan FL 荧光微孔板荧光分析仪或 Varioskan LUX 多功能酶标仪上快速对 96-1,536 份样品进行高灵敏度荧光检测,获得最佳检测效果。利用自动化动态范围功能为每个孔提供最佳的增益,并利用自动化功能获得更高的通量。
读数仪产品比较
仅供科研使用,不可用于诊断目的。