iQ 系列使用模块化的子系统,因此使仪器更简单、更易于维护。许多仪器使用带有连接到所有有源元件的单个微处理器的中央控制板,但 iQ 系列气体分析仪将微处理划分为被称作“分布式测量和控制”或 DMC 的硬件组件。DMC 模块的具体参数和校准与仪器无关,在仪器环境中安装时即可识别。
2017 年 11 月
第四卷,第 5 版
Thermo Scientific 气体分析仪的最新平台——iQ 系列气体分析仪,现在可以购买和申请报价了。除了具备用户友好型触摸显示屏、主动通信功能和 Thermo Scientific 气体分析仪产品一以贯之的可靠性,您还可以对此仪器进行远程监控,并且使用 DMC 更换计划轻松维护仪器,最大限度地延长正常运行时间。
以下是 iQ 系列 DMC 模块的五分钟小技巧:
模块化子系统
新型 DMC 模块使我们能够提供新的、改进的功能:
- 维修站维修服务 - 您只需要将有问题的 DMC(而不是整台仪器)寄给我们修理
- 将 DMC 模块(而不是单独的零件)储存在货架上
- 只需按一下按钮,即可更新多个组件的历史维护日志
- 警报直接指向出现问题的 DMC 模块,使故障排除更加容易
- 与 I-Series 系列产品相比具有更多的诊断参数
- 安装在仪器中后,将读取每个 DMC 模块的序列号和校准系数
- DMC 模块可以与仪器分开进行测试
DMC 模块更换流程
新型 DMC 模块使我们能够提供新的、改进的功能:
- 所有 DMC 订单 24 小时解决
- 为方便客户,DMC 模块随附回运标签一起运回
- 价格包括连夜运送给客户和退回工厂(美国客户)
- 经过全面测试的模块含 6 个月的保修期
- 采用高品质的运输箱用于往返运输,有助于节约成本和保护树木(绿色运输)
- 更换 DMC 模块比更换单个组件节省更多的故障排除时间
- DMC 更换计划作为预防性维护计划的一部分,可以最大限度的减少计划外的停机
有关更多信息,请参考
DMC 模块更换信息图 。
更多信息
如需了解更多关于 iQ 分析仪可维护性的更多信息或申请报价,请访问 iQ 系列气体分析仪网页。
关于未来的 Fast5 月刊您有何建议?请告知我们 ›
支持
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。