根据 暂行 EPA 可追溯性方案,汞发生器的质量检查可使用四种经认可的方法:现场基准发生器、渗透源、吸附管和汞气瓶。虽然每种方法都提供相同级别的合规性,渗透管方法是获得认证延期的方法。渗透管可以恒定温度和流速产生已知可靠浓度的汞。这便于实现自动审核以确认校准器输出的可靠性。因为该流程是自动化的,并且每月发生,所以需要每两年进行一次重新认证,如“校准和再认证时间表”所示。
2014 年 4 月
第 I 卷,第 4 版
倒计时开始!2015 年 4 月,EPA 要求公用事业行业遵守《汞和空气毒物排放标准》(MATS) 中规定的条例。2015 年 9 月,新要求在最佳可利用控制技术 MACT/NESHAP 条例下针对硅酸盐水泥生产行业生效。合规期限越来越近,而法规却令人困惑。作为您在合规性方面的合作伙伴,我们想和您分享这些提示:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
延长您的认证时长
在工厂进行 NIST 认证
您的校准认证计划可包括自己的技术人员,远程移除和运输校准器以进行 NIST 认证。我们的 校准器认证服务 将 81i 型汞校准器与美国国家标准和技术研究所 (NIST) 可追溯供应商基准或现场基准发生器相比较并进行验证。
这一过程非常简单。开始只需填写 RMA 表 或通过以下电话号码联系客户服务部门:1 (508) 520-0430,选择 1。
在收到 RMA编号后,只需要按照提供的说明运送您的仪器。仪器到达 Thermo Fisher Scientific 返库维修工厂后,在进行比较之前,我们将检查和测试您的校准器是否正常运行。我们将向您提供"校准前"结果,以便您记录在自己的最终报告中。
如果您的 81i 型校准器不符合工厂规格,我们将根据需要维修或更换项目,并收取标准的组件和人工费。然后,我们会将用户校准器与我们的供应商基准进行一个 3 x 3 x 1 的矩阵比较。
我们全面的认证文件可以验证您的设定点浓度,为您提供完整的"校准后"结果数据,并确保您的汞 CEM 浓度测量完全符合当前的 NIST 和 EPA 标准。
简化认证流程
无需介入自动化的每月质量控制检查,可以减少需要大量操作员进行手动质量检查的时间。考虑需要较少维护计划的仪器。利用 84i 型 渗透源,每 6 个月只需要更换两件耗材,并且每 2 年只需要更换一个部件。另外,84i 型渗透源可以方便地整合到 Thermo Scientific™ Mercury Freedom 系统 ,使用一个仪器就能够监测两套并列放置的系统,这提供了具有成本效益并且操作简单的每月质量检查方法。要了解对 NIST 可追溯性使用渗透源的好处的更多相关信息,请访问 www.thermoscientific.com/calibratorcertification。
确定您的范围/确定您的设定点
汞连续排放监测系统专门使用汞发生器而不是气瓶,这意味着发生器需要为每个范围提供低、中和高点。低点介于校准范围的 20-30%,中点介于 50-60%,而高点则介于 80-100%。使用下表来确定合适的设定点:
汞 (Hg) 浓度范围 | NIST 认证的设定点 | ||
---|---|---|---|
5μg/m3 | 1.2 | 2.6 | 4.7 |
10μg/m3 | 2.7 | 5.7 | 8.1 |
20μg/m3 | 5.7 | 11.1 | 19.9 |
安排校准器认证访问
在日照更长、阳光灿烂、晴朗的白天,会产生更多的 O3 ,这意味着如火如荼的臭氧监测和报告季节的到来。国内和本地要求变得更加严格,使设备运行时间将面临前所未有的挑战。现行监测和报告标准为平均每 8 小时 0.075 ppm,但可能会在近期降至 0.060 至 0.070 ppm。请将以下资源收藏为书签,保持了解最新的监测标准:EPA. 政府 环境监测技术信息中心。
下个月的主题: 夏季监测:您面临的挑战是什么?
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。