采用技术公告 《仪器和系统的高级校准》中介绍的方法对 Mercury Freedom 系统进行校准。高级系统校准程序直接从校准器校准分析仪。您可以通过它调整 PMT 电压,并用汞探头校准分析仪,还可以调整稀释因子。
使用高级校准程序时的关键术语和定义:
我们的校准器认证服务将 Thermo Scientific™ 81i 型汞校准器与美国国家标准和技术研究所 (NIST) 可追溯供应商基准相比较并进行验证。当您在系统中认证仪器后,您可以在现场维护校准。在 5 分钟或更短的时间内了解有关 Mercury Freedom 系统的小技巧:
采用技术公告 《仪器和系统的高级校准》中介绍的方法对 Mercury Freedom 系统进行校准。高级系统校准程序直接从校准器校准分析仪。您可以通过它调整 PMT 电压,并用汞探头校准分析仪,还可以调整稀释因子。
使用高级校准程序时的关键术语和定义:
校准系数用于校正仪器使用自身内部校准数据生成的 Hg0、Hg2+ 和 Hgt 浓度读数。“校准系数”菜单显示校准系数。有两组背景和回归系数。一组用于仪器,在仪器零点或跨度模式下显示。另一组用于系统,在采样、孔、零点/跨度以及系统零点/跨度模式下显示。
Hg0 和 Hgt 背景校正是在零点校准时测定的。Hg0 背景是仪器在取样零气时读取的信号值。背景信号是电噪声、暗电流和散射光的叠加。
Hg0、Hg2+ 和 Hgt 跨度系数通常由仪器处理器在校准过程中计算。跨度系数用于校正 Hg0、Hg2+ 和 Hgt 读数,值通常在 1.000 附近。
“稀释比”设置允许用户查看和设置稀释比。当设置此值时,使用汞探头的典型稀释比约为 40:1,稀释比适用于以下模式:采样、孔零点、孔跨度、系统零点、系统跨度,但不适用于:仪器零点、仪器跨度模式。
“PMT 电压调整”屏幕用于手动调整 PMT 电源电压。此屏幕只有在仪器处于维修模式时才会显示。
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。