推荐环境颗粒物监测分类和资源
利用我们的多项获批监测解决方案之一,同时或分散测定 PM 2.5、PM 10 或 PM 粗颗粒物浓度。
锥形元件振荡微天平 (TEOM) 是一种测重解决方案,以恒定的流速抽取调节后的空气通过过滤器,然后持续称重过滤器并计算近实时颗粒物质量浓度。
β 射线衰减检测技术是一种可靠、精密的方法,采用一种过滤胶带介质进行样品采集,同时采用了一种低剂量射线检测系统。
我们的 Thermo Scientific Partisol 系列监测仪是美国环境保护署采样网络的支柱,被全球各地的空气监测机构用于对 PM-2.5、PM-10、 PM 粗颗粒物和 TSP 颗粒物质采样。这类 Partisol 采样器普遍应用于各种环境条件——包括极端气候条件——为采集高质量的环境颗粒物样品以及各种气体和颗粒物形式的大气样品进行实验室分析,提供了一种方便、灵活的方法。在测量 PM 粗颗粒物方面,鲜有对手。
未来的空气监测可帮助企业、社区和当地居民接收到清晰的环境空气质量指示信息。 凭借成本更低、外形更紧凑、覆盖范围更广的优势,传感器式监测解决方案可帮助社区和企业随时随地根据需要采集空气质量数据。
使用新型 Thermo Scientific GM-5000 空气质量监测仪获取空气传播重点污染物的实时浓度。本设备集成了用于颗粒物测量的激光颗粒物计数,以及用于气体测量的电化学传感技术和离子化检测器,提供无人值守监测,并持续将实时数据传输至中心数据平台和/或内部存储器。
更多信息请见信息参考图,GM-5000 空气质量监测仪:监测和检测
利用我们的多项获批监测解决方案之一,同时或分散测定 PM 2.5、PM 10 或 PM 粗颗粒物浓度。
锥形元件振荡微天平 (TEOM) 是一种测重解决方案,以恒定的流速抽取调节后的空气通过过滤器,然后持续称重过滤器并计算近实时颗粒物质量浓度。
β 射线衰减检测技术是一种可靠、精密的方法,采用一种过滤胶带介质进行样品采集,同时采用了一种低剂量射线检测系统。
我们的 Thermo Scientific Partisol 系列监测仪是美国环境保护署采样网络的支柱,被全球各地的空气监测机构用于对 PM-2.5、PM-10、 PM 粗颗粒物和 TSP 颗粒物质采样。这类 Partisol 采样器普遍应用于各种环境条件——包括极端气候条件——为采集高质量的环境颗粒物样品以及各种气体和颗粒物形式的大气样品进行实验室分析,提供了一种方便、灵活的方法。在测量 PM 粗颗粒物方面,鲜有对手。
未来的空气监测可帮助企业、社区和当地居民接收到清晰的环境空气质量指示信息。 凭借成本更低、外形更紧凑、覆盖范围更广的优势,传感器式监测解决方案可帮助社区和企业随时随地根据需要采集空气质量数据。
使用新型 Thermo Scientific GM-5000 空气质量监测仪获取空气传播重点污染物的实时浓度。本设备集成了用于颗粒物测量的激光颗粒物计数,以及用于气体测量的电化学传感技术和离子化检测器,提供无人值守监测,并持续将实时数据传输至中心数据平台和/或内部存储器。
更多信息请见信息参考图,GM-5000 空气质量监测仪:监测和检测
焦点视频
产品支持和备件
赛默飞世尔科技服务解决方案是您的产品生命周期的关键组成部分。这些综合解决方案用以确保您的设备处于最佳运转状态。
与赛默飞世尔科技合作,您可以与工程师直接交流,他们在设备制造工厂中接受过专业培训。我们会配置为您的设备特别设计的备用零件。我们的专家服务团队是您产品生命周期的一个重要的组成部分。