环境学资源库
您可以获取有针对性的科学应用笔记、案例研究、视频、网络研讨会和白皮书,用于空气质量、污染物和水质分析。
当β射线撞击材料时,它们可以被吸收、反射或直接通过。β射线强度的衰减与物质的量成比例。大多数物质的衰减是相对一致的,且基于物质的电子密度(通过将原子数除以原子质量来计算)。大多数材料的衰减约为0.5,氢和重金属除外。
β射线法颗粒物监测仪(β测量仪)的原理是,当β粒子通过过滤介质上收集的颗粒物质(PM)时,β粒子被吸收。β射线法颗粒物监测仪的设计旨在利用这一科学原理来监测/测量PM浓度。在采样之前通过空白过滤介质的β粒子作为基础β计数,开始采样后随着颗粒物质在过滤介质的累积,可以测得通过样品的β粒子计数的衰减量。采样后β计数与基础β计数之间的差异与样本中PM的质量成正比。
Thermo Scientific 5028i型连续颗粒监测仪采用纤维滤带上已知区域的β射线衰减辐射原理来连续检测沉积的环境粒子的质量。
5028i型β射线连续颗粒物监测仪的工作原理采用采样和检测同步的独特设计,使得在检测时无需把样品从采样位置移动到探测位置,从而能够实时监测颗粒物浓度值。
您可以获取有针对性的科学应用笔记、案例研究、视频、网络研讨会和白皮书,用于空气质量、污染物和水质分析。