Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000是一種專利配方,可將核酸(DNA和RNA)轉染到真核細胞中,具備以下優勢:
- 在多種細胞類型和規格(如96孔盤)中具有最卓越的轉染效率。關於成功轉染的細胞類型列表,請參閱細胞株資料庫。
- 核酸–Lipofectamine 2000複合體可以在含有或不含血清的情況下,直接添加到培養基的細胞中。
- 轉染後無需去除複合體或更換/添加培養基,但複合體可在4-6小時後移除。
轉染指南
- 參考第2頁步驟,使用短干擾RNA(siRNA)或Invitrogen™ Stealth RNAi™ 進行細胞轉染。
- 參考第3頁步驟,使用質體DNA進行細胞轉染。我們建議使用Opti-MEM I減血清培養基(貨號31985-062),在複合體形成前對Lipofectamine 2000和核酸進行稀釋。
- 轉染過程中請勿在培養基中添加抗生素,因為這會導致細胞死亡。在實驗之間請保持相同的seeding條件。
- 測試無血清培養基與Lipofectamine 2000的相容性,因為一些無血清配方(如CD293、SFM II、VP-SFM)可能會抑制陽離子脂質體的轉染。
注意:如果您正在進行RNAi實驗,請參閱RNAi 成功的七個步驟以獲得更多的提示。此外,請觀看我們的RNAi實驗方案。
實驗方案―Stealth RNAi或siRNA轉染
運用這個簡短的實驗流程,將Stealth RNAi或siRNA轉染到24孔盤規格的哺乳動物細胞中。所有的數量和體積都是以每單一孔為基礎單位。將本流程作為一個起點;依照《Stealth RNAi或siRNA轉染優化》所述方式對轉染進行最佳化,特別是當您首次進行哺乳動物細胞株轉染。
- 轉染前一天,將細胞置於500 µl不含抗生素的生長培養基中,使其在轉染時達到30-50%的融合度。注意:在較低的密度下轉染細胞,可以延長轉染和檢測點之間的時間間隔,並盡量減少由於細胞過度生長而導致的細胞活性損失。
- 對於每個轉染樣品,依下列方式製備寡聚物-Lipofectamine 2000複合體:
- A. 在不含血清的50 µl Gibco™ Opti-MEM™ I減血清培養基中,稀釋20 pmol的Stealth RNAi或siRNA寡聚物(oligomer)(Opti-MEM中RNA的最終濃度為400 nM)。輕輕攪拌均勻。
- B. 使用前輕輕混合Lipofectamine 2000,然後將其1 µl稀釋在50 µl Opti-MEM I減血清培養基中。輕輕攪拌並在室溫下作用5分鐘。注意:在25分鐘內進行下一步。
- C. 作用5分鐘後,將稀釋的寡聚物與稀釋的Lipofectamine 2000混合。輕輕攪拌並在室溫下作用20分鐘(溶液可能呈現混濁狀)。
- 將寡聚物-Lipofectamine 2000複合體添加到每個含有細胞和培養基的孔中。來回搖動孔盤以輕輕混合均勻。
將細胞放在37°C 的CO2培養箱中培養24-96小時,直到您準備好進行基因敲落(gene knockdown)分析。4-6小時後可更換培養基。
Stealth RNAi或siRNA轉染優化
為了獲得最高的轉染效率和低非特異性效應,可透過改變RNA和Lipofectamine 2000的濃度來優化轉染條件。以24孔盤規格,進行10-50 pmol RNA和0.5-1.5 µl Lipofectamine 2000的測試。根據目標基因的性質,在優化條件時也可以考慮以更高的密度來轉染細胞。
為了在不同的組織培養形式下轉染細胞,可根據相對表面積的比例改變Lipofectamine 2000、核酸、細胞和培養基的用量,如下表所示。對於使用96孔盤的自動化高通量系統,轉染的複合物體積建議使用量為50 µl。
注意:您可以透過直接將細胞接種到轉染混合物中,來進行快速96孔盤轉染。在孔盤中製備複合體,並在100 µl體積中以基本方案的兩倍細胞密度,直接進行細胞添加。在複合體存在的情況下,細胞會像往常一樣貼附。
培養容器 | 每孔的表面面積1 | 共用試劑 | DNA轉染 | RNAi轉染 | |||
接種培養基體積 | 稀釋培養基體積2 | DNA | Lipofectamine 2000 | RNA | Lipofectamine 2000 | ||
96-well
|
0.3 cm
2 |
100 µL
|
2 x 25 µL
|
0.2 µg
|
0.5 µL
|
5 pmol
|
0.25 µL
|
24-well
|
2 cm
2 |
500 µL
|
2 x 50 µL
|
0.8 µg
|
2.0 µL
|
20 pmol
|
1.0 µL
|
12-well
|
4 cm
2 |
1 mL
|
2 x 100 µL
|
1.6 µg
|
4.0 µL
|
40 pmol
|
2.0 µl
|
6-well
|
10 cm
2 |
2 mL
|
2 x 250 µL
|
4.0 µg
|
10 µL
|
100 pmol
|
5 µL
|
60-mm
|
20 cm
2 |
5 mL
|
2 x 0.5 mL
|
8.0 µg
|
20 µl
|
200 pmol
|
10 µL
|
10-cm
|
60 cm
2 |
15 mL
|
2 x 1.5 mL
|
24 µg
|
60 µL
|
600 pmol
|
30 µL
|
1 表面積可能因製造商而有差異。
2 在DNA或RNAi轉染方案中,步驟2a和2b中稀釋培養基的體積。